MilliporeSigma
Z235547
Supelco
Ferrules HP style
graphite, I.D. 0.8 mm
Seleccione un Tamaño
1 PKG
$58.90
$58.90
En stockDetalles
Solicite una orden a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
$58.90
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
SB.54
$58.90
En stockDetalles
Solicite una orden a granel
Materiales
graphite
D.I.
0.8 mm
compatibilidad
for use with 0.53 mm I.D. columns in HP instruments
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)