MilliporeSigma
CH6447916330
Chem Impex International, Inc.
Agarose
Slide 1 of 1
About This Item
CAS Number:
Peso molecular:
630.55
Número MDL:
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Iupac Name
3,6-anhydro-4-O-[3-O-(3,6-anhydro-4-O-beta-D-galactopyranosyl-alpha-L-galactopyranosyl)-beta-D-galactopyranosyl]-alpha-L-galactopyranose
Inchi Code
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Clave InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
temp. de almacenamiento
Store at RT
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Fine White Powder
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/agarose/427?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/agarose/427?cid=0
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)