Saltar al contenido
MilliporeSigma

0730-PA

Sigma-Aldrich

Neu5Gcα3`(6-su)Lec-C3-PAA

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización

Seleccione un Tamaño


Acerca de este artículo

UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle

carrier

PAA carrier

product line

PA-Series

assay

95% (H-NMR)

form

lyophilized powder

mol wt

~20,000 Da

manufacturer/tradename

GlycoNZ

extent of labeling

20 mol% Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-co-N-acrylamide] ligand density

technique(s)

ELISA: suitable

probe type

trisaccharide

probe presentation

polymeric

storage temp.

−20°C

Categorías relacionadas

General description

PA-Series: Unlabeled Polyacrylamide Conjugates
This series of glycoconjugate probes consists of HOCH2CH2NH3+-salts for carboxylates and sulfates. PAA is poly[N-(2-hydroxyethyl) acrylamide], a flexible polymer chain which serves as an additional spacer. The spacer-arm for oligosaccharides is normally –(CH2)3–.

Application

Glycoconjugates are used to study the functions of carbohydrates, carbohydrate-binding proteins in biological processes, and on the discovery of new carbohydrate-mediated interactions.

Preparation Note

Purity: synthetic ω-aminoalkyl glycosides used for coupling with the polymer have a purity of >95% (HPLC and 1H-NMR)

Clase de almacenamiento

13 - Non Combustible Solids

wgk_germany

WGK 3

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable


Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documentos section.

Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico