Documentos clave
EHU022971
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MPZL2
Seleccione un Tamaño
20 μG
$220.00
50 μG
$391.00
$220.00
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
$220.00
50 μG
$391.00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
$220.00
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GGGACAGATGCTCGGTTAAAATGCACTTTCTCCAGCTTTGCCCCTGTGGGTGATGCTCTAACAGTGACCTGGAATTTTCGTCCTCTAGACGGGGGACCTGAGCAGTTTGTATTCTACTACCACATAGATCCCTTCCAACCCATGAGTGGGCGGTTTAAGGACCGGGTGTCTTGGGATGGGAATCCTGAGCGGTACGATGCCTCCATCCTTCTCTGGAAACTGCAGTTCGACGACAATGGGACATACACCTGCCAGGTGAAGAACCCACCTGATGTTGATGGGGTGATAGGGGAGATCCGGCTCAGCGTCGTGCACACTGTACGCTTCTCTGAGATCCACTTCCTGGCTCTGGCCATTGGCTCTGCCTGTGCACTGATGATCATAATAGTAATTGTAGTGGTCCTCTTCCAGCATTACCGGAA
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
EHU026981EHU144421EHU159321
Gene Information
human ... MPZL2(10205), MPZL2(10205)
Gene Information
human ... SMNDC1(10285), SMNDC1(10285)
Gene Information
human ... PPIF(10105), PPIF(10105)
Gene Information
human ... NUTF2(10204), NUTF2(10204)
esiRNA cDNA target sequence
GGGACAGATGCTCGGTTAAAATGCACTTTCTCCAGCTTTGCCCCTGTGGGTGATGCTCTAACAGTGACCTGGAATTTTCGTCCTCTAGACGGGGGACCTGAGCAGTTTGTATTCTACTACCACATAGATCCCTTCCAACCCATGAGTGGGCGGTTTAAGGACCGGGTGTCTTGGGATGGGAATCCTGAGCGGTACGATGCCTCCATCCTTCTCTGGAAACTGCAGTTCGACGACAATGGGACATACACCTGCCAGGTGAAGAACCCACCTGATGTTGATGGGGTGATAGGGGAGATCCGGCTCAGCGTCGTGCACACTGTACGCTTCTCTGAGATCCACTTCCTGGCTCTGGCCATTGGCTCTGCCTGTGCACTGATGATCATAATAGTAATTGTAGTGGTCCTCTTCCAGCATTACCGGAA
esiRNA cDNA target sequence
GACGCTTGCAAGTTCAGACAGTTTTGCTTCTACTCAACCTACTCATTCATGGAAAGTAGGAGACAAGTGTATGGCAGTCTGGAGTGAAGATGGACAGTGTTATGAAGCGGAGATTGAGGAGATAGATGAAGAAAATGGCACCGCTGCAATCACCTTTGCTGGTTATGGCAATGCTGAAGTGACTCCACTGTTGAACCTCAAGCCTGTAGAAGAAGGAAGGAAGGCAAAGGAGGACAGTGGCAACAAACCCATGTCAAAAAAAGAAATGATTGCCCAGCAGCGTGAATATAAAAAGAAGAAAGCTTTGAAAAAAGCTCAGAGAATAAAAGAACTTGAGCAGGAAAGAGAGGACCAGAAAGTGAAATGGCAACAATTCAACAACAGAGCCTATTCTAAAAACAAAAAAGGCCAGGTAAAGAGGAGTATTTTTGCTTCACCTGAGAGTGTGACTGGTAAAGTTGGAGTAGGAACCTGTGGAATTGCTGA
esiRNA cDNA target sequence
GCTCCCAGTTCTTCATCTGCACCATAAAGACAGACTGGTTGGATGGCAAGCATGTTGTGTTCGGTCACGTCAAAGAGGGCATGGACGTCGTGAAGAAAATAGAATCTTTCGGCTCTAAGAGTGGGAGGACATCCAAGAAGATTGTCATCACAGACTGTGGCCAGTTGAGCTAATCTGTGGCCAGGGTGCTGGCATGGTGGCAGCTGCAAATGTCCATGCACCCAGGTGGCCGCGTTGGGCTGTCAGCCAAGGTGCCTGAAACGATACGTGTGCCCACTCCACTGTCACAGTGTGCCTGAGGAAGGCTGCTAGGGATGTTAGACCTCGGCCAGGACCCACCACATTGCTTCCTAATACCCACCCTTCCTCACGACCTCATTTCTGGGCATCTTTGTGGACATGATGTCACCCACCCCTTGTCAAGCATTGCCTGTGATTGCCCAGCCCAGATTCATCTGTGCCTTGGACATGGTGATGGTGA
esiRNA cDNA target sequence
GACAACAGTTCCAGGGGAAAGCTGCCATTGTGGAGAAGTTGTCTAGCCTTCCGTTCCAGAAAATTCAGCACAGCATCACCGCGCAGGACCATCAGCCCACTCCAGATAGCTGCATCATCAGCATGGTTGTGGGCCAGCTTAAGGCGGATGAAGACCCCATCATGGGGTTCCACCAGATGTTCCTATTAAAGAACATCAACGATGCTTGGGTTTGCACCAATGACATGTTCAGGCTCGCCCTGCACAACTTTGGCTGACCTCCTCTCAGCTAGGCACTCACGCTGTTTCCTCCTCCCTCCTCTTCCCAATACTATTCCCACTCCTCCAGATGCTCCAAATATCATGCACAAATGAGCAGGGCCGCGGTGGGAGTGGGCGCAGTGCGCTGCTGCCACTGAGGTGTTGTGCATGATGTTTGGATGCT
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000149573
Ensembl | human accession no.
ENSG00000119953
Ensembl | human accession no.
ENSG00000108179
Ensembl | human accession no.
ENSG00000102898
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_005797
NCBI accession no.
NM_005871
NCBI accession no.
NM_005729
NCBI accession no.
NM_005796
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)