MilliporeSigma
EHU025701
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human IGSF6
Slide 1 of 1
Seleccione un Tamaño
20 μG
$220.00
50 μG
$391.00
$220.00
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
$220.00
50 μG
$391.00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
$220.00
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
AATAGCATTCCCCAGTGTGCCGGAAGCGAGAGCTAAACAGACAGGAGGAGGGACCACACTGGTGGTAAGAGAAATTAAGCTGCTCAGCAAGGAACTGCGGAGCTTCCTGACAGCTCTTGTATCACTGCTCTCTGTCTATGTGACCGGTGTGTGCGTGGCCTTCATACTCCTCTCCAAATCAAAATCCAACCCTCTAAGAAACAAAGAAATAAAAGAAGACTCACAAAAGAAGAAGAGTGCTCGGCGTATTTTTCAGGAAATTGCTCAAGAACTATACCATAAGAGACATGTGGAAACAAATCAGCAATCTGAGAAAGATAACAACACTTATGAAAACAGAAGAGTACTTTCCAACTATGAAAGGCCATAGAAACGTTTTAATTTTCAATGAAGTCACTGAAAATCCAACTCCAGGAGC
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
EHU090461EHU050211EHU087961
Ensembl | human accession no.
ENSG00000140749
Ensembl | human accession no.
ENSG00000085552
Ensembl | human accession no.
ENSG00000183067
Ensembl | human accession no.
ENSG00000162729
Gene Information
human ... IGSF6(10261), IGSF6(10261)
Gene Information
human ... IGSF9(57549), IGSF9(57549)
Gene Information
human ... IGSF5(150084), IGSF5(150084)
Gene Information
human ... IGSF8(93185), IGSF8(93185)
esiRNA cDNA target sequence
AATAGCATTCCCCAGTGTGCCGGAAGCGAGAGCTAAACAGACAGGAGGAGGGACCACACTGGTGGTAAGAGAAATTAAGCTGCTCAGCAAGGAACTGCGGAGCTTCCTGACAGCTCTTGTATCACTGCTCTCTGTCTATGTGACCGGTGTGTGCGTGGCCTTCATACTCCTCTCCAAATCAAAATCCAACCCTCTAAGAAACAAAGAAATAAAAGAAGACTCACAAAAGAAGAAGAGTGCTCGGCGTATTTTTCAGGAAATTGCTCAAGAACTATACCATAAGAGACATGTGGAAACAAATCAGCAATCTGAGAAAGATAACAACACTTATGAAAACAGAAGAGTACTTTCCAACTATGAAAGGCCATAGAAACGTTTTAATTTTCAATGAAGTCACTGAAAATCCAACTCCAGGAGC
esiRNA cDNA target sequence
GGAATTGCTGGAGACTTTGCACCTGGGCTTGGCCAGCTCCCGGCTCAGACCTGAAGCTGAGCCAGAGCTAGGTGTGAAGACTCCAGAGGAGGGCTGCCTCCTGAACACTGCCCATGTTACTGGCCCTGAGGCCCGCTGTGCTGCCCTTCGGGAGGAATTCCTGGCCTTCCGCCGCCGCCGAGATGCTACTAGGGCTCGGCTACCAGCCTATCGACAGCCAGTCCCCCACCCCGAACAGGCCACTCTGCTGTGAACATCCCTGATGTGAGGCTGTGAAAAGGCATATGGACCTGCAAAGGAGGCCCCCAACCAGACAGACCTAGTTTCAAACGAGGGCACTGCCCCTGCCTGCCCCTTTGGTGCCCAGGCACAGACCCTGATAGTGGGTTTGGGTCACCTT
esiRNA cDNA target sequence
TCATGTGGGCTCTCAGTGACATGGTGGTGCTAAGCGTCAGGCCCATGGAGCCCATCATCACCAATGACCGCTTCACCTCTCAGAGGTACGACCAGGGCGGGAACTTCACCTCGGAGATGATCATCCACAATGTGGAGCCCAGTGATTCGGGGAACATCAGATGCAGCCTCCAGAACAGTCGCCTGCATGGATCTGCTTACCTTACCGTCCAAGTTATGGGAGAGCTGTTCATTCCCAGTGTTAATCTTGTAGTCGCTGAGAATGAACCTTGTGAAGTTACTTGTCTACCCTCACACTGGACCCGGCTCCCGGATATTTCCTGGGAGCTCGGTCTCCTGGTCAGCCATTCAAGCTATTATTTTGTTCCGGAGCCCAGCGACCTTCAAAGTGCAGTGAGCATCC
esiRNA cDNA target sequence
GGATGAAGGCGTGTACCACTGTGCCCCCAGCGCCTGGGTGCAGCATGCCGACTACAGCTGGTACCAGGCGGGCAGTGCCCGCTCAGGGCCTGTTACAGTCTACCCCTACATGCATGCCCTGGACACCCTATTTGTGCCTCTGCTGGTGGGTACAGGGGTGGCCCTAGTCACTGGTGCCACTGTCCTTGGTACCATCACTTGCTGCTTCATGAAGAGGCTTCGAAAACGGTGATCCCTTACTCCCCAGGTCTTGCAGGTGTCGACTGTCTTCCGGCCCAGCTCCAAGCCCTCCTCTGGTTGCCTGGACACCCTCTCCCTCTGTCCACTCTTCCTTTAATTTATTTGACCTCCCACTACCCAGAATGGGAGACGTGCCTCCCCTTCCCCACTCCTTCCCTCCCAAGCCCCTCCCTCTGGCCTTCTGTTCTTG
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_005849
NCBI accession no.
NM_020789
NCBI accession no.
NM_001080444
NCBI accession no.
NM_052868
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)