MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGGCTGATGGAGACACTGACCTATGAGCAGAGCTCTGTGGATCGCTCAGGCGCTGCACAGGGGTTGGCTGAGGTCATGGCCGGTTTGGGGGTGGAGAAGTTGGAGAAGTTGATGCCAGAAATCGTGGCTACAGCCAGCAAAGTGGACATTGCACCCCATGTCCGAGATGGCTACATTATGATGTTTAACTACCTGCCCATCACCTTTGGAGACAAGTTTACTCCTTATGTGGGGCCCATCATCCCCTGTATCCTCAAAGCTCTTGCTGATGAGAATGAGTTTGTGCGTGACACCGCCCTGCGCGCGGGCCAGCGGGTTATCTCCATGTACGCTGAGACAGCCATCGCCCTGCTGCTGCCCCAGCTAGAGCAAGGCCTCTTTGATGACCTTTGGAGAATCAGGTTCAGCTCTGTTCAGCTCCTTGGGGATCTCCTGTTTCA
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GCN1(10985), GCN1L1(10985)
Categorías relacionadas
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?