MilliporeSigma
EHU098641
MISSION® esiRNA
targeting human C22ORF15
Iniciar sesiónpara ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGATTCCACCCTCAGAGTCAGATGCCCTTGGGATCACCGACTAATGCCTCTCCACCTCACTCTGGACTGCCCAAGGAATCTGTCCTGTGCTACCCACAGTGCAGATTGCAACAGGGCTCCTCCTCCCCACCCAGGGCCCTGATTAAGGGGATGGATTGCACACTGTAGTGAGACATCCATCCTGACCCCACCTCATCAGCCAGGGAGCTCCCTGAAGACAGGCCATCGAGAGAGGCACACAACAGGCT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)