MilliporeSigma
EHU119741
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PWWP2B
Slide 1 of 1
Seleccione un Tamaño
20 μG
$242.00
50 μG
$435.00
$242.00
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGACATCGTCTGGGGTAAGATCCATGGTTTTCCTTGGTGGCCGGCGCGTGTTCTTGACATCAGTCTCGGCCAGAAGGAGGACGGAGAGCCGTCTTGGCGAGAAGCGAAGGTCTCGTGGTTTGGTTCTCCGACTACGTCGTTCTTGTCTATTTCAAAACTCTCCCCTTTCTCTGAATTTTTCAAACTGAGATTTAATCGTAAGAAGAAGGGGATGTATCGGAAAGCTATAACCGAGGCTGCAAATGCCGCAAGACACGTGGCCCCGGAAATCAGGGAGCTCTTAACCCAGTTTGAAACGTAACTGGTTCCCTGACCAGGTCACCGACGATGAGGGCGCACCTGCTGTCCTGGAGCTTCCGATCTCTGTTCGGGGACCCTGTGAGCCTTCTGGCCGGCTGCGTGCAGAGCCCACTGGGCACGGTGGTCGGCCTGGTGTGAGGCCCCCCGGGGACCGGCAGTGTGTCCAGGGAGGGGATGGCCCTGAGCCCAGCGGCTCCTCCCGCTGAGTGTATTT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
Categorías relacionadas
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
EHU153961EHU040471EHU018091
Gene Information
human ... PWWP2B(170394), PWWP2B(170394)
Gene Information
human ... ADAMTS17(170691), ADAMTS17(170691)
Gene Information
human ... FUT11(170384), FUT11(170384)
Gene Information
human ... SLFN5(162394), SLFN5(162394)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
GGACATCGTCTGGGGTAAGATCCATGGTTTTCCTTGGTGGCCGGCGCGTGTTCTTGACATCAGTCTCGGCCAGAAGGAGGACGGAGAGCCGTCTTGGCGAGAAGCGAAGGTCTCGTGGTTTGGTTCTCCGACTACGTCGTTCTTGTCTATTTCAAAACTCTCCCCTTTCTCTGAATTTTTCAAACTGAGATTTAATCGTAAGAAGAAGGGGATGTATCGGAAAGCTATAACCGAGGCTGCAAATGCCGCAAGACACGTGGCCCCGGAAATCAGGGAGCTCTTAACCCAGTTTGAAACGTAACTGGTTCCCTGACCAGGTCACCGACGATGAGGGCGCACCTGCTGTCCTGGAGCTTCCGATCTCTGTTCGGGGACCCTGTGAGCCTTCTGGCCGGCTGCGTGCAGAGCCCACTGGGCACGGTGGTCGGCCTGGTGTGAGGCCCCCCGGGGACCGGCAGTGTGTCCAGGGAGGGGATGGCCCTGAGCCCAGCGGCTCCTCCCGCTGAGTGTATTT
esiRNA cDNA target sequence
CCCTGGAGAGCTTCTGTCACTGGCAGAACGAGGAGTATGGAGGAGCGCGATACCTCGGCAATAACCAGGTTCCCGGCGGGAAGGACGACCCGCCCCTGGTGGATGCTGCCGTGTTTGTGACCAGGACAGATTTCTGTGTACACAAGGATGAACCGTGTGACACTGTTGGAATTGCTTACTTAGGAGGTGTGTGCAGTGCTAAGAGGAAGTGTGTGCTTGCCGAAGACAATGGTCTCAATTTGGCCTTTACCATCGCCCATGAGCTGGGCCACAACTTGGGCATGAACCACGACGATGACCACTCATCTTGCGCTGGCAGGTCCCACATCATGTCAGGAGAGTGGGTGAAAGGCCGGAACCCAAGTGACCTCTCTTGGTCCTCCTGCAGCCGAGATGACCTTGAAAACTTCCTCAAGTCAAAAGTCAGCACCTGCTTGCT
esiRNA cDNA target sequence
TGTGGCTGCAAGATTATTGGCAAGGTCTGGACCAGGGGGAAGCTCTCACTGCCATGATCCACAACAATGAAACAGAGCAGACGAAATTTTGGGATTACCTACATGAAATCTTCATGAAGAGGCAACATCTCTAAGTGCCCTTGCAAGAGCCTTTAACTTGGCGGAGCTAAGGAGATCTTATTCTACCATGGGACATAAGGAGCATCCACTGCACAAACCCTTAATGAACACTGTCTTTTCATGGATTCAAGGAATTCCAGTTTTATCTATTAAGATTTTATCTTAATGATGAGTAGCCAAGGTCTAACATAGGGCCTCTCCTCAAGGAGAGATGGAGGGATACAATTCTTGGTTCAGTGGGAAACAGAACCCTAAAACATCCATTTGATTCAAGGTGCTGGTCCAAC
esiRNA cDNA target sequence
AAGCTCTGGCATTCCTCAAATGCAGGACTCAGACTCCAACGAATATTAATGTTTCCAATTCATTAGGTCCACAGGCAGCTCAGGGTAGTGTACAATATGAAGGTAACATAAATGTGTCAGCTGCTGCTTTATTTGATAGAAAGCGGCTTCAGTATCTGGAAAAACTCAACCTTCCTGAGTCCACACATGTTGAATTTGTAATGTTCTCGACAGACGTGTCACACTGTGTTAAAGACAGACTTCCGAAGTGTGTTTCTGCATTTGCAAATACTGAAGGAGGATATGTATTTTTTGGTGTGCATGATGAGACTTGTCAAGTGATTGGATGTGAAAAAGAGAAAATAGACCTTACGAGCTTGAGGGCTTCTATTGATGGCTGTATTAAGAAGCTACCTGTCCATCATTTCTGCACACAGAGGCCTGAGATAAAATATGTCCTTAACTTCCTTGAAGTGCATGATAAGGGGGCCCTCCGTGGATATGTCTGTGCAATCAAGGTGGAG
Ensembl | human accession no.
ENSG00000171813
Ensembl | human accession no.
ENSG00000140470
Ensembl | human accession no.
ENSG00000196968
Ensembl | human accession no.
ENSG00000166750
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)