Documentos
EMU151601
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ensmusg00000073742
NACRES:
NA.51
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TTTTGTTCTGTTTTACAATGCTTAGAAAATAAAGGAATGTATATGTTGTAGTTCTTATTGTGGTTGTCTAATTAAGACAACCCAATATCAACTAAAATAAATGAATAAATAAAAGAGCCGTAACACTAATATCCTCAGAGAATCTCCCAAACATGCATAACTCAGTCATTTTCATTGACTGGCTGGTGAACAACACACAAAAAAGGAGAATATCTGAGCCTTGCTCTCTTCCAGAGGCACATAGCCCAAGGAAGAAATACAGACTGACTGGGGTAGAAGTATTAAATATCCACACATGGCCTTACAACTGCTCAGTGCTGACAATATTTTTTTTAATTATTTTAAAAACTAACACAATGTTTCTTTGTTCACTGAATGATTTGTATATATATCCCCTTTATTCCTCTTCTATAGATTTTAGTATCTTCTTTCTTATCTATTTTATTCTCCTAATAACAAACTTCTATCTAGCATCTATCTATATATCTAACTAACTTTCATTTTATTTTGATTCTCAGT
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
EHNC011551EHU011811EHU098611
MISSION® esiRNA targeting mouse Ensmusg00000073742
EMU151601
MISSION® esiRNA
MISSION® esiRNA targeting human RP11-52J3.3
EHNC011551
MISSION® esiRNA
MISSION® esiRNA targeting human FAM162B
EHU011811
MISSION® esiRNA
MISSION® esiRNA targeting human IFT81
EHU098611
MISSION® esiRNA
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
description
Powered by Eupheria Biotech
description
-
description
Powered by Eupheria Biotech
description
Powered by Eupheria Biotech
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
¿Ya tiene este producto?
Para su comodidad, los documentos relacionados con los productos que usted ha comprado con anterioridad se han recopilado en la Biblioteca de documentos.
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA