Saltar a
EMU210041
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ensmusg00000078186
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
20 μg
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
$242.00
50 μg
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
$435.00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
$242.00
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AACAGTGCCTGGGTGTCCTCCTGCCCTCACCCAGAGAAGCCACTGCAGGGTTGGGGGGCAGGGCACTGAGACTAAGACCACTCAGAGATGCAACTGAACTGCGGACCAGGGCGGGCTGAGAAGGAAAGGCTAACCCTGTGAGTCTGCACACCCCTCCCTGCCTAGGTGTCTAGCAATGAAGCCCTGTGCTCTCACAGAACTTTCTGAGGATGCTCTAGTTCCATTATCTCTTAGAGAGAGGAGCAGGCACACTGCACGGGGTCATTCTCCACTGAGCTTGTTGCTGTGCTCAGGCAGTTCAGGGAATAAGTAAATGCTGCTCTCTGCTCTCAGCCGATGCCCCTGGTGGGAAAGAAGTGGGCTTCAAATTTCCACTTCACATCCTTCTGGAGCACGAAGAGTTAATGGAGCACACATCATCCTAAGACATGTCCCCTCCCA
Ensembl | mouse accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
EMU212171EMU184861EMU183141
esiRNA cDNA target sequence
AACAGTGCCTGGGTGTCCTCCTGCCCTCACCCAGAGAAGCCACTGCAGGGTTGGGGGGCAGGGCACTGAGACTAAGACCACTCAGAGATGCAACTGAACTGCGGACCAGGGCGGGCTGAGAAGGAAAGGCTAACCCTGTGAGTCTGCACACCCCTCCCTGCCTAGGTGTCTAGCAATGAAGCCCTGTGCTCTCACAGAACTTTCTGAGGATGCTCTAGTTCCATTATCTCTTAGAGAGAGGAGCAGGCACACTGCACGGGGTCATTCTCCACTGAGCTTGTTGCTGTGCTCAGGCAGTTCAGGGAATAAGTAAATGCTGCTCTCTGCTCTCAGCCGATGCCCCTGGTGGGAAAGAAGTGGGCTTCAAATTTCCACTTCACATCCTTCTGGAGCACGAAGAGTTAATGGAGCACACATCATCCTAAGACATGTCCCCTCCCA
esiRNA cDNA target sequence
CAACTTGTTCTAGCCCTGTTACTTGATCAGGACTAGGGTTTACATAGGGAAGGACTTTGTCTCTAGACTTCTCTCCTCTCCACCCTTGTAAATGGTCTAGTGAAGGCTCAGGGTGACATAGATGCATTCTAAATTGAACTTCATTTTGGCTGATGCCTTAAATTATGAAAATTGTCCATCTTTATGTAGTACTGTGTGATAATTCATACATGCGCACACACTGTCAAGTTTTATACACTTTAAACATGGATCTCCTCAAACACTATTTTCTTTTTGTAGATAAAACACTGAAAACCCTTTCTCACAATTTTAAAGCTGACTATGGCATCGTGAACGTCTTTTTGTAATCAACATGCAGCAACACCCATGATCCTCCTTCCTGAGAGGATCTCAGCCCCTAGAAACCATTTTGGAGGACTTGGTAGTGGTGTAAGCTTGGCTGACCGTGTGATTACATAAAATCTTCCCATTTGACCACTTCTATTTTTGTCGTTGCTTGTATCATCAACA
esiRNA cDNA target sequence
ACCTCTTCAGGCAGCACACCGAGCATCCAGTTCAACCATCAACCTCATGGTGAACACAGAACCATTGTTTCTCACTAAAACAGATATATGTAAGCTGTCCAGAGATGCTGGGACTTGTGTGGACTTCAAGTTACTATGGCACTATGACCTAGAGAGCAAAAGTTGCAAGAGATTCTGGTATGGAGGTTGTGGAGGCAACGAGAACAGATTCCACTCCCAGGAAGAATGTGAAAAGATGTGTAGTCCTGAGTTAACAGTTTGACAAGAGCCTAAGCATGGCCTTCAGGCAACACGTACCTCTGGGAGAAGGAGGAGGCAGCCATTTCTAACTCGTTTCTATAGAAGCCCTGGGTAGATGCCTCAGCACGGTGCCTTTTCATGCTTTGATTGACACTCAACCTCGGGAGGAAACCCTCTGCACGTGACCTGTCAATATGGTGCTAAATGTGTCTATGGACCCTGC
esiRNA cDNA target sequence
AATTGGTCTGGTTACCACAGGCCTTCCTCAAGCCCTCAAACTCCAATGGTGATGCCATCTCCAGTATACCAGCCTTGGGATTATGGCATGTCTGCGTCTTCTGGTCAGCTTCATGGGAACCCATCACTGATCATGTCCAGTCAGGACTCACTGGTTCCCAGATGGGACGCCTGGAATGCCACCTATCCATTGCCAGTTCAACATGTACTTCTGGCCTCTCTCTCTGGAGACAACAACTTTCAGCTGGCGTGGTCACCTCGTGATGAGAGCTCAAGTCCTCAGTGAAGACATGTGGGGACTTTTCTTTTTCCTCTGAAAACCACTAAGAATCTTCCAGCACTGTATGGATCCTCAATGTTTCTATCTTATTGTAAAGGAAATGTGAAATC
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000078186
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000070908
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000048126
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000078661
Gene Information
mouse ... Gm13821(105246765)
Gene Information
mouse ... GM13288(668208)
Gene Information
mouse ... COL6A3(12835)
Gene Information
mouse ... GM11756(545637), Gm13871(667780)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)