Saltar al contenido
MilliporeSigma

R6273

Reaction buffer, 10×

Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.

Seleccione un Tamaño

En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico

Acerca de este artículo

UNSPSC Code:
12352200

Saltar a

Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle

storage temp.

−20°C

Quality Level

Other Notes

unlisted item

Clase de almacenamiento

12 - Non Combustible Liquids

wgk

WGK 1

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable

ppe

Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter


Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

¿No ve la versión correcta?

Si necesita una versión concreta, puede buscar un certificado específico por el número de lote.

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico