Documentos clave
28119-U
Supelco
Repair Kit of Parts for MSA Tube Holder
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
aplicaciones
industrial hygiene
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)