MilliporeSigma
28127-U
Supelco
Mounting Plug Screw for MSA Sampling Pump
Slide 1 of 1
Seleccione un Tamaño
1 EA
$2.00
$2.00
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$2.00
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
$2.00
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
aplicaciones
industrial hygiene
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)