Saltar al contenido
MilliporeSigma

TA9H97BAF106

Targetmol Chemicals Inc.

Pomolic acid

Sinónimos:

(3beta,9alpha)-3,19-dihydroxyurs-12-en-28-oic acid

Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.

Seleccione un Tamaño

1 MG

$113.00

5 MG

$297.00

10 MG

$428.00

25 MG

$698.00

50 MG

$1,047.00

Referencia (SKU) del distribuidor: TN2097-1MG

$113.00


Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich


Saltar a

Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle

Inchi Code

1S/C30H48O4/c1-18-10-15-30(24(32)33)17-16-27(5)19(23(30)29(18,7)34)8-9-21-26(4)13-12-22(31)25(2,3)20(26)11-14-28(21,27)6/h8,18,20-23,31,34H,9-17H2,1-7H3,(H,32,33)/t18-,20+,21-,22+,23-,26+,27-,28-,29-,30+/m1/s1

Inchi Key

ZZTYPLSBNNGEIS-OPAXANQDSA-N

Storage temp.

-80/-20

Purity

99.79%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

4

Physical Form

solid

MSDS

https://www.targetmol.com/compound/Pomolic acid


Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documentos section.

Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico