Filtros estériles Millipore®
Los dispositivos de filtración estéril se utilizan para clarificar y prevenir la contaminación microbiana de los medios de cultivo celular, los reactivos para cultivo celular, los tampones, las muestras biológicas, las muestras proteicas y otros. Estos dispositivos ofrecen una alternativa al tratamiento en autoclave, que puede degradar los componentes biológicos sensibles y termolábiles. Ofrecemos filtros estériles Millipore® de pequeño a gran volumen para el cultivo celular, la preparación de reactivos para almacenamiento a largo plazo y otras aplicaciones. Para los investigadores que deseen realizar filtraciones de pequeño volumen (1-200 ml), también ofrecemos filtros de jeringa Millex®.
Recursos relacionados
- Folleto: Filtración estéril en la que puedes confiar
Millipore® es la marca de referencia en filtros estériles, tanto para la preparación de medios para el cultivo celular como para la esterilización de compuestos farmacológicos críticos.
- Artículo: Selección de filtros estériles para la preparación de medios de cultivo celular
Descubre la importancia de la filtración en la preparación de medios de cultivo celular, los aspectos generales que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar un filtro estéril y las recomendaciones para elegir el filtro estéril adecuado en función de los componentes del medio de cultivo celular y de su aplicación.
- Artículo: Ensayos con células madre de membranas PES que contienen filtros de liberación rápida Stericup®
Este artículo demuestra que una membrana de PES que incorpora el filtro Stericup® Quick Release ofrece una alternativa para la expansión pluripotente de células madre embrionarias.
- Artículo: Expansión y viabilidad de las células T mediante medios filtrados con Stericup®
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
- Artículo: Eficacia en la eliminación de micoplasmas de los filtros Stericup® y Steritop®
Evaluation of mycoplasma removal by sterilizing filtration using 0.1 µm PES and PVDF filters for cell culture media and buffer preparation.
- Artículo: Evaluación de los dispositivos de filtración de liberación rápida Stericup® para el suero fetal bovino (FBS) en cultivos celulares
Descubre cómo filtrar eficazmente el suero fetal bovino (FBS) utilizando los dispositivos de filtración al vacío Stericup® Quick Release, incluyendo datos y análisis de pruebas de caudal.
- Artículo: Adherencia de proteínas en la filtración estéril de medios de cultivo celular
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
- Artículo: La importancia de la filtración en la investigación sobre el agua del océano y los ensayos medioambientales
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.
- Folleto: Publicaciones destacadas sobre Stericup®
Consulta esta práctica guía con ejemplos recientes de aplicaciones en las que se han utilizado nuestros sistemas de filtración estéril Stericup®.
Filtros Steriflip®
Compatibles con tubos de centrífuga de 50 ml, los filtros Steriflip® eliminan el paso de transferencia de líquido al integrarse directamente en el tubo de muestra. Para filtrar, acople la unidad al tubo de centrífuga de 50 ml que contenga su muestra, déle la vuelta y aplique vacío. El filtrado se recoge directamente en el tubo de 50 ml acoplado. Hay tres membranas disponibles:
- Las membranas Millipore® Express® de polietersulfona (PES) son ideales para una baja unión de proteínas y presentan caudales más rápidos con soluciones viscosas
- Las membranas Durapore® de PVDF ofrecen la menor unión a proteínas del mercado y son ideales para aplicaciones a gran escala
- Las membranas de malla de nailon son las más adecuadas para la eliminación de partículas de gran tamaño
Filtros estériles de liberación rápida Stericup®
Cuando es fundamental contar con una filtración estéril fiable de medios y tampones, los laboratorios de todo el mundo confían en los dispositivos Stericup®. Una amplia gama de materiales de membrana filtrante, tamaños de poro y volúmenes de filtración ha convertido a los filtros Stericup® en líderes en filtración para cultivos celulares y otras aplicaciones en las que la esterilidad es fundamental. Los dispositivos de filtración al vacío Stericup® Quick Release de última generación incorporan innovaciones de diseño ergonómico que mejoran la facilidad de uso y agilizan la filtración, al tiempo que protegen los cultivos celulares vitales gracias al rendimiento fiable de las membranas Millipore®.
- Membranas líderes en el sector con una selección de materiales y tamaños de poro optimizados para cada aplicación
- La baja unión a proteínas y la baja retención de líquido minimizan la pérdida de proteínas y reactivos críticos
- Los filtros Millipore Express® PLUS PES, probados con células madre, protegen los medios de cultivo
Filtros estériles ecológicos Stericup® E
Nuestro compromiso con la sostenibilidad nos ha llevado a diseñar un dispositivo de filtrado que ayuda a los laboratorios a ser más respetuosos con el medio ambiente, sin comprometer la esterilidad. Los filtros Stericup® E y Steritop® E se acoplan directamente a los frascos de medios comerciales, lo que elimina el embudo de plástico del filtro y reduce los residuos plásticos hasta en un 48 %, con la consiguiente reducción significativa del impacto en el embalaje, el transporte y el almacenamiento.
- Menos plástico desechable
- Menos residuos peligrosos
- Más espacio de almacenamiento en el laboratorio
Filtros Sterivex™
Esterilice por filtración volúmenes de hasta 2.000 ml utilizando las unidades de filtrado por presión Sterivex™. Con tres opciones de membrana y una variedad de conexiones de salida, los filtros Sterivex™ se adaptan a prácticamente cualquier flujo de trabajo y permiten dispensar el contenido en casi cualquier recipiente de almacenamiento. Los filtros Sterivex™ funcionan con bombas peristálticas, jeringas o recipientes a presión para eliminar el riesgo de contaminación derivado del trasvase o el pipeteo.
- Funcionan con diversos dispositivos de presión, como jeringas, bombas peristálticas y recipientes a presión
- Disponibles con múltiples tipos de membranas para adaptarse a las distintas necesidades de aplicación, con capacidades de hasta 2 L
- Membrana Millipore Express PES de 0,22 µm para la esterilización por filtración con los caudales más rápidos
- Membranas Durapore® PVDF de 0,22 µm para la esterilización de soluciones acuosas con una unión a proteínas muy baja
- Membranas Durapore® de PVDF de 0,45 µm para la clarificación de soluciones acuosas
Filtros para tapones de frasco Stericap™
El dispositivo de filtración universal para tapón de frasco Stericap™ permite una rápida filtración al vacío en frascos compatibles. Incluso las soluciones viscosas se filtran de forma eficaz sin obstrucciones, por lo que estos filtros son muy adecuados para medios suplementados con suero. Los dispositivos de filtración Stericap™ son compatibles con frascos aptos para vacío u otros recipientes con un diámetro interior del cuello de entre 20 y 67 mm, lo que proporciona la máxima versatilidad, capacidad y velocidad de filtración.
- Membrana Millipore Express® PLUS PES para caudales máximos y baja unión de proteínas
- Se adapta a cualquier botella apta para vacío de entre 20 y 67 mm de diámetro para una máxima versatilidad
- Su gran capacidad de volumen reduce los pasos de preparación
- El botón de control de flujo facilita el traslado del filtro entre frascos sin necesidad de interrumpir el vacío
- Libre de contaminantes pirogénicos y citotóxicos para un cultivo celular saludable y aplicaciones críticas posteriores
Unidades de filtrado Steripak™
Las unidades de filtrado Steripak™ están diseñadas para la filtración a presión a gran escala de medios de cultivo de tejidos, con o sin suplemento de suero. Estos filtros están diseñados para un solo uso y no son autoclavables. Las unidades Steripak™ están disponibles en dos volúmenes máximos para filtrar hasta 10 L o 20 L de líquido. Ambos tamaños están equipados con membranas Millipore Express® de 0,22 µm de poro, de bajo enlace proteico y flujo rápido. Las unidades se suministran estériles y listas para conectarse a una bomba o a un recipiente a presión.
- Membrana Millipore Express® PLUS PES para un caudal máximo con baja unión a proteínas
- El dispositivo de filtración a mayor escala, impulsado por presión, permite caudales más rápidos y reduce el tiempo necesario para filtraciones de gran volumen
- Los tamaños de 10 L y 20 L están optimizados para ofrecer las máximas opciones de filtración a escala de laboratorio
- Válvula de purga de aire superior de accionamiento manual para evitar que un bolsillo de aire bloquee el flujo
- Campana de llenado para un entorno de llenado más limpio alrededor de la abertura del frasco receptor
¿No tiene una cuenta?Para la comodidad de nuestros clientes, esta página se ha traducido mediante traducción automática. Hemos hecho esfuerzos para garantizar que esta traducción automática proporciona una traducción precisa. Sin embargo, la traducción automática no es perfecta. Si no está satisfecho con el contenido traducido automáticamente, consulte la versión en inglés.