Membranas filtrantes Millipore®
Fabricamos una amplia gama de membranas filtrantes con distintos tamaños de poro y diámetros para satisfacer sus necesidades. Tanto si necesita filtrar disolventes, fases móviles o soluciones para HPLC y otras aplicaciones cromatográficas, como si desea recoger y preparar muestras para su análisis, los filtros Millipore® ofrecen una filtración constante y fiable para métodos analíticos. Con más de 70 años de experiencia, proporcionamos filtros de alta calidad que garantizan resultados precisos y consistentes.
Estamos utilizando plásticos más sostenibles al incorporar polímeros de fuentes renovables en nuestros envases y reducir nuestra dependencia de las fuentes tradicionales de petróleo. Este cambio nos brinda la oportunidad de reducir nuestra huella de carbono en la producción de plástico. En consonancia con este esfuerzo, los productos de membrana Millipore® se envasan ahora con materiales certificados por ISCC PLUS.
Productos
Filtros populares
Características de los filtros de membrana
- Compatibilidad química: El material del filtro debe ser compatible con la naturaleza química de la sustancia que se va a filtrar para evitar fallos estructurales. Es importante tener en cuenta tanto la compatibilidad de las muestras líquidas como la de los solutos disueltos que puedan interactuar con la membrana.
- Humectabilidad: Para la filtración de líquidos, la membrana debe ser humectable con el fluido que se va a filtrar. Las membranas hidrófilas se humectan fácilmente con agua y son las preferidas para filtrar soluciones acuosas. Las membranas hidrofóbicas se recomiendan para la filtración de gases, disolventes de baja tensión superficial y purga, y pueden humectarse en disolventes orgánicos como el metanol, lo que permite la filtración tanto de líquidos acuosos como de disolventes orgánicos.
- Tamaño de poro: El tamaño de poro indica el diámetro máximo de los poros y puede relacionarse con la capacidad de la membrana para retener partículas de un determinado tamaño. Las pruebas de punto de burbuja y de retención bacteriana son dos métodos de uso habitual para medir el tamaño de poro.
- Diámetro: El diámetro, el tamaño y la forma del filtro se seleccionan en función del aparato utilizado para la filtración o la recogida de muestras.
- Caudal: Definido como el tiempo necesario para que la corriente de flujo atraviese el filtro, el caudal puede medirse tanto para el aire como para los líquidos. Por lo general, el caudal disminuye a medida que se reduce el tamaño de los poros, pero la modificación del material de la membrana, su espesor, su porosidad y la arquitectura de los poros puede dar lugar a diferencias en el caudal.
- Adsorción de analitos: La adsorción de analitos se refiere a la pérdida de analitos durante la filtración, lo que da lugar a un filtrado con una composición molecular diferente a la esperada. Las membranas con funcionalidad limitada (p. ej., PVDF, PTFE) presentan una adsorción de analitos muy baja, mientras que las membranas con mayor funcionalidad (p. ej., nailon, MCE) presentan un alto nivel de adsorción de analitos.
- Propiedades ópticas: Al analizar visualmente los retentados, las propiedades ópticas de la membrana deben ser compatibles con el método de obtención de imágenes, de modo que la membrana proporcione un fondo uniforme en toda la superficie de la muestra y no introduzca ruido adicional durante el ensayo.
- Sustancias extraíbles: Las sustancias extraíbles son contaminantes presentes en el filtrado final que tienen su origen en el filtro o en el dispositivo. Las sustancias extraíbles del filtro se presentan en tres tipos diferentes: desprendimiento de materiales del filtro o sustancias extraíbles en forma de partículas, residuos químicos del proceso de fabricación y sustancias químicas de modificación de la superficie que se desprenden del filtro. La presencia de sustancias extraíbles también puede estar relacionada con la compatibilidad química de la membrana con la solución que se está filtrando. Por lo general, si una membrana no es químicamente compatible con la solución, se observa un mayor nivel de sustancias extraíbles en el filtrado.
- Retención: La retención es la capacidad de una membrana para retener la partícula o molécula de interés.
Prefiltración y filtros de profundidad
- Prefiltración: La prefiltración utiliza filtros de membrana de poros grandes para eliminar partículas de gran tamaño, como suciedad o sedimentos, de las muestras antes de la filtración con un filtro de membrana de poros más pequeños. El uso de la prefiltración en la preparación de muestras puede evitar la obstrucción o la suciedad prematura del filtro.
- Filtros de profundidad: Los filtros de profundidad retienen las partículas en su interior, en lugar de en la superficie del filtro. Debido a su elevada capacidad de retención de partículas, los filtros de profundidad se utilizan con frecuencia para la prefiltración.
- Aglutinantes: Utilizados habitualmente en materiales no tejidos a base de fibras, los aglutinantes aportan forma y resistencia al producto final. Aunque los aglutinantes se emplean habitualmente en los filtros de fibra de vidrio, estos aditivos reducen la estabilidad térmica y pueden provocar la contaminación de la muestra por sustancias extraíbles.
- Filtros de malla: Con poros grandes y uniformes, la estructura en forma de malla de estos filtros se utiliza para eliminar partículas de gran tamaño (por ejemplo, células, proteínas, suciedad) con el fin de clarificar la solución para el análisis de partículas.
Fibra de vidrio
- Se utiliza habitualmente para filtrar partículas de gran tamaño o soluciones viscosas
- Se utiliza en prefiltración, control de la calidad del aire, recogida de partículas, recuento por centelleo y análisis gravimétrico
Ésteres mixtos de celulosa (MCE)
- Fabricados a partir de acetato de celulosa y nitrato de celulosa, sustancias biológicamente inertes
- La membrana de uso general más utilizada
Nailon
- Amplia compatibilidad química
- Bajos niveles de sustancias extraíbles de PFAS
Policarbonato (PCTE)
- Poros bien definidos y una superficie lisa y transparente, ideal para su uso con microscopía óptica o electrónica
Polietersulfona (PES)
- Millipore Express® PLUS PES presenta caudales elevados y una baja unión a proteínas
- Estabilidad térmica, durabilidad y resistencia a soluciones ácidas y alcalinas
- Bajos niveles de sustancias extraíbles de PFAS
Polipropileno
- Alta compatibilidad con disolventes y estabilidad térmica
- Bajos niveles de sustancias extraíbles de PFAS
Politetrafluoroetileno (PTFE)
- Alta resistencia, bajos niveles de sustancias extraíbles y la mayor compatibilidad química
- El PTFE hidrofílico se utiliza habitualmente para filtrar soluciones acuosas
- El PTFE hidrofóbico se utiliza habitualmente para filtrar disolventes orgánicos y gases
Cloruro de polivinilideno (PVC)
- Se utiliza preferentemente en análisis gravimétricos para cuantificar partículas de sílice, negro de humo o cuarzo en el aire
- Se utiliza habitualmente en métodos de control de la calidad del aire
Fluoruro de polivinilideno (PVDF)
- El PVDF hidrofílico Durapore® presenta la menor capacidad de unión a proteínas
- El PVDF hidrofóbico Durapore® presenta una elevada unión a proteínas
Cuarzo
- No se produce reacción de filtración superficial con gases ácidos
- Inerte
- Ideal para medir concentraciones de metales pesados y pequeñas cantidades de partículas
Plata
- Altamente resistente al estrés térmico y a los productos químicos agresivos
- Bajo ruido de fondo para análisis sensibles de difracción de rayos X.
- Especificado en numerosos métodos normalizados de control de la calidad del aire
Membrana Strat-M®
- Modelo sintético, no de origen animal, para ensayos de difusión transdérmica
- Permite predecir la difusión en la piel humana sin variabilidad entre lotes, ni limitaciones de seguridad o almacenamiento
Volumen de la muestra | Diámetro recomendado del filtro |
|---|---|
1 – 10 ml | 13 mm |
10 – 100 ml | 25 – 33 mm |
100 ml – 1 l | 33 mm – 50 mm |
1 – 8 L | >50 mm |
Tamaño de los poros | Aplicación |
|---|---|
De 0,025 a 0,05 µm | Microdialisis; análisis de oligoelementos y partículas finas |
0,1 µm | Eliminación de micoplasmas |
De 0,20 a 0,22 µm | Filtración esterilizante y ultralimpieza de soluciones acuosas y disolventes orgánicos (p. ej., HPLC) |
0,45 µm | Clarificación de soluciones acuosas y disolventes orgánicos |
0,8 µm | Eliminación de partículas gruesas y de bacterias |
10 µm | Eliminación de partículas visibles |
100 µm | Eliminación de arena, carbón activo y resinas de perlas |
Recursos relacionados
- Artículo: Centro de Formación sobre Membranas
Utiliza nuestra herramienta «Centro de aprendizaje sobre membranas» para consultar y comparar membranas según el tamaño de los poros, la compatibilidad química, el caudal, los compuestos extraíbles y otros parámetros.
- Nota de aplicación: Caracterización de filtros de membrana de polipropileno hidrofílicos e hidrofóbicos
La membrana de PTFE (politetrafluoroetileno) hidrofílica es la mejor opción para la filtración de muestras y de la fase móvil en (U)HPLC y LC-MS, gracias a su amplia compatibilidad química y a su bajo nivel de sustancias extraíbles.
- Ficha técnica: Compatibilidad química de los componentes del filtro
Compatibilidad de los materiales utilizados en la fabricación de nuestros productos.
- Folleto: Descubre la previsibilidad sin igual de la membrana Strat-M
Un modelo cutáneo para la selección y optimización de formulaciones.
- Guía del usuario: Guía de monitorización de partículas en el aire y en fluidos AD030
Este manual se ha elaborado para ayudarte a controlar la calidad del aire y de los fluidos en el lugar de trabajo.
- Artículo: Kit de pruebas de parche Millipore®: Muestreo sobre el terreno y análisis de la contaminación
El kit de pruebas «Patch Test» de Millipore® es un kit portátil para la recogida y el análisis de fluidos hidráulicos, productos químicos a granel, agua de caldera y aceites lubricantes. El kit incluye consumibles para 100 pruebas.
- Artículo: Filtración de retentado con unidades de filtración al vacío desechables Millicup™-FLEX
Methods and tutorial video for filtration techniques in contamination analysis using a faster alternative to glass vacuum filtration systems.
- Catálogo: Filtros y accesorios
Nuestra amplia gama de filtros fundamentales y equipos complementarios ha ayudado a generaciones de científicos a alcanzar nuevos hitos.
¿No tiene una cuenta?Para la comodidad de nuestros clientes, esta página se ha traducido mediante traducción automática. Hemos hecho esfuerzos para garantizar que esta traducción automática proporciona una traducción precisa. Sin embargo, la traducción automática no es perfecta. Si no está satisfecho con el contenido traducido automáticamente, consulte la versión en inglés.