Nombre del producto
Curcumin analytical standard
Número de producto
08511
Marca de producto
sial
Número CAS
458-37-7
Peso molecular
368.38
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)Light Yellow to Dark Yellow and Light Orange to Dark Orange
APPEARANCE (FORM)Powder or Crystals
PURITY (HPLC AREA %)≥ 98.0 %
IDENTIFICATION (LC-MS)CORRESPONDS TO REQUIREMENTS
EXPIRY PERIOD24 MONTHS