Nombre del producto
Azamethiphos PESTANAL®, analytical standard
Número de producto
45331
Marca de producto
sial
Número CAS
35575-96-3
Peso molecular
324.68
Ensayo | Especificación |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White to Light Yellow to Light Beige |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 98.0 % |
| MELTING POINT | 88 - 93 C |
| WATER | ≤ 1.0 % |
| PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| EXPIRY PERIOD | 60 MONTHS |