MilliporeSigma
InicioAnálisis del agua potableCálculo de su tolerancia de trabajo: recomendaciones
Cálculo de su tolerancia de trabajo: recomendaciones
De acuerdo con la ISO 17025, cada laboratorio debe calcular su tolerancia de trabajo. Aquí hay algunas sugerencias sobre cómo determinar sus propias tolerancias de trabajo específicas.
Para determinar la estimación de la incertidumbre de cada medición, cada laboratorio que trabaja según la ISO 17025 debe preparar una tabla de control para cada material de referencia, y también para cada técnico de laboratorio.
El procedimiento recomendado para definir la tolerancia de trabajo del laboratorio es calcular la desviación estándar de las mediciones del patrón y establecer las tolerancias de error exigidas por su laboratorio. Para ello, considere el intervalo de confianza que necesita:
  • Una desviación estándar doble producirá un intervalo de confianza del 95 %.
  • Una desviación estándar triple producirá un intervalo de confianza del 99 %.
El intervalo de confianza definido debe marcarse en el gráfico de control como límite superior e inferior.
El patrón debe medirse con regularidad, de preferencia a diario. Las instrucciones se pueden tomar de los patrones correspondientes o de especificaciones internas. Si procede, en el caso de que el método cubra un intervalo de medida mayor, también deben determinarse dos o más patrones en el intervalo de los resultados normales.
En nuestros kits de ensayo Spectroquant®, indicamos la precisión del método respectivo en el certificado de calidad y en el prospecto. Esto se puede utilizar para facilitar la estimación de la tolerancia de trabajo. La tolerancia de trabajo depende también de la longitud de la trayectoria óptica de las cubetas que se utilizan.
La precisión se calcula sobre la base del valor medio del intervalo de confianza del 95 % del ensayo respectivo; esto se ha calculado a lo largo de muchos años de experiencia junto con el error del blanco especificado. En el certificado de cada lote del kit de ensayo se indica el error del blanco para la cubeta de referencia.
Estos materiales de referencia se pueden utilizar para comprobar todos los métodos fotométricos (patrones y kits de ensayo) y también se pueden utilizar para métodos no fotométricos. Para los métodos no fotométricos, deberá realizar su propia estimación de incertidumbre de la medición. Las directrices o tolerancias de trabajo del tipo que ofrecemos para nuestros kits de ensayo no están disponibles para otros métodos ni para kits de ensayo suministrados por otros fabricantes.