Calibración, cualificación, validación
Los materiales de referencia son sustancias con unos valores homogéneos y bien establecidos de una o más de sus propiedades. Desempeñan un papel vital para garantizar la precisión de las mediciones mediante la calibración del método, la validación de un método de medición, la estimación de la incertidumbre de las mediciones o la asignación de valores a los materiales.
Son un componente crucial de la dinámica de trabajo de los estudios analíticos y de los esquemas de aseguramiento de calidad más amplios. Fabricados bajo estrictos requisitos, los materiales de referencia difieren de otros reactivos de laboratorio en su certificación y trazabilidad de los datos proporcionados. El mundo de los materiales de referencia es inmenso e incluye materiales de referencia certificados (CRM) y otros grados de calidad de los materiales de referencia
Categorías destacadas
Determine fácilmente el contenido de agua en sólidos, líquidos y gases utilizando los reactivos Aquastar®. Resultados precisos con nuestros patrones de agua para valoraciones.
Nuestros patrones analíticos de proteínas, péptidos y aminoácidos ofrecen resultados precisos y fiables en el descubrimiento de biomarcadores, la investigación farmacéutica, las pruebas clínicas y de diagnóstico, la proteómica ascendente y descendente, y las aplicaciones de autenticación de alimentos.
Explore los materiales de referencia microbiológicos certificados: discos VITROIDS™, LENTICULE® de Supelco®. Ideal análisis de alimentos, bebidas, cannabis. Pídalas hoy mismo.
Los materiales de referencia certificados son indispensables para la determinación exacta de los valores en general y las valoraciones de Karl Fischer. También son importantes para la calibración exacta de instrumentos analíticos como pehachímetros, AAS – espectrómetros de absorción atómica, ICP – espectroscopia de plasma acoplada inductivamente, HPLC – cromatografía de líquidos de alto rendimiento, LC – cromatografía de líquidos, GC cromatografía de gases – e IC, cromatografía Iónica.
Los materiales de referencia son un componente crucial de la dinámica de trabajo de los estudios analíticos y de los esquemas de gestión de calidad más amplios. Se fabrican bajo requisitos estrictos y difieren de otros reactivos de laboratorio en la certificación y la trazabilidad de los datos proporcionados. Desde los materiales de referencia certificados (CRM) y otros grados de calidad de los materiales de referencia hasta los certificados de análisis, la trazabilidad metrológica y otros conceptos, el mundo de los materiales de referencia es inmenso y, a veces, confuso.
Los materiales de referencia se clasifican en cinco categorías principales en función de sus grados de calidad, desde la metrología nacional y otras normas primarias hasta los materiales de referencia certificados (CRM), los materiales de referencia (RM), las normas analíticas y los productos químicos para investigación o de calidad experimental. Los requisitos de certificación y trazabilidad aumentan de un grado de calidad a uno superior. Los gobiernos nacionales aportan la normalización del nivel superior, mientras que directrices ISO específicas proporcionan normalización para los CRM y los RM. Estos requisitos ISO son la ISO 17034, la ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 31.
Los productores de materiales de referencia deben cumplir estos requisitos ISO en la fabricación de los CRM o los RM. Para los materiales de referencia certificados, debe proporcionarse un certificado de análisis. La información contenida en dicho certificado está definida por las directrices ISO que se acaban de mencionar. Las especificaciones de calidad para los dos últimos niveles son perfiladas por cada productor independiente en lugar de por un gobierno nacional o por acreditaciones ISO específicas para los CRM y los RM.
Norma nacional de metrología (por ejemplo, NIST, JRC, NMI Australia)
Norma farmacopeica (por ejemplo, USP, EP, BP, JP, IP)
- Emitidas por un organismo autorizado
- Se considera que proporcionan el más alto nivel de precisión y trazabilidad
Material de referencia certificado (CRM) (ISO 17034, 17025)
- Se considera que proporciona el más alto nivel de precisión, incertidumbre y trazabilidad a una unidad de medida del SI
- Fabricado por un productor de materiales de referencia acreditado
Material de referencia (RM) (ISO 17034)
- Que cumple los requisitos ISO, menos exigentes que para los CRM
- Fabricado por un productor de materiales de referencia acreditado
Patrón analítico (ISO 9001)
- Certificado de análisis disponible
- El nivel de certificación varía
Grado reactivo / investigación química
- Puede venir con un certificado de análisis
- No están caracterizados para su uso como materiales de referencia
Figura 2. Jerarquía de los materiales de referencia - ¿Cuáles son los diferentes tipos?
Dependiendo de los requisitos del método o de la disponibilidad del producto, los materiales de referencia se utilizan en tres formatos diferentes: polvo, disolución o matriz. La selección del material de referencia adecuado es de vital importancia para la aplicación analítica de un laboratorio, ya que la precisión de los resultados depende de la referencia.
Selección de materiales de referencia según el propósito de las pruebas
La cualificación y calibración de los instrumentos exige el mantenimiento y el establecimiento de su trazabilidad. El material de referencia seleccionado ayudan a que los laboratorios lo alcancen. En las aplicaciones diarias habituales de idoneidad del sistema, puede ser importante calificar un material de referencia que sea práctico y fácil de usar, a la vez que fiable y rentable para el uso diario. En la validación de métodos, el uso de materiales de referencia muy precisos y exactos es fundamental para demostrar que el método de laboratorio es preciso y exacto. A efectos de identidad y estimación, entre los atributos importantes de los materiales de referencia se cuentan la autenticidad y la identidad probadas. En aplicaciones que implican cuantificación, valoración o evaluaciones de estabilidad se requieren materiales de referencia estables y precisos.
La selección de materiales de referencia idóneos para su propósito puede depender de varios factores, como los requisitos normativos, la disponibilidad, el tipo de aplicación analítica, el nivel de precisión y la matriz de la muestra.
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
- Reference materials, standards and certified reference materials are critical for analytical testing. We can help you to choose the ideal reference material for your application, whether you are using reference materials for calibration or quantitative analysis.
- The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
- NMR reference standards ensure proper instrument performance. Review key operational parameters for these standards such as pw90, sensitivity, resolution and line shape.
- Introduction of 19F qNMR certified reference materials for complex molecule certification.
- Ver todo (64)
Protocolos relacionados
- AOCS and AOAC methods for determining the trans fatty acid composition of foods by gas chromatography require the use of a highly polar cyanosilicone capillary column to provide the best peak resolution attainable of the numerous geometric (cis & trans) and positional isomers.
- Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
- Aldehydes and ketones are ubiquitous air pollutants. Along with esters and ethers, they are major components of indoor air pollution and are therefore important for industrial hygiene applications.
- Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.
- IFRA method introduces new CRMs for allergenic fragrances, analyzed by GC with ionic liquid capillary column for selectivity.
- Ver todo (64)
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a [email protected]