Tổng quan về quang phổ nguyên tử
Phổ học nguyên tử sử dụng bức xạ điện từ hoặc phổ khối của mẫu để xác định thành phần nguyên tố. Độ dài sóng của năng lượng được hấp thụ hoặc phát ra bởi các nguyên tử là đặc trưng cho từng nguyên tố và có thể được sử dụng để xác định và định lượng nguyên tố.
Các kỹ thuật phân tích dựa trên quang phổ nguyên tử được ứng dụng rộng rãi trong hóa học môi trường, địa chất và khoa học đất, khai thác mỏ và luyện kim, khoa học thực phẩm, và y học.
Các danh mục nổi bật
Nâng cao phân tích vi lượng vô cơ với các tiêu chuẩn AAS và ICP được chứng nhận của chúng tôi. Các giải pháp có thể truy溯 về NIST có sẵn.
Xem qua bộ sưu tập các vật liệu tham khảo về hỗn hợp tạp chất nguyên tố vô cơ của chúng tôi theo hướng dẫn ICHQ3D cho các thử nghiệm ICP hoặc AAS trên sản phẩm dược phẩm trong phân tích dược phẩm.
Khám phá dải axit rộng: Supelco® cho phân tích, Sigma-Aldrich® cho phòng thí nghiệm, SAFC® cho dược phẩm sinh học. Cung cấp giải pháp tùy chỉnh cho các nhu cầu đa dạng.
Hệ thống Milli-Q® cung cấp các công nghệ lọc nước tiên tiến được thiết kế để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, mục tiêu bền vững và các yêu cầu quan trọng khác.
Phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)
Phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) hoạt động bằng cách đo lượng năng lượng ánh sáng UV/ánh sáng khả kiến được hấp thụ bởi một nguyên tố. Bước sóng ánh sáng được hấp thụ tương ứng với năng lượng cần thiết để kích thích electron của nguyên tố từ trạng thái cơ bản lên một mức năng lượng cao hơn. Lượng năng lượng được hấp thụ trong quá trình kích thích này tỷ lệ thuận với nồng độ của nguyên tố trong mẫu.
Phổ hấp thụ nguyên tử bằng ngọn lửa (FAA)
Phổ hấp thụ nguyên tử bằng ngọn lửa (FAA) bao gồm quá trình bay hơi và nguyên tử hóa nhiệt của mẫu lỏng bằng ngọn lửa. Trong kỹ thuật này, dung dịch mẫu được hút vào và phun thành aerosol mịn vào buồng để kết hợp với khí nhiên liệu và khí oxy hóa. Hỗn hợp kết quả sau đó được đưa đến đầu đốt, nơi diễn ra quá trình cháy và nguyên tử hóa mẫu.
Phổ hấp thụ nguyên tử bằng lò graphite (GFAA)
Phổ hấp thụ nguyên tử bằng lò graphite (GFAA) là kỹ thuật tiên tiến và nhạy cảm nhất để đánh giá hấp thụ nguyên tử. Với bộ nguyên tử hóa lò graphite, các nguyên tử được giữ trong đường dẫn quang học trong thời gian dài hơn so với nguyên tử hóa bằng ngọn lửa, dẫn đến giới hạn phát hiện và độ nhạy thấp hơn trong phạm vi phần tỷ (ppb).
Phổ phát xạ quang học plasma cảm ứng (ICP-OES)
Phổ phát xạ quang học plasma cảm ứng (ICP-OES) đo lượng ánh sáng phát ra từ các electron bị kích thích của một nguyên tố khi chúng trở về trạng thái cơ bản ổn định. Mẫu được đưa vào plasma argon và nhiệt độ cao kích thích các electron của nguyên tử lên các mức năng lượng cao hơn. Nguyên tố được xác định bằng bước sóng đặc trưng của ánh sáng phát ra khi các electron trở về trạng thái cơ bản. Cường độ ánh sáng phát ra liên quan đến nồng độ của nguyên tố trong mẫu.
Phổ khối plasma cảm ứng (ICP-MS)
Phổ khối plasma cảm ứng (ICP-MS) là một loại phổ khối được sử dụng để định lượng với độ nhạy cao các kim loại và phi kim loại trong khoảng nồng độ dưới 1 phần trên nghìn tỷ (ppt). ICP-MS phân tích các nguyên tố bằng cách tách chúng trong một trường từ tính dựa trên tỷ lệ khối lượng trên điện tích (m/z) của chúng.
Phổ huỳnh quang tia X (XRF)
Phổ huỳnh quang tia X (XRF) phát hiện thành phần nguyên tố bằng cách đo bước sóng và cường độ của tia X được phát ra từ các nguyên tử được kích thích trong mẫu. Trong phương pháp này, một chùm tia X có bước sóng ngắn chiếu vào mẫu và làm bắn ra các electron ở vỏ trong cùng của nguyên tử, tạo ra một vị trí trống hoặc "lỗ". Điều này khiến nguyên tử tái sắp xếp cấu trúc điện tử của mình, với một electron từ vỏ năng lượng cao hơn nhảy xuống để chiếm vị trí trống mới tạo ra và phát ra ánh sáng tia X đặc trưng trong quá trình này. Các tia X được phát ra bởi các nguyên tử trong quá trình phát quang được phát hiện và sử dụng để xác định và định lượng mẫu.
Hãy truy cập trang tìm kiếm tài liệu của chúng tôi để xem các bảng dữ liệu, chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật.
Bài viết liên quan
- Tạp chất nguyên tố trong các loại dược phẩm có nguy cơ đối với sức khỏe con người và được quy định. Hệ thống lọc nước siêu tinh khiết milli-Q ® tuân thủ các yêu cầu phân tích thành phần vi lượng.
- Các tạp chất nguyên tố trong các sản phẩm dược phẩm phải được giám sát và kiểm soát ở tất cả các giai đoạn phát triển và sản xuất. Nước siêu tinh khiết được tạo ra bởi hệ thống nước Milli-Q ® được khuyến nghị để phân tích yếu tố vi lượng ICP-MS và ICP-OES.
- Kiểm soát tạp chất nguyên tố trong các sản phẩm thuốc bằng phương pháp phân tích và vật liệu để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.
- Accurate toxic elements environmental analysis requires high purity reagent water. Data demonstrate the suitability of Milli-Q® ultrapure water.
- Technical article on Selecting the Right Water Purification System
- Xem tất cả (13)
Các giao thức liên quan
- View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Tìm thêm bài viết và quy trình
Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn như thế nào?
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ khách
hàng hoặc liên hệ với đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi: