Sắc ký khí (GC)
Sắc ký khí (GC) là một kỹ thuật phân tích phổ biến được sử dụng để tách và phân tích các hợp chất dễ bay hơi và bán bay hơi trong hỗn hợp. GC là một kỹ thuật phân tích phổ biến vì nó kết hợp công suất phân giải đặc biệt với tốc độ và độ nhạy. Nó được áp dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm môi trường, dầu mỏ, hóa chất, thực phẩm và đồ uống, và dược phẩm.
Featured Categories
Khám phá các vật liệu đa dạng để chiết xuất pha rắn (SPE) và chuẩn bị mẫu QuEChERS. Hộp mực, ống, biển số và nhiều loại khác có sẵn.
Đạt được hiệu suất GC vượt trội với cột, vật tư tiêu hao và phụ kiện của chúng tôi. Khám phá các sản phẩm Supelco®.
Nguồn dung môi của bạn: Tìm sản phẩm phù hợp với các nhãn hiệu Supelco ®, SigmaAldrich ®, & SAFC ®, bao gồm việc sử dụng dược phẩm sinh học, phòng thí nghiệm và phân tích. Order online.
Tăng cường giám sát không khí với các sản phẩm chất lượng của chúng tôi. Tìm bộ lấy mẫu chủ động/thụ động, máy bơm và phụ kiện để đo chính xác môi trường và nơi làm việc.
Giống như các hình thức sắc ký khác, GC liên quan đến một pha tĩnh và pha di động. Trong GC, pha di động là một khí trơ, thường là heli hoặc nitơ, và pha tĩnh là một chất hấp phụ rắn, được gọi là sắc ký khí rắn (GSC), hoặc một chất lỏng hấp thụ vào một hỗ trợ trơ, được gọi là sắc ký khí-lỏng (GLC, hoặc chỉ GC).
Sắc ký khí hoạt động như thế nào?
Sau khi thu thập và chuẩn bị mẫu, các chất được phân tích quan tâm được phân tách bên trong cột và sau đó máy dò đo số lượng các thành phần thoát khỏi cột. Trong GC, một chất được phân tích được tiêm vào cổng lấy mẫu của thiết bị và đi vào lò vi sóng nơi nó bị bốc hơi. Mẫu bay hơi được vận chuyển qua cột sắc ký bởi dòng khí trơ tạo thành pha di động. Các hợp chất trong phân vùng mẫu giữa pha tĩnh của cột và khí mang. Độ mạnh của tương tác pha tĩnh kết hợp xác định thời gian lưu giữ của chất được phân tích. Tại lối ra của cột, máy dò (MS hoặc không phải MS) tạo ra tín hiệu khi các hợp chất đi qua. Sắc ký là kết quả của sự phân tách GC.
Để đo nồng độ của mẫu xét nghiệm, mẫu tiêu chuẩn có nồng độ đã biết được tiêm vào thiết bị GC. Thời gian giữ và diện tích cao nhất của tiêu chuẩn được so sánh với kết quả của mẫu xét nghiệm để xác định nồng độ không xác định. Trong GC, các tiêu chuẩn bên ngoài và bên trong thường được sử dụng để đảm bảo định lượng đáng tin cậy của mẫu xét nghiệm. Khi các tiêu chuẩn đã biết được chạy riêng với mẫu quan tâm thực tế và phản ứng được so sánh với mẫu trong một sắc đồ khác, nó được gọi là tiêu chuẩn bên ngoài. Khi tiêu chuẩn được thêm vào mẫu và phân tích đồng thời, nó được gọi là tiêu chuẩn nội bộ.
Thu thập và chuẩn bị mẫu cho phân tích GC
Nhiều mẫu có thể được phân tích bởi GC miễn là các hợp chất dễ bay hơi hợp lý (có thể được bay hơi) nhưng ổn định về nhiệt (không bị suy giảm ở nhiệt độ cao). Mẫu có thể được thu thập từ chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí. Khi chuẩn bị mẫu cho GC, điều quan trọng là giảm thiểu độ phức tạp của mẫu vì chất lượng của mẫu ảnh hưởng đến độ chính xác và độ chính xác của kết quả sắc ký cuối cùng của bạn. Một loạt các kỹ thuật chuẩn bị mẫu cụ thể theo ma trận có sẵn để giúp cô lập và tập trung các chất được phân tích và ma trận mẫu trước khi phân tích GC.
Cách chọn cột GC
Cột GC là trung tâm của một hệ thống GC, nơi xảy ra sự phân tách sắc ký. Việc chọn cột GC thích hợp phải dựa trên 4 yếu tố đáng kể: Pha tĩnh, đường kính bên trong cột (ID), độ dày phim và chiều dài cột. Những yếu tố này ảnh hưởng đến hiệu quả cột, độ phân giải và dung lượng mẫu.
Nên chọn pha tĩnh dựa trên ứng dụng sẽ được thực hiện.
Truy cập phần tìm kiếm tài liệu của chúng tôi để tìm bảng dữ liệu, chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật.
Bài viết liên quan
- Tối ưu hóa phân tách sắc ký khí với các cột thích hợp, xem xét pha tĩnh, đường kính trong, độ dày màng và chiều dài cột.
- Năm 1983, cột GC mao mạch silica nóng chảy đầu tiên được giới thiệu. Kể từ đó, một danh sách ấn tượng về cột GC mao mạch silica nóng chảy được theo dõi.
- Dẫn xuất hóa là một kỹ thuật thường liên quan đến một phản ứng của các chất được phân tích quan tâm với một chất phản ứng phái sinh cụ thể.
- Dẫn xuất và phân tích axit amin bởi GC-MS
- Our GC solvents have been specially developed and tested for ECD, FID and MS detection or for headspace gas chromatography to ensure accurate, reliable and reproducible analytical results.
- Xem tất cả (56)
Related Protocols
- Syringes are precision instruments and need care. Learn to correctly inspect, use, unclog, handle, clean and store them to ensure good accuracy, reproducibility, and lifetime.
- This article will discuss the analysis of free fatty acid.
- There are three types of analyses: GRO, DRO, and TPH. The published methods are simply variations of these to meet the different analytical needs of the individual agencies.
- Example displays how MSTFA/MSTFA-d9 derivatization of amphetamine provides valuable information in mass spectra and chromatograms using SLB-5ms GC column.
- Xem tất cả (74)
Tìm thêm Bài viết và Giao thức
How Can We Help
Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ khách hàng
hoặc trao đổi với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi:
Email [email protected]
hoặc gọi +1 (800) 244-1173
Additional Support
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Máy tính & Ứng dụng
Web Toolbox - các công cụ nghiên cứu khoa học và tài nguyên cho hóa học phân tích, khoa học sự sống, tổng hợp hóa học và khoa học vật liệu.
- Customer Support Request
Hỗ trợ khách hàng bao gồm trợ giúp về đơn hàng, sản phẩm, tài khoản và các vấn đề kỹ thuật của trang web.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Gas Chromatography (GC) Workflow Solutions