Merck
HPLC phân tử lớn
HPLC phân tử lớn
Phân tử sinh học là các hợp chất hóa học lớn, trùng hợp được tạo ra bởi các tế bào sống đóng vai trò là các khối xây dựng cơ bản của các sinh vật sống và thực hiện nhiều quá trình sinh học cần thiết cho sự sống. Các loại phân tử sinh học chính bao gồm protein, peptide, polynucleotide, carbohydrate, lipid, vitamin và coenzyme. Bản chất của phân tử lớn và cấu trúc phân tử sinh học, sự đa dạng hóa học của chúng, sự cần thiết phải xem xét hoạt động sinh học, và các ma trận phức tạp đòi hỏi một kỹ thuật đặc trưng hiệu quả. Mặc dù có nhiều kỹ thuật phân tích và phân tích có sẵn, sắc ký chất lỏng hiệu suất cao (HPLC) được sử dụng phổ biến nhất. Do có nhiều nhóm chức năng và nhiều sự phù hợp, phân tích phân tử sinh học HPLC dựa trên các chế độ khác nhau như pha đảo ngược, loại trừ kích thước hoặc trao đổi ion. Bất kể các chế độ phân tách được áp dụng, đóng gói cột hiệu quả và hóa học hạt giai đoạn cố định ổn định là rất quan trọng để phân tách phân tử sinh học chính xác và đáng tin cậy.   
Featured Categories
Một bộ sưu tập các chai và thùng chứa hóa chất khác nhau với kích thước, hình dạng và màu sắc khác nhau. Một số chai có nắp và nhãn màu đỏ với các biểu tượng nguy hiểm cho biết các chất dễ cháy và ăn mòn. Ngoài ra còn có các lọ nhỏ với chất lỏng màu vàng, cùng với các ống có nắp màu trắng.
Vật liệu tham chiếu được chứng nhận
Khám phá các sản phẩm hóa học phân tích chất lượng cao của chúng tôi để kiểm tra phòng thí nghiệm chính xác và đáng tin cậy. Tìm dụng cụ, thuốc thử và vật tư tiêu hao mới nhất cho sắc ký, quang phổ học và nhiều hơn nữa
Mua sản phẩm
Một bộ sưu tập các<sup></sup> cột Supelco ® HPLC và UHPLC nằm rải rác trên bề mặt màu xanh lá cây. Những cột này, có hình trụ với lớp hoàn thiện kim loại và được trang bị phụ kiện ở cả hai đầu, đại diện cho một loạt các công nghệ cột sắc ký cho các nhu cầu phân tích khác nhau. Chúng khác nhau về kích thước và một số có nhãn cho biết thông số kỹ thuật hoặc số hiệu mẫu.
Cột HPLC
Đạt được sự phân tách chính xác với bộ sưu tập cột HPLC mở rộng của chúng tôi. Nâng cao khả năng giữ chân, độ phân giải và tính chọn lọc. Order today.
Mua sản phẩm
Ống tiêm kích thích tự động với pit-tông được lắp vào nòng thủy tinh được sử dụng cho các mẫu chất lỏng.
Ống bơm phân tích
Optimize sampling: Các ống tiêm lấy mẫu chính xác Hamilton, SGE, VICI ® - tiêu chuẩn, chất lượng cao. Select based on application, compatibility, preference.
Mua sản phẩm
Lọ thủy tinh với lễ tốt nghiệp.
Lọ phân tích
Khám phá bộ sản phẩm toàn diện các yếu tố thiết yếu của chất phản ứng biến đổi, công cụ lựa chọn và giao thức khi công việc của bạn đòi hỏi kết quả chuyển đổi tế bào đáng tin cậy.
Mua sản phẩm
Phân tử sinh học pha đảo ngược HPLC
HPLC pha đảo ngược (RP-HPLC) là một kỹ thuật nhạy cảm và linh hoạt được sử dụng để phân tách và phân tích protein, mảnh protein và peptide. RP-HPLC sử dụng pha tĩnh không phân cực và pha di động cực. Giữ protein và peptide trong giai đoạn cố định tuân theo các nguyên tắc hấp phụ và phân vùng. Các vùng protein kỵ nước gắn đảo ngược vào pha tĩnh. Các protein được tránh bằng cách tăng bản chất không phân cực của pha di động. Độ phân giải có thể bị ảnh hưởng bởi kích thước lỗ rỗng, kích thước hạt, chiều dài cột và chuỗi hydrocarbon gắn vào pha tĩnh.
Size Exclusion Chromatography (SEC)
Sắc ký loại trừ kích thước (SEC) là chế độ sắc ký không biến tính phân tách các phân tử theo kích thước của chúng (tức là bán kính thủy động ). Chế độ này không dựa vào tương tác chất được phân tích với pha tĩnh, mà dựa vào dòng chất được phân tích ngẫu nhiên thông qua các hạt pha tĩnh. Các chất phân tích trọng lượng phân tử cao đã thoát ra sớm hơn, vì chúng được loại trừ hoàn toàn hoặc một phần khỏi các lỗ hạt pha cố định, trong khi các chất phân tích trọng lượng phân tử thấp hơn sẽ thoát ra sau đó, vì chúng dành nhiều thời gian hơn để điều hướng đường xoắn thông qua hạt. SEC đã được sử dụng để mô tả các tập hợp và phân mảnh kháng thể đơn dòng (mAbs), ước tính trọng lượng phân tử protein chưa biết và xác định sự ổn định của công thức protein.
Sắc ký tương tác kỵ nước (HIC)
Sắc ký tương tác kỵ nước (HIC) là một chế độ sắc ký phân tách các chất được phân tích dựa trên mức độ tương tác giữa các chất phân tích kỵ nước và phối tử pha tĩnh kỵ nước. Do trọng lượng phân tử thấp hơn và xu hướng gấp thấp hơn, HIC thường không được sử dụng trong tách peptide. Ở nồng độ muối cao, các lớp hydrat hóa protein có thể bị phá vỡ đủ để các vùng bề mặt kỵ nước giao tiếp với pha tĩnh không phân cực. Chọn lọc muối được quyết định bởi loạt Hofmeister, phân loại cation và anion bởi khả năng phá vỡ các lớp hydrat hóa protein (chaotropic) hoặc thúc đẩy sự hình thành lớp hydrat hóa protein (kosmotropic). Các muối điển hình bao gồm amoni sunfat, kali sulfat và natri sunfat. Sắc ký tương tác kỵ nước hiện đang được sử dụng để xác định hồ sơ tỷ lệ thuốc trên kháng thể (DAR) của liên hợp kháng thể-thuốc (ADC).
Ion Exchange Chromatography (IEX)
Sắc ký trao đổi ion (IEX) là một chế độ sắc ký phân tách các chất được phân tích bằng điện tích. Protein và peptide là chất lưỡng tính, có nghĩa là chúng thể hiện cả chức năng axit và cơ bản. Các chức năng của protein axit bao gồm axit aspartic, axit glutamic, cysteine, tyrosine và α-carboxylate đầu C. Các chức năng protein cơ bản bao gồm arginine, histidine, lysine và N-terminus α-amine. Các biến thể sạc hóa trị liệu sinh học có thể được phát hiện và giải quyết bởi IEX. Các biến thể điện tích có thể phát sinh từ phiên dịch sai RNA thông tin (mRNA) và / hoặc các sửa đổi sau dịch mã, chẳng hạn như khử amidation, oxy hóa, hoặc glycosyl hóa.
Cột IEX phải được chọn dựa trên điểm đẳng điện chất được phân tích (pi).  Nếu pha pH di động thấp hơn pi, chất được phân tích sẽ được tích điện dương và liên kết với cột trao đổi cation.  Nếu độ pH pha di động cao hơn pi, chất được phân tích sẽ được tích điện âm và liên kết với cột trao đổi anion.
Affinity Chromatography
Sắc ký ái lực dựa trên một tương tác cụ thể giữa một chất được phân tích và phối tử pha cố định. Lý tưởng nhất, chỉ chất được phân tích quan tâm giao tiếp với pha tĩnh, cho phép tất cả các thành phần mẫu khác đi qua cột. Một pha di động thứ hai sau đó được đi qua cột để loại bỏ chất được phân tích.
Sắc ký Protein Một hình thức phổ biến nhất của sắc ký ái lực được sử dụng trong ngành công nghiệp dược phẩm sinh học.  Protein A là một protein bề mặt 42 kDa được tìm thấy trong thành tế bào của S. aureus.  Protein này liên kết đặc biệt với chuỗi nặng trong vùng FC của IgG, làm cho nó trở thành một cơ chế lý tưởng để tách IgG khỏi các thành phần mẫu khác.  Hầu hết các cột protein A được sản xuất bằng cách cố định protein trên một hạt xốp, hữu cơ.  Tuy nhiên, định dạng nguyên khối cho protein sắc ký đã được tạo ra, cho phép thông lượng mẫu cao ở các tốc độ dòng chảy khác nhau, mà không làm giảm hiệu quả.