Sắc ký lỏng áp suất thấp
Sắc ký lỏng áp suất thấp (LPLC) là một kỹ thuật phân tích sử dụng áp suất thấp để điều khiển một pha di động thông qua một cột chứa pha tĩnh, tách các hỗn hợp phức tạp bằng cách phân chia vi phân. Ban đầu được thực hiện với các cột mở sử dụng trọng lực để di chuyển mẫu qua lớp đóng gói, nó còn được gọi là "sắc ký lỏng cột mở. Các chế độ LPLC khác nhau cho phép tinh chế chính xác và hiệu quả các hợp chất bằng cách tách chúng dựa trên các tính chất hóa học của chúng, chẳng hạn như kích thước, điện tích hoặc ái lực.
Nó chủ yếu được sử dụng để nghiên cứu các phân tử sinh học như protein, peptide và kháng thể đơn dòng do tính chất chuẩn bị không phá hủy của nó. Thông thường, LPLC cho phép giữ mẫu cho các nghiên cứu tiếp theo. LPLC cung cấp các lợi ích bổ sung như thiết kế đơn giản, khả năng siphon mạnh mẽ và các yêu cầu thiết bị khiêm tốn bao gồm máy dò, bơm áp suất thấp và bộ thu thập phân số. Tính linh hoạt của nó làm cho nó không thể thiếu trong các ngành dược phẩm, công nghệ sinh học, thực phẩm và đồ uống, giám sát môi trường và các lĩnh vực nghiên cứu. Hơn nữa, bằng cách sử dụng áp suất thấp hơn và sử dụng ít dung môi hơn, công ty trách nhiệm hữu hạn tuân thủ các nguyên tắc hóa học xanh.
Featured Categories
Đạt được sự phân tách chính xác với bộ sưu tập cột HPLC mở rộng của chúng tôi. Nâng cao khả năng giữ chân, độ phân giải và tính chọn lọc.
Explore our LPLC product range: columns, adsorbents, resins, separation media, and accessories tailored to your unique application needs.
Chọn bộ đệm lớp HPLC phù hợp để chụp sắc ký pha đảo ngược chính xác. Explore our selection now.
Adsorption Chromatography
Còn được gọi là sắc ký rắn lỏng, sắc ký hấp phụ giữ lại các hóa chất bằng cách hấp phụ và làm khô chúng ở bề mặt của giai đoạn hỗ trợ, tĩnh. Chất hấp phụ tạo thành pha tĩnh, và chất tan liên kết với nó bởi lực van der Waal và các tương tác steric. Bởi vì các vị trí hấp phụ thường ở bề mặt bên ngoài của pha tĩnh, các hạt tương đối nhỏ được sử dụng làm pha tĩnh. Silica, alumina, than củi, Florisil, polyamit, celit, và diatomaceous Earth là những chất hấp phụ thường được sử dụng.
Partition Chromatography
Sắc ký phân chia tách bằng cách phân phối các thành phần giữa hai chất lỏng không trộn lẫn. Một là pha di động lỏng trong khi một là chất lỏng được giữ cố định trên một giá đỡ rắn. Các vật liệu được sử dụng một hỗ trợ rắn bao gồm silica gel, diatomaaceous đất, cellulose, polytetrafluoroetylen (PTFE) và polystyrene. Giá đỡ rắn trơ cung cấp diện tích bề mặt lớn cho pha tĩnh lỏng.
Affinity Chromatography
Sắc ký ái lực tách biệt các thành phần bằng các tương tác chọn lọc và có thể đảo ngược, chẳng hạn như kháng thể-kháng nguyên, cơ chất enzyme hoặc cặp thụ thể hormone, với một trong những tác nhân tương tác như pha tĩnh. "Phối tử ái lực" là các loài tương tác cố định trên các hỗ trợ rắn như hạt acrylic, agarose, và nhựa Toyoparl, và nó đóng vai trò là pha cố định cho cột ái lực.
Sắc ký Lọc gel
Còn được gọi là sắc ký loại trừ kích thước, nó phân tách các phân tử có kích thước khác nhau như protein có kích thước khác nhau và dạng oligomeric. Pha tĩnh là một loại nhựa được tạo thành từ ma trận hạt liên kết chéo có chứa các lỗ rỗng có kích thước cụ thể. Cột lọc gel chứa các hạt polyacrylamide, agarose, dextran hoặc hỗn hợp bất kỳ trong số này. Nó tách các chất được phân tích nhỏ hơn bằng cách cung cấp khả năng tiếp cận một phần hoặc toàn bộ thể tích lỗ rỗng trong các hạt đóng gói cột.
Sắc ký tương tác kỵ nước (HIC)
Sắc ký tương tác kỵ nước (HIC) phân tách các phân tử sinh học dựa trên sự khác biệt trong tính hydrophobiology bề mặt của chúng. Nó dựa trên sự tương tác của các nhóm kỵ nước không phân cực liên kết với nhựa cột, chẳng hạn như butyl, octyl hoặc phenyl, với các nhóm kỵ nước trên phân tử sinh học. Nó được sử dụng rộng rãi để tách các protein trong khi vẫn duy trì hoạt động sinh học của chúng vì nó sử dụng các điều kiện và ma trận ít hơn.
Ion Exchange Chromatography (IEX)
Sắc ký trao đổi ion tách các phân tử dựa trên sự khác biệt trong điện tích bề mặt ròng của chúng. Bề mặt của ma trận, chẳng hạn như cellulose, silica, hoặc styrene-divinylbenzene, được liên kết cộng hóa trị với các nhóm chức tích điện. Các nhóm trao đổi ion cố định của nhựa tương tác với các phân tử có điện tích ngược nhau. Trong sắc ký trao đổi cation, các loài tích điện dương trong giai đoạn di động liên kết với một loại nhựa trao đổi ion tích điện âm. Trong sắc ký trao đổi anion, các loài tích điện âm trong giai đoạn di động liên kết với các điện tích dương trên nhựa trao đổi ion.
Low-pressure Liquid Chromatography System
Một hệ thống sắc ký lỏng áp suất thấp (LPLC) thường bao gồm một cột chứa đầy một pha tĩnh để phân tách, một máy bơm để cung cấp pha di động qua cột ở tốc độ dòng chảy được kiểm soát và một máy dò để đo độ sáng khi nó thoát ra khỏi cột.
Các hệ thống LPLC cũng có một hệ thống phun để đưa mẫu vào dòng pha di động, đảm bảo đưa mẫu vào chính xác và tái tạo. Một số thiết lập bao gồm một bộ thu thập phân đoạn để thu thập các thành phần riêng biệt để phân tích thêm.
Truy cập phần tìm kiếm tài liệu của chúng tôi để tìm bảng dữ liệu, chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật.
Bài viết liên quan
- Phân tách UHPLC các chất chuyển hóa Vitamin D bằng cột Supel ™ carbon LC đảm bảo hình dạng và độ nhạy đỉnh cao.
- Làm thế nào để tách protein và peptide có ái lực với các ion kim loại bằng sắc ký ái lực chelate kim loại cố định.
- Sử dụng phương pháp QuEChERS để phân tích mẫu sữa cho thuốc thú y.
- Trang này cho biết cách giải quyết các vấn đề thực tế có thể xảy ra khi chạy cột sắc ký ái lực.
- Trang này mô tả các nguyên tắc và điều kiện tiêu chuẩn cho các kỹ thuật tinh chế khác nhau của protein gắn thẻ histidine sử dụng các sản phẩm Cytiva.
- Xem tất cả (42)
Related Protocols
- Tách sử dụng cột Sephadex LH-20 cho phương tiện sắc ký loại trừ kích thước trong mạng lưới polysacarit từ Cytiva.
- Trong phần này, khía cạnh thực tế của sắc ký theo pha ngược ( RPC ) được thảo luận bao gồm lựa chọn phương tiện và cột và lựa chọn và chuẩn bị sáng tỏ.
- Trang này cho biết cách thực hiện khử muối mẫu, trao đổi bộ đệm và tập trung sắc ký ái lực của các protein được gắn thẻ.
- Ni Sepharose 6 Fast Flow làm sạch các protein gắn thẻ histidine một cách hiệu quả, cung cấp các hạt agarose liên kết chéo cao với hơn Ni2 ion.
- Tinh chế các protein tái tổ hợp được gắn thẻ histidine bằng cách sử dụng Hiệu suất cao Ni Sepharose®Ni Sepharose High Performance bao gồm các hạt agarose 6% liên kết chéo (34 µm) mà một nhóm chelating đã được cố định và sau đó được tích điện với hơn Ni2 ion.
- Xem tất cả (47)