HPLC phân tử nhỏ
Phân tích các phân tử nhỏ
Phân tử nhỏ là hợp chất có trọng lượng phân tử thấp (thường dưới 900 dalton). Một số ví dụ phổ biến về phân tử nhỏ bao gồm axit amin, lipid, đường, axit béo, alkaloid và các chất khác.
Có nhiều phương pháp khác nhau để tách các phân tử nhỏ, bao gồm sắc ký lỏng hiệu suất cao (HPLC), sắc ký lỏng (LC), sắc ký khí (GC), sắc ký lớp mỏng (TLC) và điện di mao quản (CE). Hơn nữa, các phương pháp xác định bao gồm phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) hoặc phổ khối (MS). Sắc ký lỏng kết hợp với phổ khối (LC-MS) đã trở thành kỹ thuật quan trọng trong việc xác định các phân tử nhỏ trong những năm gần đây.
Để đạt được kết quả tốt nhất có thể trong phân tích các phân tử nhỏ bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu suất cao (HPLC), UHPLC hoặc LC-MS, việc lựa chọn các điều kiện pha tĩnh và pha động phù hợp nhất là yếu tố quyết định. Tính chất hóa học của chất phân tích là yếu tố then chốt để lựa chọn cấu trúc cột phù hợp nhất. Các yếu tố khác như tốc độ, ma trận mẫu và số lượng hợp chất sẽ xác định vật liệu nền phù hợp nhất cho pha tĩnh.
Các danh mục nổi bật
Nâng cao hiệu quả lọc: giá đỡ bộ lọc bằng thủy tinh, thép không gỉ và nhựa dành cho chất lỏng và khí. Có sẵn các loại: kiểu ống tiêm, kiểu nối thẳng, kiểu chân không và kiểu áp suất.
Đạt được hiệu quả tách chiết chính xác với bộ sưu tập cột HPLC phong phú của chúng tôi. Nâng cao khả năng giữ lại, độ phân giải và độ chọn lọc. Đặt hàng ngay hôm nay.
Tối ưu hóa việc lấy mẫu: Ống tiêm lấy mẫu Hamilton, SGE, VICI® Precision – tiêu chuẩn, chất lượng cao. Lựa chọn dựa trên ứng dụng, khả năng tương thích và sở thích.
Dòng sản phẩm thủy tinh hóa học Aldrich® cung cấp đầy đủ các loại cốc đo, bình, ống, bình phản ứng, cột sắc ký tiêu chuẩn cùng với dịch vụ thổi thủy tinh theo yêu cầu.
Phân tích HPLC các phân tử nhỏ
Phân tích HPLC các phân tử nhỏ thường được thực hiện ở chế độ tách pha đảo ngược. Đối với việc tách các hợp chất phân cực, sắc ký tương tác ưa nước (HILIC) và sắc ký pha thường cũng phù hợp, trong đó HILIC là phương pháp được ưa chuộng hơn. Đối với việc tách các hợp chất ion, chế độ tách trao đổi ion và đối với các anion hoặc cation vô cơ, sắc ký ion cũng có thể được sử dụng.
Cột HPLC được nhồi bằng các hạt silica xốp hoàn toàn, hạt silica xốp bề mặt, hạt polymer hoặc gồm một thanh silica nguyên khối làm pha tĩnh. Ngoài ra, các hạt oxit nhôm, hạt zirconia và hạt carbon cũng được sử dụng. Kích thước lỗ rỗng điển hình của vật liệu pha tĩnh cho việc tách phân tử nhỏ nằm trong khoảng 60 Å - 160 Å. Đối với HPLC, kích thước hạt điển hình của pha tĩnh nằm trong khoảng từ 3 µm đến 5 µm; đối với UHPLC, các hạt có kích thước nhỏ hơn, thường là 2 µm hoặc nhỏ hơn, được sử dụng. Các tính chọn lọc khác nhau (sửa đổi) có thể được gắn vào pha tĩnh. Chuỗi alkyl C18 là hóa học cột được sử dụng phổ biến nhất trong sắc ký pha đảo (RP). Tuy nhiên, các biến thể khác, chẳng hạn như C30, C8, Phenyl, Pentaflourophenyl và một loạt các biến thể phân cực hơn cũng như các biến thể có tính chất trao đổi ion hoặc tính chất đối xứng, cho phép tách hầu hết các hợp chất hòa tan trong chất lỏng. Pha động cho RP-HPLC thường bao gồm dung dịch đệm nước hoặc nước và các dung môi hữu cơ hòa tan trong nước như acetonitrile hoặc methanol.
Chuẩn bị
mẫu HPLC
Các mẫu phức tạp và giàu ma trận, chẳng hạn như thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, mẫu sinh học và các chế phẩm dược phẩm giàu ma trận (ví dụ: kem, xi-rô) đòi hỏi các quy trình chuẩn bị mẫu hiệu quả để loại bỏ các thành phần không mong muốn và chiết xuất có chọn lọc chất phân tích cần quan tâm. Điều này rất quan trọng nếu sử dụng pha tĩnh có kích thước hạt rất nhỏ như trong UHPLC, nơi sử dụng các hạt có kích thước 2 µm trở xuống. Các phương pháp chuẩn bị mẫu phổ biến là chiết xuất lỏng-lỏng, chiết xuất pha rắn (SPE) và đối với mẫu sinh học còn có kết tủa protein bên cạnh lọc. Ngoài việc rửa giải chọn lọc hợp chất mục tiêu và cô đặc trước, mục đích chính của việc chuẩn bị mẫu là bảo vệ pha tĩnh HPLC khỏi bị tắc do ma trận mẫu. Các cột HPLC dựa trên silica nguyên khối có thể chịu được ma trận ở mức độ cao và yêu cầu chuẩn bị mẫu ít hơn nhiều so với các cột hạt.
Phân giải
Đối với một số phân tử, quá trình dẫn xuất là cần thiết, có thể thực hiện trước (trước cột) hoặc sau (sau cột) quá trình tách HPLC. Quá trình dẫn xuất chuyển đổi các phân tử thành các dẫn xuất của chúng để tăng độ nhạy hoặc cải thiện khả năng giữ lại trên sắc ký HPLC. Các chất hóa học có tính chất vật lý và hóa học phù hợp được sử dụng cho quá trình dẫn xuất cần thiết.
Hãy truy cập công cụ tìm kiếm tài liệu của chúng tôi để xem các bảng dữ liệu, chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật.
Các bài viết liên quan
- Chromolith® HPLC and UHPLC columns are made from monolithic silica with a bimodal pore structure using sol-gel technology.
- Xem xét các ảnh hưởng của hiệu quả (số tấm), khả năng giữ và các yếu tố chọn lọc đối với độ phân giải HPLC. Xem các yếu tố liên quan như thế nào đến đặc điểm hạt và cột thông qua phương trình độ phân giải HPLC.
- Supel™ Carbon LC U/HPLC columns facilitate high-temperature and high-pressure separation of polar or charged compounds.
- Các mẹo tối ưu hóa độ nhạy LC-MS giảm thiểu nhiễu, tăng cường giới hạn phát hiện và độ rõ phổ để phân tích chính xác.
- Xem tất cả (196)
Các giao thức liên quan
- Chromolith® HPLC and UHPLC columns are made from monolithic silica with a bimodal pore structure using sol-gel technology.
- Xem xét các ảnh hưởng của hiệu quả (số tấm), khả năng giữ và các yếu tố chọn lọc đối với độ phân giải HPLC. Xem các yếu tố liên quan như thế nào đến đặc điểm hạt và cột thông qua phương trình độ phân giải HPLC.
- Supel™ Carbon LC U/HPLC columns facilitate high-temperature and high-pressure separation of polar or charged compounds.
- Các mẹo tối ưu hóa độ nhạy LC-MS giảm thiểu nhiễu, tăng cường giới hạn phát hiện và độ rõ phổ để phân tích chính xác.
- Xem tất cả (96)
Xem thêm các bài viết và hướng dẫn
Chúng tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn?
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ khách
hàng hoặc liên hệ với đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi:
Gửi email đến [email protected]
hoặc gọi số +1 (800) 244-1173