Mass Spectrometry
Khối phổ (MS) là một kỹ thuật phân tích sử dụng tỷ lệ khối lượng trên điện tích (m / z) để xác định các hợp chất trong mẫu. Phương pháp xác định một hợp chất bằng cách xác định trọng lượng phân tử của nó và phân tích sự phong phú đồng vị của nó. Một máy đo phổ khối ion hóa mẫu thành các ion khí và sau đó xác định các ion theo tỷ lệ khối lượng trên điện tích của chúng và sự phong phú tương đối.
Featured Categories
Khám phá lựa chọn thuốc thử phân tích chất lượng cao cho hóa học ướt, sắc ký, quang phổ, phân tích, chuẩn độ, kiểm soát chất lượng nước và điện hóa.
Chọn từ các tấm TLC cổ điển với mặt sau bằng silicon, nhôm, thủy tinh và nhựa cũng như tấm HPTLC, tấm TLC cấp MS và tấm HPTLC và tấm PLC.
Đạt được sự phân tách chính xác với bộ sưu tập cột HPLC mở rộng của chúng tôi. Nâng cao khả năng giữ chân, độ phân giải và tính chọn lọc. Order today.
Ngày nay, khối phổ là một phương pháp phát hiện được thiết lập tốt mang lại vô số lợi ích, chẳng hạn như chọn lọc, độ nhạy và phân tích đa mẫu.
Nó có thể được kết hợp với các kỹ thuật sắc ký khác nhau, chẳng hạn như sắc ký lỏng, sắc ký lớp mỏng, sắc ký khí, hoặc plasma ghép cảm ứng. Khối phổ được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực nghiên cứu và ngành công nghiệp, bao gồm các ngành công nghiệp dược phẩm và thực phẩm, phòng khám sức khỏe, phòng thí nghiệm nghiên cứu lâm sàng và phòng thí nghiệm thử nghiệm môi trường và pháp y.
Quang phổ khối hoạt động như thế nào?
Một quang phổ khối hoạt động bằng cách chuyển đổi các phân tử riêng lẻ thành các ion và sau đó phân tích sự phong phú tương đối của các ion được tạo ra. Trong buồng ion của máy quang phổ khối, mỗi phân tử riêng lẻ được ion hóa để tạo thành một ion phân tử, có một electron nhỏ hơn phân tử mẹ. Các ion phân tử, hoặc 'cation gốc', sau đó trải qua quá trình phân mảnh thành các ion, lần lượt, được phân mảnh hơn nữa, v.v. Từ một mẫu phức tạp, phổ khối tạo ra nhiều ion. Các ion sau đó được gia tốc trong một trường điện từ và tách ra dựa trêntỷ lệ khối lượng trên điện tích ( m / z ) của chúng. Máy dò của thiết bị ghi lại các ion theo tỷ lệ với sự phong phú tương đối của chúng và tạo ra phổ khối lượng của phân tử.
Applications of mass spectrometry
Do độ nhạy của quang phổ khối, nó được sử dụng rộng rãi để đo trọng lượng phân tử rất thấp ở nồng độ cực thấp, dưới nanogram trên mililit (ng / mL). Khả năng ghép quang phổ khối với các kỹ thuật phân tách khác như điện di mao mạch, GC và HPLC làm cho nó trở thành một công cụ phân tích linh hoạt để phân tách và xác định đồng thời các chất được phân tích.
Các ứng dụng điển hình của quang phổ khối bao gồm:
- Phân tích các chuỗi axit amin của protein và peptide
- Đánh giá các tạp chất trong quá trình phát triển thuốc
- Purity assessment of active pharmaceutical ingredients
- Phân tích thường xuyên các loại thuốc bất hợp pháp qua nước tiểu, máu và tóc
- Phát hiện các rối loạn di truyền của axit amin, axit béo và sinh tổng hợp hữu cơ
Truy cập phần tìm kiếm tài liệu của chúng tôi để tìm bảng dữ liệu, chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật.
Bài viết liên quan
- Learn more about Mass Spectrometry or MS including what it is, what it is used for and how it works.
- We present a fast and robust HPLC-MS/MS method that can be used for Remdesivir and three structural antiviral analogues
- Accurate toxic elements environmental analysis requires high purity reagent water. Data demonstrate the suitability of Milli-Q® ultrapure water.
- Tạp chất nguyên tố trong các loại dược phẩm có nguy cơ đối với sức khỏe con người và được quy định. Hệ thống lọc nước siêu tinh khiết milli-Q ® tuân thủ các yêu cầu phân tích thành phần vi lượng.
- Xem tất cả (73)
Related Protocols
- A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.
- A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.
- IFRA method introduces new CRMs for allergenic fragrances, analyzed by GC with ionic liquid capillary column for selectivity.
- Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.
- Xem tất cả (71)