Chuẩn bị mẫu bằng phương pháp lọc
Lọc là một kỹ thuật tách biệt được sử dụng để cô đặc hoặc tinh chế các chất dựa trên các tính chất vật lý hoặc hóa học của chúng. Đây là một phương pháp đơn giản và thông dụng được áp dụng tại nhiều phòng thí nghiệm nhằm loại bỏ các hạt không tan khỏi dung dịch và chuẩn bị mẫu để phân tích. Kỹ thuật lọc được sử dụng để giảm độ phức tạp của mẫu, cải thiện độ trong suốt của các mẫu có độ nhớt cao, đồng thời giảm tín hiệu nền, từ đó giúp tăng tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu trong các thử nghiệm phân tích.
Các danh mục nổi bật
Nâng cao hiệu quả lọc: giá đỡ bộ lọc bằng thủy tinh, thép không gỉ và nhựa dành cho chất lỏng và khí. Có sẵn các loại: kiểu ống tiêm, kiểu nối thẳng, kiểu chân không và kiểu áp suất.
Hãy lựa chọn bộ lọc ống tiêm Millex®: có sẵn các phiên bản vô trùng và không vô trùng. Màng lọc rộng, nhiều lựa chọn vỏ lọc tương thích với HPLC, UHPLC và thử nghiệm hòa tan.
Lọc vô trùng liền mạch: Hãy lựa chọn chúng tôi để sở hữu các thiết bị Stericap® & Steripak® đáng tin cậy, đảm bảo các giải pháp vô trùng, chất lượng cao với dung tích từ vài ml đến 20 lít.
Thường được sử dụng trong phân tích định lượng và định tính, giấy lọc phải được lựa chọn sao cho phù hợp với mục đích sử dụng dựa trên các đặc tính vật lý của giấy lọc. Có rất nhiều kích thước, chất liệu, loại và cấp độ chất lượng của giấy lọc để phục vụ cho các ứng dụng đa dạng.
Tùy thuộc vào phương pháp lọc được áp dụng, các hạt hoặc phân tử sẽ được tách ra dựa trên các đặc tính như kích thước, hình dạng hoặc điện tích. Chất lỏng đi qua bộ lọc được gọi là “dịch lọc”, còn chất được thu thập hoặc giữ lại là “chất giữ lại” hoặc “cặn”.
- Thẩm thấu ngược (tách ion) tách các ion hoặc phân tử bằng cách sử dụng màng bán thấm hoặc rào cản. Áp suất được áp dụng vượt qua áp suất thẩm thấu và buộc dung môi di chuyển từ vùng có nồng độ chất tan cao sang vùng có nồng độ chất tan thấp. Lọc thẩm thấu ngược loại bỏ một tỷ lệ cao các chất hữu cơ (ngoài các hạt rắn) và >99% muối. Đánh giá tiêu chuẩn của màng thường dựa trên khả năng giữ lại natri clorua (<0,001 µm, <100 Dalton)
- Siêu lọc (phân tách đại phân tử) tách các hạt và phân tử hòa tan khỏi chất lỏng dựa trên kích thước hạt. Siêu lọc được sử dụng để cô đặc, phân đoạn, khử muối và trao đổi đệm. Thông số kỹ thuật tiêu biểu là giới hạn trọng lượng phân tử danh nghĩa (NMWL) từ 1-1000 kDa.
- Lọc vi lỗ (microfiltration) được sử dụng để giữ lại/loại bỏ hạt và tiệt trùng vì nó tách/loại bỏ các hạt và thực thể sinh học, như vi khuẩn và tế bào, dựa trên kích thước hạt. Kích thước lỗ thông thường nằm trong khoảng 0,025–10 µm và được đánh giá là danh nghĩa (~98% giữ lại) hoặc tuyệt đối (100% giữ lại các hạt có kích thước bằng với kích thước lỗ).
- Bộ lọc làm trong được sử dụng để lọc sơ bộ và phân tích hạt vì chúng giữ lại/loại bỏ các hạt lớn, các chất kết tụ và các mảnh vụn dựa trên kích thước. Chúng có thể được sử dụng như một bước lọc chính trước khi lọc vi sinh. Bộ lọc làm trong thường có kích thước lỗ lọc >5 µm. được giữ lại.
Các ứng dụng lọc phổ
biến
- Loại bỏ hạt nói chung
- Chuẩn bị mẫu cho các kỹ thuật phân tích như HPLC, UHPLC, sắc ký ion, sắc ký khí và thử nghiệm hòa tan
- Khử trùng các chất phụ gia nuôi cấy tế bào
- Tập trung protein, axit nucleic và polymer
- Tách các phân tử sinh học trong mẫu
- Chuẩn bị dung dịch đệm
- Lọc nước
Lọc là bước chuẩn bị mẫu thiết yếu trước khi tiến hành phân tích sắc ký nhạy cảm, chẳng hạn như HPLC và LC-MS. Các hạt trong mẫu có thể gây nhiễu cho các phân tích sắc ký lỏng, khí và ion bằng cách làm tắc nghẽn cột hoặc đầu cột, hoặc tạo ra các đỉnh nhiễm bẩn (“đỉnh ma”) trên sắc ký đồ. Việc lọc mẫu, dung môi và dung dịch đệm đúng cách sẽ mang lại kết quả phân tích chất lượng cao hơn và nhất quán hơn. Nó cũng giúp tăng thời gian hoạt động của thiết bị và kéo dài tuổi thọ cột.
Các loại quy trình và thủ tục lọc
Có nhiều loại bộ lọc với thành phần vật liệu lọc khác nhau, mỗi loại được thiết kế cho các ứng dụng cụ thể. Việc lựa chọn bộ lọc phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm:
- Kích thước của các hạt hoặc phân tử cần loại bỏ hoặc giữ lại
- Thành phần hóa học của mẫu
- Tính tương thích của vật liệu lọc với mẫu hoặc dung dịch
- Độ nhớt của mẫu
Bộ lọc có thể được làm từ các loại vật liệu khác nhau, chẳng hạn như giấy, vải, bông gòn, amiăng, xỉ hoặc bông thủy tinh, đồ gốm không tráng men, cát hoặc các vật liệu xốp khác. Bộ lọc màng thường được làm từ các polyme tổng hợp (ví dụ: PTFE, PVDF, nylon, PES đã được hydrophilized).
Có thể áp dụng các lực khác nhau để thúc đẩy quá trình lọc. Quá trình lọc có thể được thực hiện bằng trọng lực đơn giản bằng cách sử dụng bộ lọc và phễu, bằng tay như trong lọc bằng ống tiêm, hoặc bằng lực ly tâm. Trong quá trình lọc bằng chân không, máy bơm chân không được sử dụng để hút chất lỏng qua bộ lọc một cách nhanh chóng.
Hãy truy cập công cụ tìm kiếm tài liệu của chúng tôi để xem các bảng dữ liệu, chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật.
Các bài viết liên quan
- Syringe filter selection guide for HPLC, UHPLC, and Ion Chromatography using pore size, filter diameter, chemical compatibility, analyte binding, and extractables.
- Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
- Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
- Ultrafiltration using Amicon® Ultra centrifugal devices for concentrating virus in preparation of high titer virus stocks and isolation of virus from samples.
- Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
- Xem tất cả (22)
Các giao thức liên quan
- Hệ thống lọc Samplicity ® G2 tăng cường quy trình làm việc HPLC; xem video hướng dẫn và ghi chú ứng dụng để chuẩn bị mẫu hiệu quả.
- Các vitamin B rất ưa nước, do đó một gradient với nồng độ methanol và pha di động axit thấp đã được sử dụng để giải tỏa trong điều kiện pha đảo ngược.
- Các giao thức tinh chế cho globulin miễn dịch thường bao gồm liên kết ái lực với môi trường sắc ký protein A hoặc G, rửa các protein không liên kết và đẩy ra với bộ đệm pH thấp.
- HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
- Millicup™-FLEX disposable vacuum filter was designed to reduce contamination and save time. The solvent-resistant unit allows for filtration into storage bottles.
- Xem tất cả (12)
Xem thêm các bài viết và hướng dẫn
Chúng tôi có thể hỗ trợ gì cho bạn?
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ khách
hàng hoặc liên hệ với đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi:
Gửi email đến
[email protected] hoặc gọi số +1 (800) 244-1173