Merck
Lọc mẫu
Biểu đồ minh họa các giai đoạn chính của quá trình tách bằng sắc ký ái lực, bao gồm các bước liên kết, rửa và rửa giải.
Có thể áp dụng nhiều phương pháp tinh chế hóa học và vật lý khác nhau để tách hoặc cô đặc chất phân tích mục tiêu trước khi tiến hành phân tích. Trong số đó có các phương pháp như hấp thụ, hấp phụ, sắc ký, chưng cất, chiết xuất, trao đổi ion, lọc, tạo phức, kết tinh, sấy khô và nhiều phương pháp khác. Việc chuẩn bị mẫu trước khi phân tích giúp đưa mẫu về dạng tương thích với kỹ thuật phân tích, giảm độ phức tạp của mẫu, loại bỏ các tạp chất gây nhiễu và cô đặc chất phân tích trước khi phân tích. Việc chuẩn bị mẫu phù hợp sẽ ngăn ngừa tắc nghẽn, có thể giảm bớt nhu cầu thực hiện các quy trình rửa nghiêm ngặt và có thể kéo dài tuổi thọ của môi trường sắc ký.  
Các danh mục nổi bật
Hình ảnh cận cảnh một thiết bị Amicon dùng để lọc, bao gồm bốn ống trong suốt được sắp xếp theo chiều dọc trong một khung màu đen. Các ống chứa các chất lỏng có màu sắc khác nhau, biểu thị các nồng độ hoặc dung dịch khác nhau. Thiết bị được đặt trên bàn thí nghiệm, với các ống dẫn có thể nhìn thấy nối với phần trên và một đế dường như được thiết kế để đảm bảo độ ổn định trong quá trình vận hành.
Thiết bị Amicon®
Các thiết bị siêu lọc ly tâm và áp suất dùng để cô đặc protein, khử muối, trao đổi dung dịch đệm, tách chiết và lọc thẩm thấu chéo các mẫu sinh học và môi trường nhằm chuẩn bị cho các ứng dụng tiếp theo.
Xem sản phẩm
Hệ thống lọc nước siêu tinh khiết và tinh khiết Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 - Hệ thống lọc nước phòng thí nghiệm loại 1 và loại 2, bao gồm các đơn vị sản xuất và bồn chứa, cùng với các máy phân phối nước tinh khiết và siêu tinh khiết.
Hệ thống lọc nước phòng thí nghiệm để bàn Milli-Q®
Các hệ thống Milli-Q® cung cấp các công nghệ lọc nước tiên tiến, được thiết kế để...
Xem sản phẩm
Một cốc thủy tinh trong suốt chứa đầy chất lỏng không màu, bên trong có một bình nhỏ hình trụ chứa chất lỏng màu đỏ. Bình này được đậy bằng nắp màu xanh, nổi trên bề mặt chất lỏng trong cốc. Cốc có vạch chia độ trên thành, cho biết thể tích của nó.
Thiết bị lọc máu và lọc màng trong phòng thí nghiệm
Thiết bị lọc máu, thiết bị siêu lọc ly tâm và buồng khuấy để trao đổi dung dịch đệm...
Xem sản phẩm
Một thiết bị lọc phòng thí nghiệm có đế màu trắng và năm ống trong suốt được đặt thẳng đứng ở phía trên. Các ống chứa đầy chất lỏng và có các vạch chia màu xanh lá cây. Ở mặt trước của thiết bị, có thể thấy một đồng hồ đo áp suất, hiển thị áp suất của hệ thống. Nền có màu vàng tươi, giúp tăng cường khả năng quan sát thiết bị.
Phương pháp chiết xuất pha rắn (SPE) và QuEChERS
Khám phá dòng sản phẩm chiết xuất pha rắn của chúng tôi để phân tích nhanh chóng và chính xác...
Xem sản phẩm
Một số kỹ thuật làm sạch phổ biến nhất sau đây được sử dụng trong phòng thí nghiệm để chuẩn bị mẫu cho các bước phân tích tiếp theo.
Thẩm tách
Thẩm tách là một kỹ thuật tinh chế được sử dụng để loại bỏ muối hoặc các phân tử có trọng lượng phân tử thấp khác khỏi mẫu. Kỹ thuật này cũng được sử dụng để thay đổi thành phần dung dịch đệm của mẫu. Thẩm tách là một kỹ thuật thụ động đòi hỏi lượng lớn dung dịch đệm.
Thay đổi dung dịch đệm & Loại bỏ muối
Loại bỏ muối là một phương pháp đơn giản để loại bỏ muối và các tạp chất có trọng lượng phân tử thấp khác khỏi mẫu. Phương pháp này cũng được sử dụng để trao đổi dung dịch đệm trước hoặc sau các bước sắc ký khác nhau và để loại bỏ nhanh các thuốc thử nhằm kết thúc phản ứng.
Kết tủa từng phần
Kết tủa phân đoạn được sử dụng để loại bỏ các tạp chất thô khỏi các thể tích mẫu nhỏ. Các kỹ thuật kết tủa tách các phân đoạn theo nguyên tắc độ hòa tan khác nhau. Do các loại protein khác nhau về mức độ kỵ nước, nồng độ muối tăng có thể tăng cường tương tác kỵ nước giữa các protein và gây ra kết tủa.
Chiết xuất
Chuẩn bị mẫu bằng phương pháp chiết xuất bao gồm việc phân lập các chất phân tích mục tiêu từ một mẫu phức tạp hoặc thể tích mẫu lớn hơn nhiều. Quá trình này loại bỏ các thành phần mẫu gây nhiễu có thể làm tắc nghẽn cột HPLC và GC. Nó cũng làm tăng nồng độ chất phân tích lên gấp 100 đến 5.000 lần, từ đó cải thiện đáng kể độ nhạy phát hiện. Là một phần của quá trình chuẩn bị mẫu chọn lọc và cụ thể, chiết xuất giúp đảm bảo phân tích sắc ký đáng tin cậy hơn. Các loại chiết xuất bao gồm chiết xuất lỏng-lỏng, chiết xuất pha rắn (SPE)chiết xuất vi pha rắn (SPME).
Sắc ký ái lực
Chromatography liên kết tách các protein dựa trên các tương tác có thể đảo ngược giữa protein và một chất liên kết cụ thể đã được gắn vào ma trận chromatography. Kỹ thuật này có độ chọn lọc cao và cho phép tinh chế protein với công suất lớn. Chromatography liên kết có thể được sử dụng bất cứ khi nào có sẵn một chất liên kết phù hợp cho protein mục tiêu.
Quá trình tinh chế bằng sắc ký ái lực bao gồm các bước bắt giữ và rửa giải. Trong giai đoạn bắt giữ, protein mục tiêu được gắn kết một cách cụ thể và có thể đảo ngược với một chất liên kết bổ sung đã được cố định trên ma trận sắc ký. Mục tiêu là tách biệt, cô đặc và ổn định sản phẩm mục tiêu, đồng thời bảo toàn hoạt tính và hiệu lực của nó. Sau khi rửa ma trận để loại bỏ các chất không liên kết, protein mục tiêu đã liên kết được thu hồi bằng cách thay đổi các điều kiện sang những điều kiện thuận lợi cho quá trình rửa giải. Quá trình rửa giải được thực hiện một cách cụ thể, bằng cách sử dụng một chất liên kết cạnh tranh, hoặc không cụ thể, bằng cách thay đổi độ pH, độ mạnh ion hoặc độ phân cực. Quá trình rửa giải cho phép thu thập protein mục tiêu ở dạng tinh khiết và cô đặc.
Tìm kiếm tài liệu
Bạn đang tìm kiếm thông tin chi tiết hơn?