Titration & Karl Fischer Analysis
What is Titration?
Chuẩn độ là một kỹ thuật định lượng, phân tích trong đó dung dịch nồng độ đã biết, chuẩn độ, được sử dụng để xác định nồng độ chính xác của một hợp chất chưa biết hoặc độ tinh khiết của một chất. Trong quá trình chuẩn độ, chuẩn độ được thêm từng giọt vào mẫu hòa tan, hoặc bằng tay với buret thủy tinh hoặc với máy chuẩn độ. Quá trình chuẩn độ hoàn tất khi thêm đủ chuẩn độ để phản ứng với tất cả chất được phân tích trong mẫu. Sự dư thừa của các ion chuẩn độ được xác định thông qua sự thay đổi màu sắc chỉ báo hoặc thay đổi điện thế. Điểm này để hoàn thành phản ứng hóa học được gọi là 'điểm tương đương điểm sinh hoạt hoặc 'điểm cuối'. Cuối cùng, lượng chính xác của chất được phân tích có thể được tính từ thể tích chuẩn độ tiêu thụ.
Featured Categories
Kết quả chuẩn độ đáng tin cậy với các giải pháp thể tích, bao bì cải tiến và các tùy chọn truyền dữ liệu RFID.
Đảm bảo xác định nước nhanh chóng và chính xác với các chất chuẩn độ Aquastar ®. Khám phá thuốc thử Karl Fischer, tiêu chuẩn nước và giải pháp để phân tích đáng tin cậy.
Dễ dàng xác định hàm lượng nước trong chất rắn, chất lỏng, chất khí bằng thuốc thử Aquastar ®. Kết quả chính xác với tiêu chuẩn nước của chúng tôi về chuẩn độ.
Karl Fischer (KF) Titration
Chuẩn độ Karl Fischer là một phương pháp phổ biến được sử dụng trong kiểm soát chất lượng và trong quá trình, sản xuất, nghiên cứu và phát triển để xác định lượng nước trong các mẫu chất rắn, chất lỏng hoặc khí. Nước có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng, sự ổn định và các tính chất vật lý và hóa học khác của nguyên liệu thô, trung gian và thành phẩm. Phương pháp nhanh chóng và chính xác này có thể định lượng hàm lượng nước trong nhiều loại chất có nồng độ từ 10 ppm đến 100%. Xác định nước chính xác được yêu cầu bởi Pharmacopoeias, quy định thực phẩm, hướng dẫn ISO và các phương pháp ASTM (Hiệp hội thử nghiệm và nguyên liệu Hoa Kỳ) để đảm bảo chất lượng và độ ổn định của nguyên liệu thô và thành phẩm.
Karl Fischer Titration Methods
Cả phương pháp chuẩn độ Karl Fischer đều sử dụng một phát hiện điểm cuối hai thế năng để định lượng iốt được tiêu thụ bởi nước trong mẫu. Sự dư thừa của iốt trong tế bào chuẩn độ dẫn đến sự thay đổi tiềm năng, cho thấy sự kết thúc của chuẩn độ. Tại thời điểm này, việc bổ sung hoặc tạo ra iốt bị dừng lại. Phương pháp coulometric được ưu tiên cho hàm lượng nước thấp và cho các mẫu chất lỏng; phương pháp thể tích được sử dụng cho các mẫu chất rắn và chất lỏng và cũng có thể được sử dụng cho hàm lượng nước cao hơn.
Truy cập phần tìm kiếm tài liệu của chúng tôi để tìm bảng dữ liệu, chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật.
Bài viết liên quan
- The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
- SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
- For volumetric and Karl Fischer titration, with our new SmartChemicals you can eliminate time-consuming steps and errors by transferring data wirelessly and instantly to your titrator.
- Các phương pháp bao gồm chiết xuất bên trong, chiết xuất bên ngoài, và Karl Fischer Oven đảm bảo xác định hàm lượng nước chính xác bằng chuẩn độ.
- Xem tất cả (4)
Related Protocols
- Foodstuffs often provide a challenge for the water determination by Karl-Fischer. Instant Coffee is such a sample matrix and its water content has influence on quality and shelf life.
- Summary application report for analysis of moisture in Acetone
- Summary application report for analysis of moisture in Tablets
- Summary application report for analysis of moisture in Triethylamine
- Xem tất cả (60)