Phân tích hóa chất ướt
Phân tích hóa học ướt liên quan đến việc xác định và định lượng các nguyên tố mong muốn có trong một mẫu chất lỏng bằng một số phương pháp. Nó có thể được chia thành hai loại chính, phân tích định tính xác định các yếu tố và phân tích định lượng xác định số lượng. Với thuốc thử hóa học, chất được phân tích có thể được sử dụng để chuyển đổi thuốc nhuộm theo tỷ lệ, có thể đọc lên bằng mắt thường hoặc bằng quang trắc.
Phân tích hóa học ướt bao gồm vô số các kỹ thuật, bao gồm chuẩn độ, chưng cất, quang phổ (UV / Vis / IR), đo màu, lọc, sấy khô, cân, kiểm tra pH và đọc trực tiếp bằng điện cực. Những phương pháp phân tích này có thể tốn nhiều lao động hơn so với các phương pháp khác vì tự động hóa không thể được áp dụng cho một số kỹ thuật này.
Featured Categories
Khám phá dải axit rộng: Supelco® để phân tích, Sigma-Aldrich® cho các phòng thí nghiệm, SAFC® cho biopharma. Tùy chỉnh giải pháp cho nhiều nhu cầu khác nhau.
Danh mục lớn các chỉ số chất lượng cao của chúng tôi sẽ cho phép bạn xác định chính xác thiết bị đầu cuối cho nhiều loại chuẩn độ khác nhau.
Đảm bảo phân tích chính xác: Các lọ trơ, được chứng nhận ngăn không cho chiết xuất, dễ rỉ nước. Giảm rủi ro với bộ khuếch đại tự động Supelco ®, các lọ đa năng cho HPLC, GC/MS, LC/MS.
Các giải pháp thể tích đa dạng của chúng tôi giúp kết quả chuẩn độ đáng tin cậy. Bao bì tinh vi như Titripac® và 3S cap cùng các giải pháp cải tiến để cải thiện quy trình chuẩn độ. Truyền dữ liệu liền mạch qua thẻ RFID có sẵn với SmartChemicals và 3S thuốc thử của chúng tôi.
pH Measurements
Ph định lượng lượng lượng ion hydro và hydroxyl tự do có trong nước và do đó, giá trị pH (0-14, 7 là trung tính) chỉ ra độ axit và độ kiềm của dung dịch. Đo pH là xét nghiệm quan trọng nhất được thực hiện trong các phòng thí nghiệm vì nhiều quá trình vật lý, hóa học và sinh học phụ thuộc vào pH. Phép đo pH bằng dụng cụ đo pH cho kết quả chính xác nhất. Máy đo pH đo chênh lệch điện áp giữa hai điện cực khi nhúng vào dung dịch. Dung dịch đệm tiêu chuẩn được sử dụng để hiệu chỉnh dụng cụ đo pH để tạo ra kết quả đáng tin cậy và có thể tái tạo.
Xác định BOD
Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) đo lượng oxy hòa tan được tiêu thụ bởi các vi sinh vật trong quá trình phân hủy hiếu khí của chất hữu cơ từ nước. Xác định BOD ước tính lượng chất hữu cơ phân hủy sinh học có trong nước thải, nước thải và nước bị ô nhiễm. Hai phương pháp được sử dụng rộng rãi cho phép đo BOD là phương pháp pha loãng và phương pháp đo lớp manometric.
- Dilution method: Đây là một phương pháp tiêu chuẩn trong đó mẫu (nước pha loãng) được điều chế bằng cách thêm các chất dinh dưỡng vô cơ, muối đệm và đủ lượng vi khuẩn vào nước tinh chế. Một số mức độ pha loãng của mẫu sau đó được chuẩn bị. Các chai BOD được đổ đầy lên trên, đậy nắp, bịt kín và ủ trong bóng tối ở 20 °C trong 5 ngày. Nồng độ oxy hòa tan được đo trước và sau khoảng thời gian ủ bệnh 5 ngày. Chênh lệch trong hai giá trị này, được hiệu chỉnh cho độ pha loãng và giá trị trống, là giá trị BOD5.
- Manometric method: Trong phương pháp này, một áp kế được lắp vào một chai chứa một mẫu không pha loãng. Thiết bị này liên tục theo dõi sự sụt giảm áp suất không khí bên trong bình sữa, phản ánh lượng oxy hấp thu từ mẫu. Phương pháp này dễ dàng hơn phương pháp pha loãng vì không cần pha loãng, và có thể thực hiện các phép đo liên tục.
Xác định COD
Nhu cầu oxy hóa học (COD) là phép đo oxy cần thiết để oxy hóa hóa hóa học các chất hữu cơ trong nước. Do đó, COD đánh giá chất lượng nước và nước thải.
Thử nghiệm COD được thực hiện khi có chất oxy hóa mạnh trong điều kiện axit. Một sự dư thừa đã biết của chất oxy hóa được thêm vào mẫu và một khi quá trình oxy hóa hoàn tất, lượng chất oxy hóa còn lại trong dung dịch được ước tính bằng cách chuẩn độ sử dụng dung dịch chỉ thị. Xét nghiệm COD mất đến 2-3 giờ để hoàn thành so với BOD (5 ngày) và đo tất cả các chất gây ô nhiễm hữu cơ, bao gồm các chất hữu cơ không phân hủy sinh học.
CÁ TUYẾT có thể được phân tích bằng một cuvette chứa đầy thuốc thử có chứa crom (VI) chuyển thành crom (III) bởi các chất ô nhiễm hữu cơ của mẫu trong quá trình xử lý trước nhiệt. Lượng crom (VI) tiêu thụ tỷ lệ thuận với lượng COD và có thể được phát hiện trực tiếp thông qua phép đo ánh sáng.
Nhà phân tích NP
Các chất dinh dưỡng trong đất như nitơ (N) và phốtpho (P) rất cần thiết trong sự phát triển của thực vật. Sự gia tăng trầm tích N gây hại cho hệ sinh thái đất khi nó làm tăng độ axit của đất, tạo ra sự mất cân bằng chất dinh dưỡng, làm thay đổi thành phần của vi khuẩn đất và góp phần tăng phát thải khí nhà kính. Do đó, cần phải thường xuyên kiểm tra N trong các phòng thí nghiệm thực phẩm và môi trường.
Có nhiều phương pháp để xác định N. Những phương pháp này đòi hỏi một bước oxy hóa ban đầu chuyển đổi các hợp chất hữu cơ có chứa nitơ thành các thực thể nitơ vô cơ. Bước oxy hóa có thể được thực hiện bằng một trong các phương pháp sau: (1) Tiêu hóa Kjeldahl, (2) oxy hóa tia cực tím (UV), (3) oxy hóa persulfate, và (4) oxy hóa nhiệt độ cao (đốt cháy).
Đo P đã trở thành một bước quan trọng trong phân tích môi trường. Nồng độ P và N cao trong các vùng nước có thể làm giảm chất lượng nước, vì chúng kích hoạt sự phát triển nhanh chóng của tảo độc. Phân tích P thường được thực hiện bằng phương pháp ascorbic acid-molybdate, ví dụ: Bằng một bộ kiểm tra sẵn sàng sử dụng được phân tích định lượng bằng máy đo quang kế. Máy phân tích N và P có thể là dụng cụ độc lập hoặc kết hợp cả hai máy phân tích.
TOC Analysis
Tổng carbon hữu cơ (TOC) xác định lượng carbon có trong hợp chất hữu cơ. TOC là một phép đo rất nhạy cảm, không đặc hiệu của tất cả các chất hữu cơ có trong một mẫu. Do đó, nó được sử dụng để điều chỉnh xả hóa chất hữu cơ vào môi trường trong nhà máy sản xuất. Phát hiện TOC cũng là một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực lọc nước uống do khử trùng các sản phẩm phụ. Có những cách tiếp cận khác nhau để xác định TOC:
- Các phép đo ngoại tuyến được thực hiện trên các mẫu nước được thu thập vào các thùng chứa và vận chuyển đến một dụng cụ.
- Các phép đo trực tuyến, thiết bị được kết nối trực tiếp với dòng nước đã lọc.
- Quá trình oxy hóa các phân tử hữu cơ.
- Dụng cụ xác định TOC, được thiết kế để phát hiện có chọn lọc CO2.
Phương pháp này thường được coi là một phương pháp bổ sung cho COD và cũng có thể được thực hiện với các bộ kiểm tra tế bào cụ thể.
Dissolution / Digestion
Chuẩn bị mẫu là bước quan trọng trong quá trình phân tích. Các mẫu thường không phù hợp để phân tích trực tiếp và do đó cần một bước chuẩn bị mẫu. Mục đích là chuyển chất được phân tích thành dạng hòa tan đồng nhất. Vì số lượng thuốc thử được sử dụng để chuẩn bị mẫu cao so với chính mẫu, thuốc thử phải có độ tinh khiết thích hợp để tránh nhiễm bẩn mẫu hoặc kết quả dương tính giả. Chuẩn bị mẫu bao gồm các kỹ thuật như hòa tan, tiêu hóa, tan chảy, chiết xuất và nhiều hơn nữa. Trong phân tích vô cơ thường tiêu hóa được sử dụng để chuyển đổi các mẫu khó hòa tan thành chất lỏng và do đó dễ phân tích. Axit, kiềm ăn da, bazơ và muối được sử dụng làm tác nhân tiêu hóa và phải có chất lượng tốt để tránh ô nhiễm mẫu.
Gravimetric Analysis
Phân tích trọng lực được sử dụng trong hóa học phân tích để xác định lượng của một chất được phân tích dựa trên khối lượng của nó. Các loại khác nhau của phương pháp phân tích này có chứa lượng mưa, bay hơi và phương pháp phân tích điện tử. Một số thuốc thử vô cơ là cần thiết để phân tích trọng lượng để nhận phản ứng mong muốn với chất được phân tích.
Truy cập phần tìm kiếm tài liệu của chúng tôi để tìm bảng dữ liệu, chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật.
Bài viết liên quan
- Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.
- The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
- The percent oxidation of a phospholipid can be determined by using Beer’s Law to calculate the peroxidized phospholipid’s concentration from its absorbance at 234 nm.
- Một bảng truyền để hấp thụ cho phép chuyển đổi nhanh từ các giá trị truyền sang độ hấp thụ trong phòng thí nghiệm hoặc trong trường.
- Technical article on Selecting the Right Water Purification System
- Xem tất cả (25)
Related Protocols
- Phương pháp phân tích Đo COD trong nước thải - Xác định trắc quang tiêu thụ cromat sau khi tiêu hóa trong 20 phút.
- Density bottles determine liquid density, calibrated 'to contain' for accuracy, though not volumetric instruments like volumetric flasks.
- Preparation of a standard solution for total chlorine.
- Chuẩn bị một giải pháp tiêu chuẩn cho clo tự do theo DIN EN ISO 7393
- Xem tất cả (96)