Soil, Solid Waste & Groundwater Testing
Kiểm tra đất và nước ngầm rất quan trọng để theo dõi việc xả thải công nghiệp có thể ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe con người. Có rất nhiều bài báo kỹ thuật, giao thức và các phương pháp phân tích được phê duyệt có sẵn để hướng dẫn quản lý và kiểm tra chất thải rắn đối với kim loại nặng và các chất ô nhiễm môi trường khác.
Featured Categories
Khám phá các giải pháp Spectroquant ®: Dụng cụ, phần mềm, bộ kiểm tra, phụ kiện. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, đảm bảo kết quả nhanh chóng, chính xác với khả năng xử lý thân thiện với người dùng.
Đạt được sự phân tách chính xác với bộ sưu tập cột HPLC mở rộng của chúng tôi. Nâng cao khả năng giữ chân, độ phân giải và tính chọn lọc. Order today.
Đạt được hiệu suất GC vượt trội với cột, vật tư tiêu hao và phụ kiện của chúng tôi. Khám phá các sản phẩm Supelco ®.
Certified Reference Materials: CRM để kiểm tra pháp y, lâm sàng, môi trường, dược phẩm và thực phẩm & đồ uống.
Chất thải rắn và tác động của nó lên đất và nước ngầm
Chất thải rắn là chất thải được tạo ra từ các hoạt động của con người trong các hoạt động công nghiệp, thương mại, khai thác mỏ và nông nghiệp. Với sự gia tăng dân số và các hoạt động công nghiệp, chất thải rắn phải được quản lý và ngăn chặn thích hợp để tránh tác động xấu đến môi trường và sức khỏe con người.
Theo truyền thống, bãi chôn lấp được sử dụng để quản lý chất thải rắn vì tính đơn giản, khả năng xử lý lớn và chi phí vận hành tối thiểu. Tuy nhiên, các bãi chôn lấp và bãi đổ rác được duy trì không đúng cách với hệ thống thu gom nước rỉ kém trở thành một nguồn tiềm năng gây ô nhiễm đất, bề mặt và nước ngầm. Thành phần của chất thải rắn có thể làm thay đổi hóa học đất và gây ra tác động đáng kể đến môi trường bằng cách tạo ra chất rỉ nước và khí sinh học. Các chất gây ô nhiễm phổ biến nhất được tìm thấy trong chất thải rắn leachat là crom, dioxin, hydrocarbon, organochlorine, PAH, PCB, thuốc trừ sâu, hạt nhân phóng xạ, TPH, VOC, các chất ô nhiễm hữu cơ dai dẳng (pops) cũng như mầm bệnh chết người. Do đó, việc sử dụng chương trình giám sát rỉ nước phù hợp là bắt buộc đối với việc đánh giá an toàn và rủi ro.
Soil and Groundwater Testing
Kiểm tra đất và nước ngầm là một dấu hiệu của các chương trình giám sát nước rỉ tốt và rất quan trọng trong điều tra địa điểm hoặc đánh giá rủi ro môi trường. Các ma trận đất và nước ngầm và hóa học phức tạp và rất biến đổi, khiến cho các phép đo chính xác trở nên thách thức. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (USEPA) khuyến cáo Quy trình Lọc Đặc tính Độc tính (TCLP) để xác định các thành phần nguy hiểm có trong chất thải. Quá trình phân tích hóa học này mô phỏng sự rò rỉ chất gây ô nhiễm trong môi trường chôn lấp theo thời gian, trước khi lắng đọng chất thải trong các bãi chôn lấp được chỉ định. TCLP xác định tính di động của các chất ô nhiễm hữu cơ và vô cơ (kim loại, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và dung môi) trong chất thải lỏng, rắn và đa pha.
Khuôn khổ đánh giá môi trường lọc (LEFT), là một hệ thống đánh giá thay thế được thiết kế để xác định và mô tả chính xác việc rò thoát các thành phần hữu cơ vô cơ, bán bay hơi và không bay hơi của mối quan tâm tiềm ẩn (COPC) trong vật liệu rắn. Các phương pháp LÁ được thiết kế để cung cấp một khung linh hoạt và có thể tùy chỉnh để phân biệt các đặc điểm lọc trong một loạt các điều kiện cho một loạt các vật liệu rắn tiếp xúc với nước mặt hoặc nước mặt.
Kỹ thuật kiểm tra đất và nước ngầm
Để xác định mức độ ô nhiễm, các cơ quan quản lý (ví dụ, USEPA) yêu cầu sử dụng các phương pháp chính thức khi thử nghiệm đất và nước ngầm. Đất và nước ngầm được kiểm tra các tính chất hóa lý, bao gồm tổng chất rắn hòa tan, pH, độ cứng của nước, cation, anion, chất hữu cơ, tổng carbon, nitrat, amoni và kim loại nặng. Các kỹ thuật phân tích phổ biến cho thử nghiệm đất và nước ngầm bao gồm độ dẫn điện, thủy chuẩn, trọng lực, fluorimmetry, quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), sắc ký lỏng hiệu suất cao (HPLC), sắc ký khí, ICP-MS, LC-MS và GC-MS.
Truy cập phần tìm kiếm tài liệu của chúng tôi để tìm bảng dữ liệu, chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật.
Bài viết liên quan
- Kiểm tra trắc quang Spectroquant® định lượng chính xác nồng độ thấp PO4-P trong vùng nước tự nhiên.
- Neonicotinoids have established themselves as key components in insecticides because of their unique selectivity. The mode of action is similar to nicotine.
- Phương pháp LC-MS tách 32 hợp chất PFAS trong nước uống theo các phương pháp EPA 533, 537 và 537,1. EPA 8327.
- Xác nhận bộ lọc ống tiêm Millex® PES trong thử nghiệm PFAS của mẫu nước sử dụng phương pháp EPA 537,1.
- Một bài báo liên quan đến việc phát hiện, xác định, phân biệt và canh tác các loài Pseudomonas.
- Xem tất cả (23)
Related Protocols
- Ammonium is the naturally preferred source of nitrogen for plant growth and there is an increasing global demand for organic food products.
- Photometric determination with pyridylazoresorcinol (PAR) subsequent to acid extraction
- Xác định Bạc trong Nước và Nước thải: Xác định trắc quang bằng phương pháp Phenanthroline và Eosin YBài viết mô tả việc chuẩn bị mẫu và xác định trắc quang nồng độ bạc trong các mẫu nước sử dụng quang kế quang phổ® và bộ dụng cụ kiểm tra.
- Photometric determination of ammonium ions in drinking and surface water samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
- Xem tất cả (23)