Wastewater & Process Water Testing
Xử lý nước thải và nước quy trình là cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường, cũng như duy trì hiệu quả quy trình công nghiệp. Hầu hết các cơ quan quản lý đều yêu cầu kiểm tra phân tích thường xuyên nước thải ở các bước xử lý khác nhau. Hàm lượng hóa học của nước quy trình được sử dụng trong nồi hơi và hệ thống làm mát cũng thường được phân tích.
Featured Categories
Khám phá các giải pháp Spectroquant ®: Dụng cụ, phần mềm, bộ kiểm tra, phụ kiện. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, đảm bảo kết quả nhanh chóng, chính xác với khả năng xử lý thân thiện với người dùng.
Đạt được sự phân tách chính xác với bộ sưu tập cột HPLC mở rộng của chúng tôi. Nâng cao khả năng giữ chân, độ phân giải và tính chọn lọc. Order today.
Certified Reference Materials: CRM để kiểm tra pháp y, lâm sàng, môi trường, dược phẩm và thực phẩm & đồ uống.
Đạt được hiệu suất GC vượt trội với cột, vật tư tiêu hao và phụ kiện của chúng tôi. Khám phá các sản phẩm Supelco ®.
Xử lý và phân tích nước thải
Để bảo vệ môi trường và cộng đồng, hầu như tất cả các chính phủ đều yêu cầu xử lý và thử nghiệm nước thải đô thị từ các hộ gia đình và nước thải công nghiệp từ hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, đồ uống và các cơ sở sản xuất khác. Có bốn bước xử lý chính trong quy trình xử lý nước thải. Việc xử lý sơ bộ loại bỏ tất cả các chất rắn lớn và có thể đặt ra khỏi nước thải. Các phương pháp điều trị thứ cấp sử dụng sự phát triển vi sinh học tăng tốc để loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ.
Xử lý cấp ba sử dụng sự kết hợp của các quá trình hóa học và sinh học để giảm lượng chất dinh dưỡng trong nước thải. Điều trị bậc bốn loại bỏ các chất ô nhiễm đặc biệt khó phát sinh, như các hợp chất dược phẩm hoặc các phân tử phức tạp khác. Kiểm tra phân tích ở mỗi bước là cần thiết để theo dõi các thông số hóa học quan trọng như hợp chất nitơ, phốt phát và clo.
Kiểm tra nước làm mát và quy trình
Phân tích nước làm mát và nước nồi hơi là điều cần thiết cho các nhà máy điện và các nhà sản xuất công nghiệp như các công ty hóa chất, dược phẩm, kỹ thuật hoặc thực phẩm và đồ uống. Theo dõi hàm lượng silicat, canxi và magiê là bắt buộc vì chúng tạo thành cặn lắng, dẫn đến chi phí bảo trì cao hơn và thời gian ngừng hoạt động. Ngoài ra, hàm lượng sắt cũng được theo dõi như là một dấu hiệu ăn mòn hệ thống. Thông thường, một bước khử khoáng được thực hiện bằng cách đưa nước nguồn vào thông qua một máy làm sạch trước khi vào bể nước nạp. Nước được tiếp tục điều tiết và gửi đến vòng nồi hơi hoặc bộ làm mát để điều khiển tuabin hoặc các hoạt động khác.
Wastewater and Process Water Testing Technologies
Các cơ quan quản lý, như Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (USEPA), yêu cầu sử dụng các phương pháp chính thức khi kiểm tra nước uống (Đạo luật nước uống an toàn) và nước thải (Đạo luật nước sạch). Những phương pháp này đòi hỏi phải thử nghiệm vi sinh học bằng kỹ thuật nuôi cấy hoặc phân tử, và thử nghiệm hóa học bằng quang phổ, pH, độ dẫn và phân tích độ đục. Các phương pháp độ nhạy cao hơn phân tích các chất ô nhiễm trong nước, nước thải hoặc chất rắn hòa tan axit dựa vào việc phát hiện mức ppb thấp thông qua ICP-MS hoặc ICP-AES.
Truy cập phần tìm kiếm tài liệu của chúng tôi để tìm bảng dữ liệu, chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật.
Bài viết liên quan
- We are a global leader in the life science industry and have produced test kits to measure numerous analytes. Water Online spoke with us about advances in measuring chemical oxygen demand.
- Silica mesoporous được sử dụng trong xử lý nước thải, làm sạch không khí, xúc tác, xúc tác sinh học và phân phối thuốc.
- Total Nitrogen Analysis kit offers a fast, accurate, and cost-effective method for water and wastewater testing.
- Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
- Phương pháp LC-MS tách 32 hợp chất PFAS trong nước uống theo các phương pháp EPA 533, 537 và 537,1. EPA 8327.
- Xem tất cả (35)
Related Protocols
- The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.
- Triclosan was detected in waste water plant discharge using HPLC followed by UV and MS/MS detection.
- Rapid and sensitive test for silicate-induced scale deposits ensures industrial plant efficiency and sustainability.
- Quantify selenium in water using this photometric test and a clear, filtered sample to measure the results at 445 nm.
- Xác định Bạc trong Nước và Nước thải: Xác định trắc quang bằng phương pháp Phenanthroline và Eosin YBài viết mô tả việc chuẩn bị mẫu và xác định trắc quang nồng độ bạc trong các mẫu nước sử dụng quang kế quang phổ® và bộ dụng cụ kiểm tra.
- Xem tất cả (9)