Merck
Kỹ thuật mô
Quá trình lấy mẫu môi trường nuôi cấy tế bào bằng ống hút vào đĩa 24 giếng được minh họa phía trước hình ảnh kính hiển vi đồng tiêu của các tế bào được nhuộm màu đỏ và xanh dương
Kỹ thuật mô và y học tái tạo là những lĩnh vực liên ngành nhằm phát triển các chất thay thế sinh học để phục hồi, duy trì, cải thiện chức năng mô hoặc thay thế các mô bị bệnh và tổn thương. Cả mô cứng (ví dụ: xương, sụn) và mô mềm (ví dụ: da, van tim mạch) đều có thể được tạo ra bằng kỹ thuật mô. Tế bào, khung hỗ trợ và tín hiệu kích thích tăng trưởng là ba thành phần chính để chế tạo các chất thay thế mô. Trong khi kỹ thuật mô học nuôi cấy mô trong ống nghiệm, y học tái tạo kết hợp kỹ thuật mô học với các chiến lược khác, bao gồm liệu pháp dựa trên tế bào, liệu pháp gen và điều hòa miễn dịch, để kích thích tái tạo mô trong cơ thể sống. Các cấu trúc mô mô phỏng sinh học cũng được phát triển như các mô hình trong ống nghiệm để sàng lọc thuốc và mô hình hóa bệnh.  
Kỹ thuật mô bao gồm việc nuôi cấy mô mới trong phòng thí nghiệm bằng cách kết hợp khung hỗ trợ, tế bào mô tự nhiên và các phân tử sinh học hoạt tính để mô phỏng các quá trình sinh học của cơ thể. 
Các danh mục nổi bật
Cấu trúc hóa học của polyethylene glycol được biểu diễn bằng công thức hóa học C₂H₄O
Polyethylene glycol (PEG và PEO)
Hãy khám phá bộ sưu tập các sản phẩm polyethylene glycol (PEG) và các dẫn xuất của PEG với dải trọng lượng phân tử đa dạng của chúng tôi, đáp ứng mọi nhu cầu và ứng dụng liên quan đến quá trình PEG hóa của quý khách.
Xem các sản phẩm
Hệ thống lọc nước siêu tinh khiết và tinh khiết Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 – Hệ thống lọc nước phòng thí nghiệm loại 1 và loại 2, bao gồm các đơn vị sản xuất và bồn chứa, cùng với các máy phân phối nước tinh khiết và siêu tinh khiết.
Hệ thống lọc nước phòng thí nghiệm để bàn Milli-Q®
Các hệ thống Milli-Q® cung cấp các công nghệ lọc nước tiên tiến, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, các mục tiêu phát triển bền vững và các yêu cầu quan trọng khác.
Xem các sản phẩm
Hình minh họa quá trình tạo ra trái tim người từng lớp một bằng mực sinh học thông qua máy in 3D
In 3D sinh học
Các vật liệu tương thích sinh học và mực sinh học được tối ưu hóa cho in 3D sinh học và kỹ thuật mô đảm bảo độ chính xác cao trong quá trình in và khả năng sống sót của tế bào.
Xem các sản phẩm
Các lọ chứa các loại polymer y sinh nhiều màu sắc đang được rót đầy bằng pipet
Polyme y sinh
Chúng tôi cung cấp một loạt các loại polymer y sinh tự nhiên và tổng hợp với các tính chất tiên tiến, phù hợp cho mọi ứng dụng y sinh của quý khách.
Xem các sản phẩm
Giàn đỡ mô có chức năng tương tự như ma trận ngoại bào (ECM) trong các mô tự nhiên. Giàn đỡ mô cung cấp môi trường cấu trúc và vật lý để các tế bào phát triển, di chuyển và phản ứng với các tín hiệu; mang lại các tính chất cơ học cho mô hình thành; đồng thời cung cấp các tín hiệu sinh học cho các tế bào cư trú nhằm điều hòa hoạt động của chúng.
Ba phương pháp chính đã được phát triển để tạo ra các khung mô bắt chước các chức năng của ECM tự nhiên:
  • Gieo tế bào lên các khung mô xốp được chế tạo sẵn từ các vật liệu sinh học có thể phân hủy, bao gồm ECM đã được tách tế bào từ các mô đồng loại và dị loại, các polyme tự nhiên, thủy tinh sinh học và các polyme tổng hợp
  • Kỹ thuật tạo tấm tế bào bằng cách gieo tế bào lên các đĩa nuôi cấy được phủ polymer nhạy cảm với nhiệt và tách tấm polymer ra khi các tế bào đã phát triển dày đặc
  • Bao bọc tế bào trong ma trận hydrogel làm từ các polyme tự nhiên hoặc tổng hợp, chẳng hạn như mực sinh học, trong quá trình in sinh học 3D