Hazard and Precautionary Statements
Danh sách mối nguy
Có 72 nhận định về mối nguy hiểm và 17 nhận định về mối nguy hiểm kết hợp - chúng được gán một mã duy nhất dạng chữ và số bao gồm một chữ cái và ba số như sau:
- Chữ "H" (để chỉ "tuyên bố về mối nguy hiểm");
- một con số chỉ định loại hiểm họa như sau:
- "2" đối với hiểm họa vật lý
- "3" đối với nguy cơ sức khỏe
- "4" đối với các mối nguy hiểm môi trường
- hai số tương ứng với việc đánh số liên tiếp các mối nguy phát sinh từ các tính chất nội tại của chất hoặc hỗn hợp, chẳng hạn như tính chất nổ (mã từ 200 đến 210), khả năng dễ cháy (mã từ 220 đến 230), v.v.
Biểu đồ cảnh báo nguy hiểm
Mã | Hazard statements | Hazard class | Danh mục | Signal word | Mã P |
|---|---|---|---|---|---|
| H200 | Chất nổ không ổn định | Chất nổ | Chất nổ không ổn định | Nguy hiểm | P201, P202, P281, P372, P373, P380, P401, P501 |
| H201 | Chất nổ; nguy cơ nổ lớn | Chất nổ | DIV 1,1 | Nguy hiểm | P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501 |
| H202 | Chất nổ; nguy cơ chiếu nghiêm trọng | Chất nổ | DIV 1,2 | Nguy hiểm | P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501 |
| H203 | Nguy cơ nổ; cháy, nổ hoặc phóng | Chất nổ | DIV 1,3 | Nguy hiểm | P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501 |
| H204 | Nguy cơ cháy hoặc phóng | Chất nổ | DIV 1,4 | Cảnh báo | P210, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P374, P401, P501 |
| H205 | Có thể sẽ nổ tung hàng loạt trong lửa | Chất nổ | Div 1,5 div 1,6 | Nguy hiểm | P210, P230, P240, P250, P280, P370+P380, P372, P373, P401, P501 |
| H220 | Khí cực kỳ dễ cháy | Khí dễ cháy | Thể loại 1 | Nguy hiểm | P210, P377, P381, P403 |
| H221 | Khí dễ cháy | Khí dễ cháy | Thể loại 2 | Cảnh báo | P210, P377, P381, P403 |
| H222 | Aerosol cực kỳ dễ cháy | Dung dịch xịt dễ cháy | Thể loại 1 | Nguy hiểm | P210, P211, P251, P410+P412 |
| H223 | Khí dung dễ cháy | Dung dịch xịt dễ cháy | Thể loại 2 | Cảnh báo | P210, P211, P251, P410+P412 |
| H224 | Chất lỏng và hơi vô cùng dễ cháy | Chất lỏng dễ cháy | Thể loại 1 | Nguy hiểm | P210,P233, P240, P241, P242, P243, P280, P303+ P361+P353, P370+P378, P403+P235, P501 |
| H225 | Chất lỏng và hơi dễ cháy cao | Chất lỏng dễ cháy | Thể loại 2 | Nguy hiểm | |
| H226 | Chất lỏng và hơi dễ cháy | Chất lỏng dễ cháy | Thể loại 3 | Cảnh báo | |
| H227 | Chất lỏng dễ cháy | Chất lỏng dễ cháy | Thể loại 4 | Cảnh báo | P210, P280, P370+P378, P403+P235, P501 |
| H228 | Chất rắn dễ cháy | Chất rắn dễ cháy | Thể loại 1 | Nguy hiểm | P210, P240, P241, P280, P370+P378 |
| H228 | Chất rắn dễ cháy | Chất rắn dễ cháy | Thể loại 2 | Cảnh báo | |
| H240 | Gia nhiệt có thể gây nổ | Các chất và hỗn hợp tự phản ứng; và các peroxit hữu cơ | Type A | Nguy hiểm | P210, P220, P234, P280, P370+ P378, P370+ P380+P375, P403+P235, P411, P420, P501 |
| H241 | Gia nhiệt có thể gây cháy hoặc nổ | Các chất và hỗn hợp tự phản ứng; và các peroxit hữu cơ | Type B | Nguy hiểm | P210, P220, P234, P280, P370+P378, P370+ P380+P375, P403+P235, P411, P420, P501 |
| H242 | Sưởi ấm có thể gây ra hỏa hoạn | Các chất và hỗn hợp tự phản ứng; và các peroxit hữu cơ | Loại C, D, | Nguy hiểm | P210, P220, P234, P280, P370+P378, P403+P235, P411, P420, P501 |
| H242 | Sưởi ấm có thể gây ra hỏa hoạn | Các chất và hỗn hợp tự phản ứng; và các peroxit hữu cơ | Loại E, F Loại G | Cảnh báo | P210, P220, P234, P280, P370+P378, P403+P235, P411, P420, P501 |
| H250 | Bắt lửa một cách tự nhiên nếu tiếp xúc với không khí | Chất lỏng pyrophoric; chất rắn Pyrorophoric | Thể loại 1 | Nguy hiểm | P210, P222, P280, P302+P334, P370+P378, P422 |
| H251 | Tự sưởi ấm; có thể bắt lửa | Các chất và hỗn hợp tự làm nóng | Thể loại 1 | Nguy hiểm | |
| H252 | Tự làm nóng với số lượng lớn; có thể bắt lửa | Các chất và hỗn hợp tự làm nóng | Thể loại 2 | Cảnh báo | P235+P410, P280, P407, P413, P420 |
| H260 | Khi tiếp xúc với nước giải phóng khí dễ cháy có thể bốc cháy một cách tự nhiên | Các chất và hỗn hợp phát ra khí dễ cháy khi tiếp xúc với nước | Thể loại 1 | Nguy hiểm | |
| H261 | Khi tiếp xúc với nước sẽ giải phóng khí dễ cháy | Các chất và hỗn hợp phát ra khí dễ cháy khi tiếp xúc với nước | Thể loại 2 | Nguy hiểm | P223, P231+P232, P280, P335+ P334, P370+P378, P402+P404, P501 |
| H261 | Khi tiếp xúc với nước sẽ giải phóng khí dễ cháy | Các chất và hỗn hợp phát ra khí dễ cháy khi tiếp xúc với nước | Thể loại 3 | Cảnh báo | P231+P232, P280, P370+P378, P402+P404, P501 |
| H270 | Có thể gây ra hoặc tăng cường hỏa hoạn; chất oxy hóa | Khí oxy hóa | Thể loại 1 | Nguy hiểm | P220, P244, P370+P376, P403 |
| H271 | Có thể gây cháy hoặc nổ; chất oxy hóa mạnh | Chất lỏng oxy hóa; chất rắn oxy hóa | Thể loại 1 | Nguy hiểm | P210, P220, P221, P280, P283, P306+P360, P371+P380+P375, P370+P378, P501 |
| H272 | Có thể tăng cường lửa; chất oxy hóa | Chất lỏng oxy hóa; chất rắn oxy hóa | Thể loại 2 | Nguy hiểm | |
| H272 | Có thể tăng cường lửa; chất oxy hóa | Chất lỏng oxy hóa; chất rắn oxy hóa | Thể loại 3 | Cảnh báo | P210, P220, P221P280, P370+P378, P501 |
| H280 | Chứa khí có áp suất; có thể phát nổ nếu bị nung nóng | Khí nén dưới áp suất | Khí nén khí hóa lỏng khí hòa tan | Cảnh báo | P410+P403 |
| H281 | Chứa khí lạnh; có thể gây bỏng lạnh hoặc thương tích | Khí nén dưới áp suất | Khí hóa lỏng đông lạnh | Cảnh báo | P282, P336, P315, P403 |
| H290 | Có thể ăn mòn kim loại | Ăn mòn kim loại | Thể loại 1 | Cảnh báo | P234, P390, P404 |
| H300 | Nếu nuốt phải | Độc tính cấp tính, miệng | Loại 1, 2 | Nguy hiểm | P264, P270, P301+P310, P321, P330, P405, P501 |
| H301 | Có độc nếu nuốt phải | Độc tính cấp tính, miệng | Thể loại 3 | Nguy hiểm | P264, P270, P301+P310, P321, P330, P405, P501 |
| H302 | Có hại nếu nuốt phải | Độc tính cấp tính, miệng | Thể loại 4 | Cảnh báo | P264, P270, P301+P312, P330, P501 |
| H303 | Có thể gây hại nếu nuốt phải | Độc tính cấp tính, miệng | Thể loại 5 | P312 | |
| H304 | Có thể gây tử vong nếu nuốt phải và đi vào đường thở | Nguy cơ khát vọng | Thể loại 1 | Nguy hiểm | |
| H305 | Có thể gây tử vong nếu nuốt phải và đi vào đường thở | Nguy cơ khát vọng | Thể loại 2 | Cảnh báo | P301+P310, P331, P405, P501 |
| H310 | Gây tử vong khi tiếp xúc với da | Độc tính cấp tính, da | Loại 1, 2 | Nguy hiểm | P262, P264, P270, P280, P302+P350, P310, P322, P361, P363, P405, P501 |
| H311 | Độc khi tiếp xúc với da | Độc tính cấp tính, da | Thể loại 3 | Nguy hiểm | P280, P302+P352, P312, P322, P361, P363, P405, P501 |
| H312 | Có hại khi tiếp xúc với da | Độc tính cấp tính, da | Thể loại 4 | Cảnh báo | P280,P302+P352, P312, P322, P363, P501 |
| H313 | Có thể có hại khi tiếp xúc với da | Độc tính cấp tính, da | Thể loại 5 | P312 | |
| H314 | Gây bỏng da nghiêm trọng và tổn thương mắt | Ăn mòn/kích ứng da | LOẠI 1A, B, C | Nguy hiểm | P260,P264, P280, P301+P330+ P331, P303+P361+P353, P363, P304+P340, P310, P321, P305+ P351+P338, P405, P501 |
| H315 | Gây kích ứng da | Ăn mòn/kích ứng da | Thể loại 2 | Cảnh báo | P264, P280, P302+P352, P321, P332+P313, P362 |
| H316 | Gây kích ứng da nhẹ | Ăn mòn/kích ứng da | Thể loại 3 | Cảnh báo | P332+P313 |
| H317 | Có thể gây dị ứng da | Nhạy cảm, da | Thể loại 1 | Cảnh báo | P261, P272, P280, P302+P352, P333+P313, P321, P363, P501 |
| H318 | Gây tổn thương nghiêm trọng cho mắt | Tổn thương mắt nghiêm trọng/kích ứng mắt | Thể loại 1 | Nguy hiểm | P280, P305+P351+P338, P310 |
| H319 | Gây kích ứng mắt nghiêm trọng | Tổn thương mắt nghiêm trọng/kích ứng mắt | Thể loại 2A | Cảnh báo | P264, P280, P305+P351+P338, P337+P313P |
| H320 | Gây kích ứng mắt | Tổn thương mắt nghiêm trọng/kích ứng mắt | Thể loại 2B | Cảnh báo | P264, P305+P351+P338, P337+P313 |
| H330 | Nếu hít phải | Nhiễm độc cấp tính, hít phải | Loại 1, 2 | Nguy hiểm | P260, P271, P284, P304+P340, P310, P320, P403+P233, P405, P501 |
| H331 | Có độc nếu hít phải | Nhiễm độc cấp tính, hít phải | Thể loại 3 | Nguy hiểm | P261, P271, P304+P340, P311, P321, P403+P233, P405, P501 |
| H332 | Có hại nếu hít phải | Nhiễm độc cấp tính, hít phải | Thể loại 4 | Cảnh báo | P261, P271, P304+P340, P312 |
| H333 | Có thể gây hại nếu hít phải | Nhiễm độc cấp tính, hít phải | Thể loại 5 | P304+P312 | |
| H334 | Có thể gây dị ứng hoặc triệu chứng hen suyễn hoặc khó thở nếu hít phải | Nhạy cảm, hô hấp | Thể loại 1 | Nguy hiểm | P261, P285, P304+P341, P342+P311, P501 |
| H335 | Có thể gây kích ứng đường hô hấp | Độc tính cơ quan đích cụ thể, phơi nhiễm đơn; kích ứng đường hô hấp | Thể loại 3 | Cảnh báo | |
| H336 | Có thể gây buồn ngủ hoặc chóng mặt | Độc tính cơ quan mục tiêu cụ thể, phơi nhiễm đơn; Tác dụng ma túy | Thể loại 3 | Cảnh báo | P261, P271, P304+P340, P312, P403+P233, P405, P501 |
| H340 | Có thể gây ra lỗi di truyền | Sự đột biến của tế bào mầm | Loại 1A, 1B | Nguy hiểm | |
| H341 | Nghi ngờ gây ra dị tật di truyền | Sự đột biến của tế bào mầm | Thể loại 2 | Cảnh báo | P201,P202, P281, P308+P313, P405, P501 |
| H350 | Có thể gây ung thư | Gây ung thư | Loại 1A, 1B | Nguy hiểm | |
| H351 | Nghi ngờ gây ung thư | Gây ung thư | Thể loại 2 | Cảnh báo | P201, P202, P281, P308+P313, P405, P501 |
| H360 | Có thể làm tổn thương khả năng sinh sản hoặc trẻ chưa sinh | Độc tính sinh sản | Loại 1A, 1B | Nguy hiểm | |
| H361 | Nghi ngờ có khả năng sinh sản hoặc đứa trẻ chưa chào đời | Độc tính sinh sản | Thể loại 2 | Cảnh báo | P201, P202, P281, P308+P313, P405, P501 |
| H362 | Có thể gây hại cho trẻ bú mẹ | Độc tính sinh sản, ảnh hưởng đến hoặc thông qua quá trình cho con bú | Additional category | P201, P260, P263, P264, P270, P308+P313 | |
| H370 | Gây tổn thương cho các cơ quan | Độc tính của cơ quan đích cụ thể, phơi nhiễm một lần | Thể loại 1 | Nguy hiểm | P260, P264, P270, P307+P311, P321, P405, P501 |
| H371 | Có thể gây tổn thương cho các cơ quan | Độc tính của cơ quan đích cụ thể, phơi nhiễm một lần | Thể loại 2 | Cảnh báo | P260, P264, P270, P309+P311, P405, P501 |
| H372 | Gây tổn thương cho các cơ quan thông qua tiếp xúc kéo dài hoặc lặp lại | Độc tính cơ quan mục tiêu cụ thể, tiếp xúc lặp đi lặp lại | Thể loại 1 | Nguy hiểm | P260, P264, P270, P314, P501 |
| H373 | Có thể gây tổn thương cho các cơ quan thông qua tiếp xúc kéo dài hoặc lặp lại | Độc tính cơ quan mục tiêu cụ thể, tiếp xúc lặp đi lặp lại | Thể loại 2 | Cảnh báo | P260, P314, P501 |
| H400 | Rất độc đối với sự sống dưới nước | Nguy hiểm cho môi trường nước, nguy hiểm cấp tính | Thể loại 1 | Cảnh báo | P273, P391, P501 |
| H401 | Độc hại cho sự sống dưới nước | Nguy hiểm cho môi trường nước, nguy hiểm cấp tính | Thể loại 2 | P273, P501 | |
| H402 | Có hại cho đời sống thủy sinh | Nguy hiểm cho môi trường nước, nguy hiểm cấp tính | Thể loại 3 | ||
| H410 | Rất độc đối với sự sống dưới nước với những tác động lâu dài | Nguy hiểm đối với môi trường nước, mối nguy hiểm lâu dài | Thể loại 1 | Cảnh báo | P273, P391, P501 |
| H411 | Độc hại với đời sống thủy sinh với những tác động lâu dài | Nguy hiểm đối với môi trường nước, mối nguy hiểm lâu dài | Thể loại 2 | ||
| H412 | Gây hại cho đời sống dưới nước với những tác động lâu dài | Nguy hiểm đối với môi trường nước, mối nguy hiểm lâu dài | Thể loại 3 | ||
| H413 | Có thể gây ra những tác động có hại kéo dài cho đời sống thủy sinh | Nguy hiểm đối với môi trường nước, mối nguy hiểm lâu dài | Thể loại 4 | P273, P501 | |
| H420 | Gây hại cho sức khỏe cộng đồng và môi trường bằng cách phá hủy tầng ozone ở tầng trên | Nguy hiểm cho tầng ôzôn | Thể loại 1 | Cảnh báo | P502 |
| Tuyên bố về mối nguy hiểm bổ sung - các bên trái của EU | |||||
| EUH001 | Nổ khi khô | ||||
| EUH006 | Chất nổ có hoặc không tiếp xúc với không khí | ||||
| EUH014 | Phản ứng dữ dội với nước | ||||
| EUH018 | Khi sử dụng có thể tạo thành hỗn hợp hơi-không khí dễ cháy/nổ | ||||
| EUH019 | Có thể tạo thành thuốc nổ peroxit | ||||
| EUH029 | Tiếp xúc với nước giải phóng khí độc | ||||
| EUH031 | Tiếp xúc với axit sẽ giải phóng khí độc | ||||
| EUH032 | Tiếp xúc với axit sẽ giải phóng khí rất độc | ||||
| EUH044 | Nguy cơ nổ nếu bị nung nóng | ||||
| EUH059 | Nguy hiểm cho tầng ôzôn | ||||
| EUH066 | Tiếp xúc nhiều lần có thể làm khô da hoặc nứt da | ||||
| EUH070 | Độc hại do giao tiếp bằng mắt | ||||
Danh sách phòng ngừa
Có 116 tuyên bố phòng ngừa kết hợp và 33 cá nhân – chúng được gán một mã duy nhất dạng chữ và số bao gồm một chữ cái và ba chữ số như sau:
- Chữ "P" (để chỉ "cảnh báo phòng ngừa");
- một số chỉ định loại cảnh báo phòng ngừa như sau:
- "1" cho các tuyên bố phòng ngừa chung
- "2" cho các tuyên bố phòng ngừa
- "3" để biết các cảnh báo phòng ngừa phản ứng
- "4" cho cảnh báo phòng ngừa lưu trữ
- "5" để biết các cảnh báo phòng ngừa thải bỏ
- hai số (tương ứng với việc đánh số tuần tự các cảnh báo phòng ngừa)
Biểu đồ cảnh báo phòng ngừa
| Chung | |
|---|---|
| P101 | Nếu cần tư vấn y tế, hãy chuẩn bị sẵn hộp đựng sản phẩm hoặc nhãn. |
| P102 | Để xa tầm tay trẻ em. |
| P103 | Đọc nhãn trước khi sử dụng |
| Phòng ngừa | |
| P201 | Nhận chỉ thị đặc biệt trước khi sử dụng. |
| P202 | Không xử lý cho đến khi đã đọc và hiểu rõ tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn. |
| P210 | Giữ tránh xa nguồn nhiệt/tia lửa/ngọn lửa hở/bề mặt nóng. - Không hút thuốc. |
| P211 | Không phun lên ngọn lửa mở hoặc nguồn đánh lửa khác. |
| P212 | Tránh nhiệt khi bị giam cầm hoặc giảm chất giải mẫn cảm. |
| P220 | Giữ/cất giữ cách xa quần áo/…/vật liệu dễ cháy. |
| P221 | Thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để tránh trộn lẫn với chất dễ cháy/… |
| P222 | Không để tiếp xúc với không khí. |
| P223 | Tránh xa bất kỳ tiếp xúc nào có thể với nước, vì có phản ứng dữ dội và có thể xảy ra hỏa hoạn. |
| P230 | Tiếp tục ướt với … |
| P231 | Xử lý dưới khí trơ. |
| P232 | Bảo vệ chống ẩm. |
| P233 | Đóng kín thùng chứa. |
| P234 | Chỉ giữ trong thùng chứa ban đầu. |
| P235 | Bình tĩnh. |
| P240 | Thùng chứa nối đất/liên kết và thiết bị nhận. |
| P241 | Sử dụng điện/thông gió/chiếu sáng chống cháy nổ…/thiết bị. |
| P242 | Chỉ sử dụng dụng cụ không đánh lửa. |
| P243 | Thực hiện các biện pháp phòng ngừa chống phóng tĩnh điện. |
| P244 | Giữ van giảm tốc không bị mỡ và dầu. |
| P250 | Không được mài/sốc/…/ma sát. |
| P251 | Bình chứa được điều áp: Không xuyên thủng hoặc bỏng ngay cả sau khi sử dụng. |
| P260 | Không hít bụi/khói/khí/sương/hơi/hơi/tia phun. |
| P261 | Tránh hít phải bụi/khói/khí/sương/hơi/hơi nước/tia phun. |
| P262 | Không được để mắt, da hoặc quần áo. |
| P263 | Tránh tiếp xúc trong khi mang thai/trong khi cho con bú. |
| P264 | Rửa tay thật sạch sau khi xử lý. |
| P264 | Rửa sạch sẽ da sau khi xử lý. |
| P270 | Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi sử dụng sản phẩm này. |
| P271 | Chỉ sử dụng ngoài trời hoặc trong khu vực thông gió tốt. |
| P272 | Không được phép mang quần áo làm việc bị nhiễm bẩn ra khỏi nơi làm việc. |
| P273 | Tránh rò thoát ra môi trường. |
| P280 | Đeo găng tay bảo hộ/quần áo bảo hộ/bảo vệ mắt/bảo vệ mặt. |
| P281 | Sử dụng thiết bị bảo hộ lao động theo yêu cầu. |
| P282 | Đeo găng tay cách điện lạnh/miếng che mặt/bảo vệ mắt. |
| P283 | Mặc quần áo chống cháy/chống cháy/chậm cháy. |
| P284 | Đeo thiết bị bảo vệ hô hấp. |
| P285 | Trong trường hợp thông khí không đủ, hãy đeo thiết bị bảo vệ hô hấp. |
| P231 + P232 | Xử lý dưới khí trơ. Bảo vệ chống ẩm. |
| P235 + P410 | Bình tĩnh. Bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời. |
| Trả lời | |
| P301 | NẾU NUỐT PHẢI: |
| P304 | NẾU HÍT PHẢI: |
| P305 | NẾU TRONG MẮT: |
| P306 | NẾU TRÊN QUẦN ÁO: |
| P307 | NẾU lộ ra: |
| P308 | NẾU tiếp xúc hoặc lo ngại: |
| P309 | NẾU bị phơi nhiễm hoặc nếu bạn cảm thấy không khỏe: |
| P310 | Gọi ngay cho TRUNG TÂM ĐỘC hoặc bác sĩ/bác sĩ. |
| P311 | Gọi cho TRUNG TÂM ĐỘC hoặc bác sĩ/bác sĩ. |
| P312 | Gọi cho TRUNG TÂM ĐỘC hoặc bác sĩ/bác sĩ nếu bạn cảm thấy không khỏe. |
| P313 | Xin tư vấn/chăm sóc y tế. |
| P314 | Xin tư vấn/chăm sóc y tế nếu bạn cảm thấy không khỏe. |
| P315 | Xin tư vấn/chăm sóc y tế ngay lập tức. |
| P320 | Điều trị cụ thể là khẩn cấp (xem … trên nhãn này). |
| P321 | Điều trị cụ thể (xem … trên nhãn này). |
| P322 | Các biện pháp cụ thể (xem …trên nhãn này). |
| P330 | Súc miệng. |
| P331 | KHÔNG gây nôn. |
| P332 | NẾU xảy ra kích ứng DA: |
| P333 | Nếu xuất hiện kích ứng da hoặc phát ban: |
| P334 | Ngâm trong nước mát/bọc băng ướt. |
| P335 | Chải sạch các hạt rời khỏi da. |
| P336 | Làm tan băng các bộ phận có nước ấm. Không được chà xát khu vực bị ảnh hưởng. |
| P337 | Nếu vẫn còn kích ứng mắt: |
| P338 | Tháo kính áp tròng, nếu có và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa đi. |
| P340 | Đưa nạn nhân ra không khí trong lành và giữ ở tư thế thoải mái để thở. |
| P341 | Nếu khó thở, hãy đưa nạn nhân ra không khí trong lành và giữ ở tư thế nghỉ ngơi |
| P342 | Nếu có triệu chứng hô hấp: |
| P350 | Rửa nhẹ nhàng với nhiều xà phòng và nước. |
| P351 | Rửa thật kỹ bằng nước trong vài phút. |
| P352 | Giặt với nhiều xà phòng và nước. |
| P353 | Rửa sạch da bằng nước/vòi tắm. |
| P360 | Rửa ngay quần áo và da bị nhiễm bẩn bằng nhiều nước trước khi di chuyển |
| P361 | Cởi/cởi ra ngay lập tức tất cả quần áo bị nhiễm bẩn. |
| P362 | Cởi quần áo bị nhiễm bẩn và giặt trước khi tái sử dụng. |
| P363 | Giặt quần áo bị nhiễm bẩn trước khi tái sử dụng. |
| P370 | Trong trường hợp hỏa hoạn: |
| P371 | Trong trường hợp hỏa hoạn lớn và số lượng lớn: |
| P372 | Nguy cơ nổ trong trường hợp cháy. |
| P373 | KHÔNG ĐƯỢC đánh lửa khi lửa chạm đến chất nổ. |
| P374 | Chống lửa với các biện pháp phòng ngừa bình thường từ khoảng cách hợp lý. |
| P376 | Dừng rò rỉ nếu an toàn để làm như vậy. Khí oxy hóa (phần 2,4) 1 |
| P377 | Rò rỉ khí đốt: Không dập tắt, trừ khi có thể chặn rò rỉ một cách an toàn. |
| P378 | Sử dụng … cho sự tuyệt chủng. |
| P380 | Evacuate area. |
| P381 | Loại bỏ tất cả các nguồn đánh lửa nếu an toàn để làm như vậy. |
| P390 | Hấp thụ chất tràn để tránh hư hỏng vật liệu. |
| P391 | Thu thập sự cố tràn. Nguy hiểm cho môi trường nước |
| P301 + P310 | NẾU NUỐT PHẢI: Gọi ngay cho TRUNG TÂM ĐỘC hoặc bác sĩ/bác sĩ. |
| P301 + P312 | NẾU NUỐT: Hãy gọi TRUNG TÂM ĐỘC hoặc bác sĩ/bác sĩ NẾU bạn cảm thấy không khỏe. |
| P301 + P330 + P331 | NẾU NUỐT PHẢI: Súc miệng. KHÔNG gây nôn. |
| P302 + P334 | NẾU TRÊN DA: Ngâm trong nước mát/bọc trong băng ướt. |
| P302 + P350 | NẾU TRÊN DA: Rửa nhẹ nhàng với nhiều xà phòng và nước. |
| P302 + P352 | NẾU TRÊN DA: Rửa bằng nhiều xà phòng và nước. |
| P303 + P361 + P353 | NẾU TRÊN DA (hoặc tóc): Cởi/cởi ra ngay lập tức tất cả quần áo bị nhiễm bẩn. Rửa sạch DA bằng nước/vòi tắm. |
| P304 + P312 | NẾU HÍT PHẢI: Gọi cho TRUNG TÂM ĐỘC hoặc bác sĩ/bác sĩ nếu bạn cảm thấy không khỏe. |
| P304 + P340 | NẾU HÍT PHẢI: Đưa nạn nhân ra không khí trong lành và giữ ở tư thế thoải mái để thở. |
| P304 + P341 | NẾU HÍT PHẢI: Nếu khó thở, hãy đưa nạn nhân ra không khí trong lành và giữ ở tư thế thoải mái để thở. |
| P305 + P351 + P338 | NẾU TRONG MẮT: Rửa thật kỹ bằng nước trong vài phút. Tháo kính áp tròng, nếu có và dễ thực hiện. Tiếp tục rửa đi. |
| P306 + P360 | NẾU TRÊN QUẦN ÁO: Rửa ngay QUẦN ÁO và DA bị nhiễm bẩn bằng nhiều nước trước khi cởi quần áo. |
| P307 + P311 | NẾU bị phơi nhiễm: Hãy gọi TRUNG TÂM ĐỘC hoặc bác sĩ/bác sĩ. |
| P308 + P313 | NẾU tiếp xúc hoặc lo ngại: Xin tư vấn/chăm sóc y tế. |
| P309 + P311 | NẾU bị phơi nhiễm hoặc nếu bạn cảm thấy không khỏe: Hãy gọi cho TRUNG TÂM ĐỘC hoặc bác sĩ/bác sĩ. |
| P332 + P313 | NẾU xảy ra kích ứng DA: Xin tư vấn/chăm sóc y tế. |
| P333 + P313 | NẾU xuất hiện kích ứng DA hoặc phát ban: Xin tư vấn/chăm sóc y tế. |
| P335 + P334 | Chải sạch các hạt rời khỏi da. Ngâm trong nước mát/bọc trong băng ướt. |
| P337 + P313 | NẾU vẫn còn kích ứng mắt: Xin tư vấn/chăm sóc y tế. |
| P342 + P311 | NẾU có triệu chứng hô hấp: Hãy gọi TRUNG TÂM ĐỘC hoặc bác sĩ/bác sĩ. |
| P370 + P376 | trong trường hợp hỏa hoạn: Dừng rò rỉ nếu an toàn để làm như vậy. |
| P370 + P378 | Trong trường hợp hỏa hoạn: Sử dụng … cho sự tuyệt chủng. |
| P370 + P380 | trong trường hợp hỏa hoạn: Evacuate area. |
| P370 + P380 + P375 | trong trường hợp hỏa hoạn: Evacuate area. Chống cháy từ xa do nguy cơ nổ. |
| P371 + P380 + P375 | trong trường hợp hỏa hoạn lớn và số lượng lớn: Evacuate area. Chống cháy từ xa do nguy cơ nổ. |
| Kho lưu trữ | |
| P401 | Store … |
| P402 | Bảo quản ở nơi khô ráo. |
| P403 | Bảo quản ở nơi thông thoáng. |
| P404 | Lưu trữ trong một bộ chứa kín. |
| P405 | Cửa hàng bị khóa. |
| P406 | Bảo quản trong môi trường chống ăn mòn/… hộp đựng có lớp lót bên trong chống chịu. |
| P407 | Duy trì khoảng cách giữa các ngăn xếp/pa-lét. |
| P410 | Bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời. |
| P411 | Bảo quản ở nhiệt độ không quá … oC/…o F. |
| P412 | Không để nhiệt độ vượt quá 5 0oC/ 12 2OF. |
| P413 | Lưu trữ khối lượng lớn hơn … kg/…lbs ở nhiệt độ không vượt quá … oC/…o F. |
| P420 | Cất giữ tránh xa các vật liệu khác. |
| P422 | Lưu trữ nội dung trong … |
| P402 + P404 | Bảo quản ở nơi khô ráo. Lưu trữ trong một bộ chứa kín. |
| P403 + P233 | Bảo quản ở nơi thông thoáng. Đóng kín thùng chứa. |
| P403 + P235 | Bảo quản ở nơi thông thoáng. Bình tĩnh. |
| P410 + P403 | Bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời. Bảo quản ở nơi thông thoáng. |
| P410 + P412 | Bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời. Không để nhiệt độ vượt quá 5 0oC/122OF. |
| P411 + P235 | Bảo quản ở nhiệt độ không quá … oC/…o F. Bình tĩnh. |
| Thải bỏ | |
| P501 | Thải bỏ chất chứa/vật chứa vào.… |
| P502 | Tham khảo nhà sản xuất/nhà cung cấp để biết thông tin về phục hồi/tái chế |
Pictograms and Hazard Codes
So với hệ thống EU hiện tại, sự thay đổi đáng chú ý nhất là các ký hiệu tượng hình (trước đây là: Ký hiệu nguy hiểm). Trong khi hầu hết các ký hiệu tượng hình GHS có tương đương trong hệ thống cũ, các ký hiệu tượng hình GHS 04, GHS 07 và GHS 08 hoàn toàn mới.
Hệ thống GHS được xây dựng trên 16 loại hiểm họa thể chất, 10 loại sức khỏe và 3 loại nguy hiểm môi trường, bao gồm các yếu tố truyền thông sau đây:
Biểu đồ Hình tượng 9
| Mô tả | Chữ tượng hình | Loại nguy cơ và danh mục hiểm họa: |
|---|---|---|
| Bom nổ GHS01 | ![]() | Chất nổ không ổn định Chất nổ của Phân khu 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 Chất tự phản ứng và hỗn hợp, Loại A, B Chất peroxit hữu cơ, Loại A, B Nguy cơ cháy hoặc dự báo Phân khu 1,5 May Phát nổ khối lượng trong Bộ phận cháy 1,6 |
| Ngọn lửa GHS02 | ![]() | Khí dễ cháy, loại sol khí dễ cháy, loại 1,2 chất lỏng dễ cháy, loại 1,2,3 chất rắn dễ cháy, loại 1,2 chất rắn và hỗn hợp tự phản ứng, loại B,C,D,E,F Chất lỏng Pyrophoric, loại 1 chất rắn Pyrophoric, loại 1 Chất và hỗn hợp tự làm nóng, loại 1 Chất và hỗn hợp, loại 1,2 Chất và hỗn hợp, khi tiếp xúc với nước, phát ra khí dễ cháy, loại 1,2,3 peroxit hữu cơ, loại B,C,D,E,F |
| Lửa trên Vòng tròn GHS03 | ![]() | Chất khí oxy hóa, loại 1 chất lỏng oxy hóa, loại 1,2,3 |
| Xy lanh Khí GHS04 | ![]() | Khí có áp suất: - Khí nén - Khí hóa lỏng - Khí hóa lỏng lạnh - Khí hòa tan |
| Ăn mòn GHS05 | ![]() | Ăn mòn kim loại, ăn mòn da loại 1, loại 1A,1B,1C Hư hỏng mắt nghiêm trọng, loại 1 |
| ||
| Đầu lâu và xương chéo GHS06 | ![]() | Độc tính cấp tính (uống, da, hít), loại 1,2,3 |
| Dấu chấm than GHS07 | ![]() | Độc tính cấp tính (uống, da, hít), kích ứng da loại 4, Kích ứng mắt loại 2 3, nhạy cảm da loại 2, Độc tính cơ quan mục tiêu cụ thể - phơi nhiễm đơn, loại 1 |
| Nguy hiểm sức khỏe GHS08 | ![]() | Nhạy cảm hô hấp, loại 1 Độ đột biến của tế bào mầm, loại 1A,1B,2 Tính gây ung thư, loại 1A,1B,2 Độc tính sinh sản, loại 1A,1B,2 Độc tính cơ quan mục tiêu cụ thể – phơi nhiễm đơn, loại 1,2 Độc tính cơ quan mục tiêu cụ thể – Tiếp xúc lặp lại, loại 1,2 Nguy cơ khát vọng, loại 1 |
| Môi trường GHS09 | ![]() | Nguy hiểm cho môi trường nước - nguy hiểm cấp tính, category1 - nguy hiểm mãn tính, loại 1,2 |