Chuyển đến phần Nội dung
Merck
Tài liệu quan trọng
Chuyển đến
1.04873
Potassium phosphate monobasic
for analysis EMSURE® ISO
Từ đồng nghĩa:
Potassium phosphate monobasic, Potassium dihydrogen phosphate, mono-Potassium orthophosphate, Potassium biphosphate, Potassium phosphate monobasic, prim.-Potassium phosphate
Đăng nhập để xem giá cả cho tổ chức và hợp đồng.
Chọn Kích cỡ
Thay đổi Chế độ xem
Gửi đến quý vị/SKUSẵn cóGiá
Về sản phẩm này
Công thức tuyến tính:
KH2PO4
CAS番号:
Trọng lượng phân tử:
136.09
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-913-4
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
≥99.5% dry basis (alkalimetric), 99.5-100.5% (alkalimetric)
Grade:
reagent grade
Form:
solid
Solubility:
208 g/L
Hiện không có thông tin về giá và tình trạng còn hàng
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
Quality Segment
grade
reagent grade
agency
reag. ISO, suitable for SM 5210
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% dry basis (alkalimetric), 99.5-100.5% (alkalimetric)
form
solid
potency
>4640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
loss
≤0.2% loss on drying, 110 °C, ≤0.2% loss on drying, 130 °C
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
252.6 °C (lit.)
solubility
208 g/L
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1200 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
As: ≤0.0002%, Cu: ≤0.0003%, Fe: ≤0.0010%, N: ≤0.001%, Na: ≤0.02%, Pb: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Application
  • β-lactoglobulin stabilized nanemulsions--Formulation and process factors affecting droplet size and nanoemulsion stability.: This research explores the stabilization mechanisms of β-lactoglobulin in nanemulsions, with implications for pharmaceutical and food sciences, potentially utilizing substances like potassium phosphate monobasic for stability and pH control (Ali et al., 2016).
  • Reverse phase liquid chromatographic determination of sulfathiazole residues in honey.: Discusses a method for detecting sulfathiazole in honey using reverse-phase liquid chromatography, highlighting the importance of analytical techniques that could involve reagents like potassium phosphate monobasic for sample preparation and analysis (Barry and MacEachern, 1983).
Analysis Note
Assay (alkalimetric, calculated on dried substance): 99.5 - 100.5 %
Assay (alkalimetric; dried substance): ≥ 99.5 %
pH-value (5 %; water): 4.2 - 4.5
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0010 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 0.0010 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Reducing substances: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 0.2 %
Loss on drying (130 °C): ≤ 0.2 %
Correspons to ISO
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
So sánh các mặt hàng tương tự
Xem toàn bộ so sánh
Hiển thị điểm khác biệt
1 of 1
Mặt hàng này
1.048770424392214
form
solid
form
solid
form
crystalline
form
-
assay
≥99.5% dry basis (alkalimetric), 99.5-100.5% (alkalimetric)
assay
≥99.0% dry basis (alkalimetric), 98.0-100.5% (alkalimetric)
assay
98-100.5% (calc. to the dried substance)
assay
-
solubility
208 g/L
solubility
water: soluble
solubility
H2O: soluble 4.5 parts, alcohol: insoluble
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100, 300
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
grade
anhydrous
grade
certified reference material, TraceCERT®
cation traces
As: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0010%, Na: ≤0.02%, heavy metals (as Pb): ≤0.0010%, Cu: ≤0.0003%, Pb: ≤0.001%, N: ≤0.001%
cation traces
As: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0010%, N: ≤0.001%, Na: ≤0.005%, heavy metals: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
cation traces
As: ≤1 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, Na: ≤0.1%, Pb: ≤1 mg/kg
cation traces
-
Vẫn chưa tìm được sản phẩm phù hợp?
Khám phá tất cả các sản phẩm của chúng tôi thuộc nhóm Potassium phosphate monobasic
Lớp lưu trữ
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Giấy chứng nhận phân tích (COA)
Tìm kiếm Giấy chứng nhận phân tích (COA) bằng cách nhập Số lô của sản phẩm. Có thể tìm thấy Số lô trên nhãn sản phẩm theo sau từ ‘Lô’.
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Truy cập thư viện tài liệu
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this product traceability to NIST or ISO 17034
    1 answer
    1. Potassium phosphate monobasic, product 1.04873, is for analysis EMSURE ISO. All EMSURE® products with the designation “ISO” are compliant with ISO 6353. Product 1.04873 is not NIST traceable.
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters