Chuyển đến phần Nội dung
Merck
1.05886
Magnesium sulfate heptahydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Từ đồng nghĩa:
bitter salt, epsom salt, sulfuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salts
Đăng nhập để xem giá cả cho tổ chức và hợp đồng.
Chọn Kích cỡ
Hiện không có thông tin về giá và tình trạng còn hàng
Về sản phẩm này
Công thức tuyến tính:
MgSO4 · 7H2O
CAS番号:
Trọng lượng phân tử:
246.47
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-298-2
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
≥99.5% (complexometric), 99.0-100.5% dry basis (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
710 g/L
Tài liệu quan trọng
Chuyển đến
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI key
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
grade
ACS reagent
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
<0.01 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (complexometric), 99.0-100.5% dry basis (complexometric)
form
solid
impurities
≤0.005% Insoluble matter
loss
48.0-52.0% loss on drying, 400 °C
pH
5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
710 g/L
density
1.68 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0003%, nitrate (NO3-): ≤0.002%
cation traces
As: ≤0.0002%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0001%, Fe: ≤0.0001%, K: ≤0.001%, Mn: ≤0.0005%, N: ≤0.002%, NH4+: ≤0.002%, Na: ≤0.001%, Pb: ≤0.0001%, Sr: ≤0.005%, heavy metals: ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
Đang tìm sản phẩm tương tự? Truy cập Hướng dẫn so sánh sản phẩm
Danh mục liên quan
So sánh các mặt hàng tương tự
Xem toàn bộ so sánh
Hiển thị điểm khác biệt
1 of 4
Mặt hàng này
63140M1880940518
form
solid
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
assay
≥99.5% (complexometric), 99.0-100.5% dry basis (complexometric)
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥99.0%
assay
≥98% (EDTA titration), ≥99.9% trace metals basis
solubility
710 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
grade
-
density
1.68 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Application
  • Bioflocculant produced by Bacillus velezensis and its potential application in brewery wastewater treatment.: This research explores the application of a bioflocculant produced by Bacillus velezensis, with magnesium sulfate heptahydrate as a potential flocculating agent in brewery wastewater treatment. The study highlights the efficacy of magnesium sulfate heptahydrate in enhancing flocculant performance, offering a cost-effective and eco-friendly solution for wastewater management in the beverage industry (Agunbiade et al., 2022).
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 99.5 %
Assay (complexometric; calculated on dried substance): 99.0 - 100.5 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Acidity or alkalinity: passes test
pH-value (5 %; water; 25 °C): 5.0 - 8.0
Chloride (Cl): ≤ 0.0003 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.002 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.0001 %
Sr (Strontium): ≤ 0.005 %
Loss on drying (400 °C): 48.0 - 52.0 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lớp lưu trữ
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Giấy chứng nhận phân tích (COA)
Tìm kiếm Giấy chứng nhận phân tích (COA) bằng cách nhập Số lô của sản phẩm. Có thể tìm thấy Số lô trên nhãn sản phẩm theo sau từ ‘Lô’.
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Truy cập thư viện tài liệu
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Đội ngũ nhà khoa học của chúng tôi có kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực nghiên cứu bao gồm Khoa học đời sống, Khoa học vật liệu, Tổng hợp hóa học, Sắc ký, Phân tích và nhiều lĩnh vực khác.
Liên hệ với dịch vụ kỹ thuật