Chuyển đến phần Nội dung
Merck
Tài liệu quan trọng
Chuyển đến
1.12080
Sulfuric acid
98%, for analysis EMSURE®
Từ đồng nghĩa:
Sulfuric acid
để xem giá cả cho tổ chức và hợp đồng.
Chọn Kích cỡ
Thay đổi Chế độ xem
Gửi đến quý vị/SKUSẵn cóGiá
Về sản phẩm này
Công thức tuyến tính:
H2SO4
CAS番号:
Trọng lượng phân tử:
98.08
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-639-5
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
MDL number:
Assay:
≥98% (alkalimetric)
Form:
liquid
Hiện không có thông tin về giá và tình trạng còn hàng
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
Tên sản phẩm
Sulfuric acid 98%, for analysis EMSURE®
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C), 1 mmHg ( 146 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥98% (alkalimetric)
form
liquid
impurities
≤0.0002% Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
ign. residue
≤0.0005%
color
APHA: ≤10
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.00001%, nitrate (NO3-): ≤0.00002%, phosphate (PO43-): ≤0.00005%
SMILES string
OS(O)(=O)=O
cation traces
Ag: ≤0.000002%, Al: ≤0.000005%, As: ≤0.000001%, Ba: ≤0.000005%, Be: ≤0.000001%, Bi: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00002%, Cd: ≤0.000002%, Co: ≤0.000001%, Cr: ≤0.000005%, Cu: ≤0.000001%, Fe: ≤0.00001%, Ge: ≤0.000005%, K: ≤0.00001%, Li: ≤0.000001%, Mg: ≤0.000005%, Mn: ≤0.000001%, Mo: ≤0.000005%, NH4+: ≤0.0002%, Na: ≤0.00005%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.000002%, Se: ≤0.0001%, Sr: ≤0.000002%, Ti: ≤0.00001%, Tl: ≤0.000005%, V: ≤0.000001%, Zn: ≤0.000005%, Zr: ≤0.00001%
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Simultaneous determination of monochloropropanediol esters and glycidyl esters in vegetable oils by acidic transesterification-gas chromatography-mass spectrometry.: This study by Wang et al. presents a method for detecting harmful compounds in vegetable oils using sulfuric acid for transesterification, followed by GC-MS analysis (Wang et al., 2022).
  • Evaluation of an improved acid hydrolysis-HPLC assay for the acetyl content in chitin and chitosan.: Ng et al. developed an enhanced HPLC method for measuring acetyl content in biopolymers, utilizing sulfuric acid for hydrolysis to ensure accurate quantification (Ng et al., 2006).
Analysis Note
Assay (alkalimetric): ≥ 98.0 %
Colour: ≤ 10 Hazen
Chloride (Cl): ≤ 0.00001 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.00002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.00005 %
Ag (Silver): ≤ 0.000002 %
Al (Aluminium): ≤ 0.000005 %
As (Arsenic): ≤ 0.000001 %
Ba (Barium): ≤ 0.000005 %
Be (Beryllium): ≤ 0.000001 %
Bi (Bismuth): ≤ 0.00001
Ca (Calcium): ≤ 0.00002 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000002 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000001 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000005 %
Cu (Copper): ≤ 0.000001 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001
Ge (Germanium): ≤ 0.000005 %
K (Potassium): ≤ 0.00001 %
Li (Lithium): ≤ 0.000001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.000005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000001 %
Mo (Molybdenum): ≤ 0.000005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.0002 %
Na (Sodium): ≤ 0.00005 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.000002 %
Se (Selenium): ≤ 0.0001 %
Sr (Strontium): ≤ 0.000002 %
Ti (Titanium): ≤ 0.00001
Tl (Thallium): ≤ 0.000005 %
V (Vanadium): ≤ 0.000001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.000005 %
Zr (Zirconium): ≤ 0.00001
Substances reducing potassium permanganate (as SO₂): ≤ 0.0002 %
Residue on ignition: ≤ 0.0005 %
Date of expiry: see product label
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vẫn chưa tìm được sản phẩm phù hợp?
Khám phá tất cả các sản phẩm của chúng tôi thuộc nhóm Sulfuric acid 98%
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lớp lưu trữ
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Giấy chứng nhận phân tích (COA)
Tìm kiếm Giấy chứng nhận phân tích (COA) bằng cách nhập Số lô của sản phẩm. Có thể tìm thấy Số lô trên nhãn sản phẩm theo sau từ ‘Lô’.
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Truy cập thư viện tài liệu
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters