Chuyển đến phần Nội dung
Merck
1.71200
Supelco
Thermoreactor
number of holes 12 hole, Spectroquant® TR 320
Slide 1 of 2
Đăng nhậpđể Xem giá theo tổ chức & hợp đồng
Chọn Kích cỡ
Hiện không có thông tin về giá và tình trạng còn hàng
About This Item
UNSPSC Code:
41102404
NACRES:
SE.11
Tài liệu quan trọng
Chuyển đến
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
manufacturer/tradename
Spectroquant® TR 320
technique(s)
photometry: suitable
storage temp.
2-30°C
General description
12 holes, 7 preinstalled programmes: 148 °C (20, 120 min), 150 °C (120 min), 120 °C (30, 60, 120 min), 100 °C (60 min) TR 320 Spectroquant®
The Spectroquant Thermoreactor TR 320 is designed for the digestion up to 12 samples simultaneously. Precisely controlled thermal digestion is a key sample preparation step during the determination of COD, TOC, total contents of cadmium, chromium, cyanide, iron, lead, nickel, nitrogen, phosphorus, silver, or zinc using our high quality Spectroquant Test Kits.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lớp lưu trữ
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Giấy chứng nhận phân tích (COA)
Tìm kiếm Giấy chứng nhận phân tích (COA) bằng cách nhập Số lô của sản phẩm. Có thể tìm thấy Số lô trên nhãn sản phẩm theo sau từ ‘Lô’.
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Truy cập thư viện tài liệu
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Đội ngũ nhà khoa học của chúng tôi có kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực nghiên cứu bao gồm Khoa học đời sống, Khoa học vật liệu, Tổng hợp hóa học, Sắc ký, Phân tích và nhiều lĩnh vực khác.
Liên hệ với dịch vụ kỹ thuật