Chuyển đến phần Nội dung
Merck
Tài liệu quan trọng
8.22275
N,N-Dimethylformamide
EMPLURA®
Từ đồng nghĩa:
DMF, N,N-Dimethylmethanamide, Formic acid dimethylamide, DMF, NSC 5356
Đăng nhập để xem giá cả cho tổ chức và hợp đồng.
Chọn Kích cỡ
Thay đổi Chế độ xem
Về sản phẩm này
Công thức tuyến tính:
HCON(CH3)2
CAS番号:
Trọng lượng phân tử:
73.09
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.05
EC Index Number:
200-679-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605365
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
153 °C (lit.)
Vapor pressure:
2.7 mmHg ( 20 °C)
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
Quality Segment
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
potency
3010 mg/kg LD50, oral (Rat), 1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15.2 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.1% Water
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
transition temp
flash point 57.5 °C
density
0.944 g/mL (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Application
Solvent for many hydrophobic organic compounds.
Analysis Note
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.948 - 0.949
Water: ≤ 0.10 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vẫn chưa tìm được sản phẩm phù hợp?
Khám phá tất cả các sản phẩm của chúng tôi thuộc nhóm N,N-Dimethylformamide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lớp lưu trữ
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
Chọn một trong những phiên bản gần đây nhất:
Giấy chứng nhận phân tích (COA)
Số lô/số lô
Không thấy đúng phiên bản?
Nếu bạn cần một phiên bản cụ thể, bạn có thể tra cứu chứng nhận cụ thể theo Số lô.
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Truy cập thư viện tài liệu