Chuyển đến phần Nội dung
Merck
230375
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
reagent grade, 98%
Từ đồng nghĩa:
Cobaltous nitrate, Cobaltous nitrate hexahydrate, Nitric acid, cobalt(II) salt
Đăng nhập để xem giá theo tổ chức & hợp đồng
Chọn Kích cỡ
100 G
500 G
Dự kiến vận chuyển vào14 tháng 1, 2026chi tiết
Yêu cầu một lệnh hàng loạt
About This Item
Công thức tuyến tính:
Co(NO3)2 · 6H2O
CAS Number:
Trọng lượng phân tử:
291.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
Assay:
98%
Grade:
reagent grade
Form:
flakes
powder, crystals or chunks
Tài liệu quan trọng
Chuyển đến
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
grade
reagent grade
Quality Level
assay
98%
form
flakes
powder, crystals or chunks
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: cobalt
pH
4 (20 °C, 100 g/L)
mp
55 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChI key
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Đang tìm sản phẩm tương tự? Truy cập Hướng dẫn so sánh sản phẩm
So sánh các mặt hàng tương tự
Xem toàn bộ so sánh
Hiển thị điểm khác biệt
1 of 4
Mặt hàng này
203106935719239267
form
flakes, powder, crystals or chunks
form
crystals and lumps
form
powder, crystals or granules (Chunks)
form
chips, powder, crystals or chunks, solid
assay
98%
assay
99.999% trace metals basis
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥98%, 98.0-102.0%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
mp
55 °C (lit.)
mp
55 °C (lit.)
mp
55 °C (lit.)
mp
55 °C (lit.)
pH
4 (20 °C, 100 g/L)
pH
-
pH
-
pH
4 (20 °C, 100 g/L)
General description
Cobalt (II) nitrate hexahydrate is a simple, inexpensive and readily available cobalt precursor to develop cobalt-based catalyst for specific organic reactions.
Application
Cobalt (II) nitrate hexahydrate is used as a catalyst:
  • In the synthesis of 5-carboxanilide-dihydropyrimidinone derivatives from acetoacetanilide, aldehyde, and urea/thiourea by condensation reaction.
  • In the multi-component synthesis of 2-amino-3- cyanopyridine and pyranopyrazole derivatives.
  • Cobalt (II) nitrate hexahydrate can also be used:,In the preparation of nano-Co3O4 by direct thermal decomposition, that are used in electrochemical water splitting and electrochemical sensors.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Lungs
Lớp lưu trữ
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Chọn một trong những phiên bản gần đây nhất:
Giấy chứng nhận phân tích (COA)
Lot/Batch Number
Không thấy đúng phiên bản?
Nếu bạn cần một phiên bản cụ thể, bạn có thể tra cứu chứng nhận cụ thể theo Số lô.
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Truy cập thư viện tài liệu
Thermal decomposition of cobalt nitrato compounds: Preparation of anhydrous cobalt (II) nitrate and its characterisation by Infrared and Raman spectra.
Ehrhardt C, et al.
Thermochimica Acta, 432(1), 36-40 (2005)
Horacio López-Sandoval et al.
Journal of inorganic biochemistry, 102(5-6), 1267-1276 (2008-02-29)
In this work we present the synthesis, structural and spectroscopic characterisation of a series of cobalt(II) and zinc(II) coordination compounds with benzimidazole (bz) and its 2-benzimidazole derivatives: 2-aminobenzimidazole (2ab), albendazole (abz) and tris(2-benzimidazolylmethyl)amine (ntb). The compounds were evaluated for their
Some Phosphine Oxide and Arsine Oxide Complexes of Cobalt (II) Nitrate.
Cotton FA, et al.
Inorganic Chemistry, 2(6), 1162-1165 (1963)
J M Llobet et al.
Revista espanola de fisiologia, 39(3), 291-298 (1983-09-01)
The acute toxicities of chloride, acetate, cobalt nitrate and cobalt sulphate (II) were investigated in rats. The values obtained for the LD50 (7 days) were 133, 194, 198 and 279 mg of Co/kg respectively, when the salts were given orally.
N G Al-Tawil et al.
Acta dermato-venereologica, 64(3), 203-208 (1984-01-01)
Peripheral blood lymphocytes from 45 patients with a positive patch test to cobalt chloride (CoCl2) and 37 controls were stimulated with various concentrations of CoCl2 and/or cobalt sulphate (CoSO4) or cobalt nitrate (Co(NO3)2) or cobalt acetate [CH3COO)2Co) for various days
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Đội ngũ nhà khoa học của chúng tôi có kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực nghiên cứu bao gồm Khoa học đời sống, Khoa học vật liệu, Tổng hợp hóa học, Sắc ký, Phân tích và nhiều lĩnh vực khác.
Liên hệ với dịch vụ kỹ thuật