Chuyển đến phần Nội dung
Merck
72253
Nickel(II) nitrate hexahydrate
purum p.a., crystallized, ≥97.0% (KT)
Đăng nhập để xem giá theo tổ chức & hợp đồng
Chọn Kích cỡ
Hiện không có thông tin về giá và tình trạng còn hàng
About This Item
Công thức tuyến tính:
Ni(NO3)2 · 6H2O
CAS Number:
Trọng lượng phân tử:
290.79
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥97.0% (KT)
Form:
crystals
Tài liệu quan trọng
Chuyển đến
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
grade
purum p.a.
Quality Level
assay
≥97.0% (KT)
form
crystals
quality
crystallized
mp
56 °C (lit.)
density
2.05 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤500 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Ni.6H2O/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2/q2*-1;+2;;;;;;
InChI key
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Đang tìm sản phẩm tương tự? Truy cập Hướng dẫn so sánh sản phẩm
Danh mục liên quan
So sánh các mặt hàng tương tự
Xem toàn bộ so sánh
Hiển thị điểm khác biệt
1 of 4
Mặt hàng này
722521.06721244074
form
crystals
form
crystals or chunks
form
solid
form
crystals
assay
≥97.0% (KT)
assay
≥98.5% (KT)
assay
99.0-102.0% (complexometric)
assay
94.5-105.5% (EDTA titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
grade
purum p.a.
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Co: ≤500 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤10 mg/kg, Co: ≤100 mg/kg, Cu: ≤20 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
cation traces
Ca: ≤0.005%, Co: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.01%, Mn: ≤0.002%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.001%
cation traces
-
mp
56 °C (lit.)
mp
56 °C (lit.)
mp
56.7 °C
mp
56 °C (lit.)
General description
Nickel(II) nitrate hexahydrate (Ni(NO3)2.6H2O) is a hydrated nickel(II) salt. Its thermal degradation has been investigated by thermogravimetric methods under quasi-isothermal conditions.[1]
Application
Nickel(II) nitrate hexahydrate may be used as precursor for the synthesis of [Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 powders[2] and Ni (II) oxide aerogels.[3]
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Lớp lưu trữ
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Chọn một trong những phiên bản gần đây nhất:
Giấy chứng nhận phân tích (COA)
Lot/Batch Number
Không thấy đúng phiên bản?
Nếu bạn cần một phiên bản cụ thể, bạn có thể tra cứu chứng nhận cụ thể theo Số lô.
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Truy cập thư viện tài liệu
Monolithic nickel (II)-based aerogels using an organic epoxide: the importance of the counterion.
Gash AE, et al.
Journal of Non-Crystalline Solids, 350, 145-151 (2004)
Thermal decomposition of nickel nitrate hexahydrate, Ni(NO3)2?6H2O, in comparison to Co(NO3)2?6H2O and Ca(NO3)2?4H2O.
Brockner W, et al.
Thermochimica Acta, 456(1), 64-68 (2007)
Synthesis and structural characterization of layered Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 cathode materials by ultrasonic spray pyrolysis method.
Park SH, et al.
Electrochimica Acta, 49(4), 557-563 (2004)
Marisa Freitas et al.
Biometals : an international journal on the role of metal ions in biology, biochemistry, and medicine, 26(1), 13-21 (2012-10-26)
Nickel is an ubiquitous transition metal that is industrially applied in many forms, which inevitably leads to a high degree of occupational and environmental exposure. Over-exposure to nickel can produce a variety of adverse effects on human health, including allergy
Nickel nitrate and K-ferrocyanide in fixative for electron microscopy as tracer of extracellular space.
L S Gutiérrez et al.
Microscopia electronica y biologia celular : organo oficial de las Sociedades Latinoamericana de Microscopia Electronica e Iberoamericana de Biologia Celular, 12(2), 217-229 (1988-12-01)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Đội ngũ nhà khoa học của chúng tôi có kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực nghiên cứu bao gồm Khoa học đời sống, Khoa học vật liệu, Tổng hợp hóa học, Sắc ký, Phân tích và nhiều lĩnh vực khác.
Liên hệ với dịch vụ kỹ thuật