Chuyển đến phần Nội dung
Merck
B4770
Buffer, reference standard
pH 7.00±0.01 (25 °C)
Từ đồng nghĩa:
pH calibration solution at 25 °C pH 7.00±0.01
Đăng nhập to View Organizational & Contract Pricing.
Chọn Kích cỡ
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
form
liquid
Quality Level
color
color-coded yellow
pH
7.00±0.01 (25 °C)
Đang tìm sản phẩm tương tự? Truy cập Hướng dẫn so sánh sản phẩm
Danh mục liên quan
Packaging
500 mL size packaged in polyethylene bottle; 1 gal size in convenient shelf-top dispenser with spigot.
Analysis Note
Standardized against N.I.S.T. standard reference materials.
Lớp lưu trữ
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Chọn một trong những phiên bản gần đây nhất:
Giấy chứng nhận phân tích (COA)
Lot/Batch Number
Không thấy đúng phiên bản?
Nếu bạn cần một phiên bản cụ thể, bạn có thể tra cứu chứng nhận cụ thể theo Số lô.
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Truy cập thư viện tài liệu
Quy trình
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Carbonic Anhydrase (EC 4.2.1.1) for Wilbur-Anderson Units.
Nội dung liên quan
Product Information Sheet
Đội ngũ nhà khoa học của chúng tôi có kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực nghiên cứu bao gồm Khoa học đời sống, Khoa học vật liệu, Tổng hợp hóa học, Sắc ký, Phân tích và nhiều lĩnh vực khác.
Liên hệ với dịch vụ kỹ thuật