Chuyển đến phần Nội dung
Merck
B4895
Buffer, reference standard
pH 10.00±0.01 (25 °C)
Từ đồng nghĩa:
pH calibration solution at 25 °C pH 10.00±0.01
Đăng nhập để xem giá theo tổ chức & hợp đồng
Chọn Kích cỡ
Hiện không có thông tin về giá và tình trạng còn hàng
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
Tài liệu quan trọng
Chuyển đến
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
form
liquid
Quality Level
color
color-coded blue
pH
10.00±0.01 (25 °C)
storage temp.
15-25°C
Đang tìm sản phẩm tương tự? Truy cập Hướng dẫn so sánh sản phẩm
So sánh các mặt hàng tương tự
Xem toàn bộ so sánh
Hiển thị điểm khác biệt
1 of 3
Mặt hàng này
B5020B4770
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
color
color-coded blue
color
color-coded red
color
color-coded yellow
pH
10.00±0.01 (25 °C)
pH
4.00±0.01 (25 °C)
pH
7.00±0.01 (25 °C)
Application
The buffer reference standard was used in the calibration of a pH meter in analytical procedures.
Features and Benefits
  • Traceable to standard reference materials from NIST
  • A ready-to-use solution available in different packaging to offer ease-of-use
Packaging
500 mL size packaged in polyethylene bottle; 1 gal size in convenient shelf-top dispenser with spigot.
Analysis Note
Standardized against N.I.S.T. standard reference materials.
related product
Mã sản phẩm
Mô tả
Định giá
Lớp lưu trữ
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Chọn một trong những phiên bản gần đây nhất:
Giấy chứng nhận phân tích (COA)
Lot/Batch Number
Không thấy đúng phiên bản?
Nếu bạn cần một phiên bản cụ thể, bạn có thể tra cứu chứng nhận cụ thể theo Số lô.
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Truy cập thư viện tài liệu
Hydrochloric acid alters the effect of L-glutamic acid on cell viability in human neuroblastoma cell cultures
Croce N, et al.
Journal of Neuroscience Methods, 217(1-2), 26-30 (2013)
M A Kerry et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 50(11), 1307-1315 (1999-01-07)
The quaternary benzo[c]phenanthridines fagaronine, nitidine and O-methylfagaronine have been reviewed as potential antitumour and antiviral agents. Their mode of action has not been established, but their ability to bind with DNA by intercalation is believed to be involved. Of the
Quy trình
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Carbonic Anhydrase (EC 4.2.1.1) for Wilbur-Anderson Units.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Đội ngũ nhà khoa học của chúng tôi có kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực nghiên cứu bao gồm Khoa học đời sống, Khoa học vật liệu, Tổng hợp hóa học, Sắc ký, Phân tích và nhiều lĩnh vực khác.
Liên hệ với dịch vụ kỹ thuật