Chuyển đến phần Nội dung
Merck
Tài liệu quan trọng
Chuyển đến
B5020
Buffer, reference standard
pH 4.00±0.01 (25 °C)
Từ đồng nghĩa:
pH calibration solution at 25 °C pH 4.00±0.01
Đăng nhập để xem giá cả cho tổ chức và hợp đồng.
Chọn Kích cỡ
Thay đổi Chế độ xem
Mã sản phẩm/SKUSẵn cóGiá
500 mL
Dự kiến vận chuyển vào06 tháng 11, 2026
Đăng nhập để biết giá
1 gal
Dự kiến vận chuyển vào06 tháng 11, 2026
Đăng nhập để biết giá
Về sản phẩm này
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
MDL number:
Dự kiến vận chuyển vào06 tháng 11, 2026chi tiết
​
Đặt hàng theo yêu cầu
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
form
liquid
Quality Segment
color
color-coded red
pH
4.00±0.01 (25 °C)
storage temp.
15-25°C
Application
The buffer reference standard was used in the calibration of a pH probe and pH meter in analytical procedures.
Features and Benefits
  • Traceable to NIST standard reference materials
  • A ready-to-use solution available in various packaging to provide ease-of-use
Packaging
500 mL size packaged in polyethylene bottle; 1 gal size in convenient shelf-top dispenser with spigot.
Analysis Note
Standardized against N.I.S.T. standard reference materials.
So sánh các mặt hàng tương tự
Xem toàn bộ so sánh
Hiển thị điểm khác biệt
1 of 1
Mặt hàng này
B4770B489586293
description
pH 4.00±0.01 (25 °C)
description
pH 7.00±0.01 (25 °C)
description
pH 10.00±0.01 (25 °C)
description
related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors BY
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
color
color-coded red
color
color-coded yellow
color
color-coded blue
color
-
pH
4.00±0.01 (25 °C)
pH
7.00±0.01 (25 °C)
pH
10.00±0.01 (25 °C)
pH
-
Vẫn chưa tìm được sản phẩm phù hợp?
Khám phá tất cả các sản phẩm của chúng tôi thuộc nhóm Buffer, reference standard
Lớp lưu trữ
12 - Non Combustible Liquids
Điểm chớp cháy (°F)
Not applicable
Điểm chớp cháy (°C)
Not applicable
PPE (thiết bị bảo hộ cá nhân)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Chọn một trong những phiên bản gần đây nhất:
Giấy chứng nhận phân tích (COA)
Số lô/số lô
Có vẻ như chúng ta đã gặp phải một vấn đề, nhưng bạn vẫn có thể tải xuống Certificates of Analysis từ trang web của chúng tôi. Giấy tờ Phần.
Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Bộ phận Hỗ trợ khách hàng
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Truy cập thư viện tài liệu
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters