Ống phân tích
Ống nghiệm đóng vai trò quan trọng trong phân tích và đảm bảo tính tái hiện của kết quả. Ống nghiệm phải có tính trơ và không chứa các chất chiết xuất hoặc hòa tan để tránh ảnh hưởng đến kết quả. Sử dụng ống nghiệm được chứng nhận, chuyên dụng cho từng ứng dụng và không chứa tạp chất có thể giảm thiểu rủi ro đáng kể. Chúng tôi cung cấp đa dạng sản phẩm Supelco®, bao gồm ống nghiệm cho máy lấy mẫu tự động, ống nghiệm đa năng và phụ kiện ống nghiệm cho việc thu thập, lưu trữ và xử lý mẫu. Ống Supelco® có sẵn trong nhiều màu sắc, kích thước, dung tích và thành phần vật liệu khác nhau. Các ống và nắp đậy của chúng tôi được thiết kế, chế tạo và sản xuất để đạt hiệu suất tối ưu trong HPLC, GC/MS, LC/MS và phân tích có năng suất cao. Ngoài các sản phẩm chuyên dụng, chúng tôi còn cung cấp:
- Nắp, Nắp hàn và Nắp bịt
- Ống chứa không gian đầu và ống chứa SPME
- Ống phản ứng vi mô
- Ống thủy tinh và polyethylene cho phép đo phát quang
- Ống polypropylene và polymethylpentene (TPX)
- Ống chèn thể tích nhỏ bằng polypropylene và thủy tinh
- Chai lưu trữ bằng thủy tinh màu hổ phách và PTFE
- Ống silan hóa để cải thiện hiệu suất thu hồi hợp chất phân cực
Sản phẩm
Ống chứa mẫu cho
phổ khối
Các ống và bộ kit LC/MS được chứng nhận, có độ hấp phụ thấp (LA) của chúng tôi được thiết kế để giảm hoạt động bề mặt đồng thời cải thiện định lượng phân tích. Thiết bị lấy mẫu vi lượng QSertVial™ chứa một ống thủy tinh hàn kín có dung tích 300 μL và tương thích với hầu hết các hệ thống lấy mẫu tự động. Các ống và bộ kit có lỗ thoát trung tâm (CD) được chứng nhận của chúng tôi có đáy hình nón độc đáo, lý tưởng cho các ứng dụng vi lượng. Các ống, nắp và màng Supelco® được chứng nhận đảm bảo mức độ ô nhiễm tối thiểu và độ kín khí tuyệt đối.
Van Mininert®
Van Mininert® là các nắp đậy đáng tin cậy, không rò rỉ cho các lọ có nắp vặn, lọ có nắp ép và các loại chai lọ thí nghiệm khác.
Ống nghiệm đã được làm sạch trước
Các ống nghiệm đã được làm sạch trước, làm từ thủy tinh borosilicate loại 1 trong suốt hoặc màu hổ phách, được rửa bằng chất tẩy rửa không chứa phosphate, rửa lại ba lần bằng nước máy và rửa bằng nước ASTM loại 1 không chứa chất hữu cơ để loại bỏ chất tẩy rửa. Sau khi làm sạch, các ống nghiệm được lắp ráp với màng PTFE/silicone và nắp polypropylene mở.
VOA (EPA) Ống chứa
Ống VOA đáp ứng tiêu chuẩn EPA cho việc lấy mẫu hợp chất hữu cơ bay hơi. Các ống 40 mL có sẵn trong loại thủy tinh borosilicate trong suốt (Loại 1, độ giãn nở 33) và màu hổ phách (Loại 1, độ giãn nở 51).
Tài nguyên liên quan
- Brochure: HPLC Accessories
A Select Group of HPLC Accessories Designed to Maximize the Performance of Your HPLC System