Merck
Trang chủSản phẩmHóa phân tíchSắc ký phân tíchCột GC, Phụ kiện & Chất hấp phụ
Cột GC, Phụ kiện & Chất hấp phụ
Phân tích sắc ký khí (GC) là một kỹ thuật sắc ký được sử dụng để tách nhanh các hợp chất bay hơi bằng cách sử dụng khí mang trơ (pha động). Pha động đẩy các hợp chất khí qua cột được gia nhiệt, được phủ bằng pha tĩnh dạng rắn hoặc lỏng. Sự khác biệt về tính chất hóa học và vật lý của các hợp chất đã bay hơi và tương tác của chúng với pha tĩnh là cơ sở của quá trình tách.
Đang hiển thị 1-20 trong số 91
Thay đổi Chế độ xem
Đang hiển thị 1-20 trong số 91
So sánh
Số sản phẩm
Tên sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Định giá
Bạn đã xem 1-20 trong số 91 kết quả
Tài nguyên liên quan
Trang 1 / 3
Cột GC
Sự phân tách sắc ký được cải thiện bắt đầu từ việc lựa chọn cột phù hợp. Trong GC, có hai loại cột: cột mao quản và cột đóng gói.
Cột GC đóng gói
Cột GC đóng gói được làm từ ống thép không gỉ, PTFE hoặc thủy tinh, bên trong chứa vật liệu đóng gói (pha tĩnh). Cột đóng gói có thể xử lý thể tích mẫu lớn hơn và không dễ bị nhiễm bẩn. Cột thủy tinh được sử dụng cho các ứng dụng yêu cầu độ trơ cao, cột kim loại được sử dụng cho các ứng dụng ít đòi hỏi hơn, và cột PTFE được ưa chuộng cho các ứng dụng ở nhiệt độ thấp.
Cột GC mao
quản
Cột GC mao quản phù hợp nhất cho các phân tích có độ nhạy cao. Cột mao quản gồm ống thủy tinh silica mỏng, trong đó pha tĩnh được liên kết hóa học hoặc phủ lên bề mặt bên trong của cột.
Cột GC không phân cực phù hợp nhất cho phân tích các hợp chất không phân cực (ví dụ: alkanes). Equity®-1, Petrocol®, SPB®-1, SPB®-Octyl và SLB®-5ms là các sản phẩm được khuyến nghị cao cho việc tách các hợp chất không phân cực. Cột GC phân cực hiệu quả nhất trong việc tách các chất phân cực. SPB®-624, OVI-G43, SPB®-20, Equity®-1701, SPB®-35, SPB®-50, SPB®-225, PAG, SPB®-1000, SLB®-IL60i và Nukol™ là một số cột phân cực cung cấp sự tách biệt tốt nhất cho các hợp chất phân cực.
Các cột phân cực cao bao gồm những cột có pha tĩnh chứa tỷ lệ cao các nhóm chức cyanopropyl. Các pha này thể hiện nhiều tương tác phù hợp cho việc tách các hợp chất phân cực. Các hợp chất phân cực là những hợp chất chứa C và H, nhưng có một hoặc nhiều liên kết C=C hoặc C≡C. Các cột mao quản cực tính cao bao gồm SP®-2330, SP®-2331, SP®-2380, SP®-2560, SP®-2340, TCEP, SLB®-IL111i.
Phụ kiện GC
Phụ kiện GC phù hợp với các thiết bị GC thông dụng bao gồm màng chắn GC, ống lót đầu vào, miếng đệm đầu vào, vòng nối, đai ốc, cột bảo vệ, bộ kết nối, đồng hồ đo lưu lượng, dụng cụ cầm tay, ống tiêm, lọ đựng mẫu và đèn phát hiện ion hóa quang (PID).
Lọc khí và quản lý khí
Hệ thống cung cấp khí phải cung cấp khí pha động có độ tinh khiết cao ở áp suất phù hợp dựa trên mục đích sử dụng. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm làm sạch và quản lý dòng khí (He, H, N, Ar), bao gồm bộ lọc khí, sản phẩm ống dẫn và điều chỉnh áp suất, máy tạo khí và máy nén khí.
Chất hấp phụ carbon cho GC
Chúng tôi cung cấp các chất hấp phụ carbon được thiết kế đặc biệt (Carbosieve®, Graphsphere™, Carbotrap®, và Carbopack™) và một số chất hấp phụ sàng phân tử và polymer xốp thông dụng cho phân tích GC. Các đặc điểm chính của chất hấp phụ carbon của chúng tôi bao gồm:
  • Cứng và không dễ vỡ
  • Có độ xốp cao
  • Tính chất kỵ nước, phù hợp với môi trường ẩm ướt
  • Dùng cho các phân tử có kích thước phân tích tương đương với C2-C5 n-alkanes