Cột HPLC
Một bộ sưu tập các cột HPLC và UHPLC Supelco<sup>®</sup> đa dạng được bố trí rải rác trên một bề mặt màu xanh lá cây. Những cột này có hình trụ, bề mặt được mạ kim loại và được trang bị các đầu nối ở cả hai đầu, đại diện cho một loạt công nghệ cột sắc ký phục vụ các nhu cầu phân tích khác nhau. Chúng có kích thước đa dạng và một số cột có nhãn ghi rõ thông số kỹ thuật hoặc số model.
Các cột HPLC và UHPLC của Supelco® đáp ứng các yêu cầu hiện nay về phân tách U/HPLC, LC-MS và phân tách biopolymer tốc độ cao, cũng như các phương pháp được quy định trong dược điển và của các cơ quan quản lý trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Các sản phẩm HPLC của Supelco® được trang bị công nghệ hạt Fused-Core®, silica nguyên khối và hạt xốp hoàn toàn, bao gồm cả silica siêu tinh khiết. Ngoài ra, các hạt carbon graphit xốp (PGC) và hạt polymer cũng có sẵn để đảm bảo độ ổn định ở pH cao.
Sản phẩm
Đang hiển thị 1-20 trong số 581
Thay đổi Chế độ xem
Đang hiển thị 1-20 trong số 581
So sánh
Số sản phẩm
Tên sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Định giá
Hạt carbon graphit xốp (PGC)
Các cột carbon graphit xốp (PGC), như cột Supel™ Carbon LC, cung cấp các đặc tính sắc ký độc đáo mà các cột đóng gói hạt silica không thể sánh kịp. Có thể sử dụng toàn bộ dải pH cũng như nhiệt độ cao (> 200 °C), mở ra những cơ hội mới cho các nhà sắc ký học.
Hạt silica xốp bề mặt (SPP)/Công nghệ Fused Core®
Các cột silica xốp bề mặt mang lại tốc độ và hiệu quả cao hơn so với các hạt xốp hoàn toàn có cùng kích thước. Các cột HPLC Fused-Core® như Ascentis® Express và BIOshell™ có thể biến bất kỳ hệ thống HPLC nào thành một công cụ HPLC nhanh chóng với tốc độ và hiệu suất tối đa.
Silica nguyên khối
  • Các cột HPLC silica dạng khối như Chromolith® cho phép tách nhanh ở áp suất ngược cột rất thấp, với khả năng chịu ma trận cao và tuổi thọ cột kéo dài, do đó là sản phẩm lý tưởng cho các phân tích có năng suất cao và tiết kiệm chi phí đối với các mẫu giàu ma trận.
  • Cột HPLC Chromolith® được làm từ silica monolithic với cấu trúc lỗ rỗng hai chế độ, bao gồm các lỗ rỗng lớn 2 µm và các lỗ rỗng trung bình 13 nm. Cấu trúc này mang lại nhiều lợi thế quan trọng cho cột.
  • Cột Chromolith® WP là các cột silica nguyên khối lỗ rộng (300 Å) được tạo thành từ một thanh liên tục duy nhất bằng silica xốp có độ tinh khiết cao. Các cột này đã cho thấy tiềm năng lớn so với các cột thông thường với hiệu suất ổn định trong suốt thời gian sử dụng dài hơn. Ngoài các pha RP khác nhau, cột ái lực Protein A và cột epoxy, cho phép thực hiện các sửa đổi theo yêu cầu cụ thể của khách hàng, cũng có sẵn.
Hạt Silica Xốp Toàn Phần (FPP) Loại B (Silica Độ Tinh Khiết Cao)
  • Cột HPLC và UHPLC Purospher® STAR là lựa chọn tối ưu cho việc tách các mẫu bazơ, trung tính và chelate kim loại mà không bị đuôi đỉnh. Hiệu suất và độ ổn định vượt trội của chúng cho phép linh hoạt tối đa trong phát triển phương pháp với độ ổn định pH mở rộng.
  • Cột HPLC Discovery® rất hiệu quả trong phân tích các phân tử sinh học và phân tử nhỏ. Các cột này có liên kết phân cực và không phân cực, với các đặc tính giữ lại, chọn lọc và không chảy máu độc đáo cho các ứng dụng LC-MS.
  • Các pha liên kết Ascentis® có dải chọn lọc rộng. Silica loại B giúp cột trở nên trơ, ổn định và có độ lặp lại cao. Diện tích bề mặt lớn của silica phù hợp với khả năng tải mẫu trong phân tách chuẩn bị.
  • Cột HPLC SeQuant® HILIC (sắc ký lỏng tương tác ưa nước) mang các nhóm chức năng lưỡng tính liên kết dày đặc. Các cột HILIC này có nhiều chiều dài, kích thước hạt và kích thước lỗ khác nhau, đồng thời thể hiện độ lặp lại và độ bền vượt trội.
  • Cột HPLC Sepax® là các cột dựa trên silica có độ xốp cao, chủ yếu được sử dụng để phân tích peptit và protein.
Hạt silica xốp hoàn toàn (FPP) Loại A (Silica thông thường)
  • Dòng cột HPLC dựa trên silica Supelcosil® có nhiều loại hóa học pha liên kết, với kích thước hạt và cấu hình cột đa dạng, từ cột vi lỗ đến cột quy mô chuẩn bị. Các cột này cho thấy hiệu quả cao đối với các chất phân tích phân cực, không phân cực và có điện tích.
  • Các cột HPLC LiChrospher® và Superspher® rất linh hoạt và đáng tin cậy, đã được chứng minh trong hàng nghìn phương pháp HPLC đã được thiết lập.
  • Cột HPLC LiChrosorb® được đóng gói bằng các hạt silica không đều, có kích thước từ quy mô phân tích 5 µm đến các hạt lớn dành cho quy mô sản xuất.
  • Cột HPLC và UHPLC TSKgel® có sẵn cho sắc ký lọc gel, thẩm thấu gel, trao đổi ion, pha ngược, tương tác kỵ nước, tương tác ưa nước và sắc ký ái lực. (chỉ có sẵn ở Mỹ và châu Âu)
Hạt polymer xốp hoàn toàn
  • Cột HPLC pha đảo và amino apHera™ ổn định trong khoảng pH 2-12 và có thể rửa bằng dung dịch kiềm. Chúng lý tưởng cho phân tích peptit, protein nhỏ, carbohydrate, thuốc phân cực và axit hữu cơ.
  • Các cột HPLC Supelcogel® được đóng gói bằng copolymer polystyrene-divinylbenzene (PS-DVB), giúp chúng ổn định về mặt hóa học. Hai biến thể của copolymer PS-DVB (liên kết chéo 6% và 8%) tối ưu hóa quá trình tách các mẫu.
  • Cột HPLC pha đảo polymer Hamilton cực kỳ trơ, hiệu quả và bền bỉ, với độ ổn định cơ học và nhiệt cao.
  • Cột HPLC và UHPLC TSKgel® có sẵn để tách protein, peptit và các phân tử sinh học khác. Các cột chứa các hạt silica và methacrylate với các kích thước lỗ khác nhau có thể chứa các chất phân tích với phạm vi trọng lượng phân tử rộng. (chỉ có sẵn ở Mỹ và Châu Âu)
Cột HPLC Chiral
Chúng tôi có nhiều loại cột HPLC đối xứng cho các ứng dụng khác nhau.
Tài nguyên liên quan
Trang 1 / 6
Hướng dẫn
Hướng dẫn cách kết nối cột HPLC và hộp mực với các cột tiền xử lý, giá đỡ và hộp mực bảo vệ phù hợp.
*Các cột lọc của Tosoh Bioscience hiện có sẵn tại các quốc gia sau:
Albania
Andorra
Argentina
Armenia
Áo
Azerbaijan
Afghanistan
Algeria
Albania
Armenia
Azerbaijan
Belarus̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆̆
Brazil Bulgaria Bahrain Belarus
Bosnia-Herzegovina Botswana Burkina Faso
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Croatia Cuba Cộng hòa Dominica
Síp Cộng hòa Séc
Cameroon Cộng hòa
Trung Phi Chad
Congo Cộng hòa
Dân
chủ Congo Croatia
Đan Mạch
Djibouti Ecuador Ai Cập
El Salvador Eritrea
Ethiopia Estonia Phần Lan Pháp
Guiana
thuộc Pháp
Georgia
Đức
Hy
Lạp Gabon
Georgia Ghana
Guatemala Guyana Haiti Honduras Hungary Iceland
Ireland Italy Iraq
Israel Kazakhstan Kosovo Kazakhstan
Kenya Kosovo Kuwait
Kyrgyzstan Lebanon
Libya Latvia Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Madagascar Malawi Malta Mauretania Mauritius Mexico
Moldova Monaco Montenegro Moldavia Mông Cổ Morocco Mozambique
Nicaragua Nigeria Hà Lan
Bắc Macedonia
(trước đây là Macedonia)
Na Uy
Oman
Panama
Paraguay Peru Ba
Lan
Bồ
Đào Nha Puerto Rico
Qatar Nga Rwanda
Romania Nga San Marino Serbia
Slovakia Slovenia Tây Ban
Nha Thụy Điển
Thụy Sĩ Ả Rập Xê Út Senegal
Serbia Serbia-Montenegro Nam Phi
Suriname Tajikistan Tanzania
Togo Tunisia Thổ Nhĩ Kỳ
Ukraine Uruguay Turkmenistan Vương quốc Anh (UK) Hoa Kỳ
Uganda
Ukraine
Các Tiểu vương quốc
Ả Rập Thống nhất
Uzbekistan
Thành phố Vatican Venezuela
Yemen Zambia Zimbabwe