Thuốc thử Karl Fischer
Xác định hàm lượng nước chính xác bằng phương pháp chuẩn độ Karl Fischer là một phương pháp phân tích quan trọng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực công nghiệp như Dược phẩm, Thực phẩm & Đồ uống, Mỹ phẩm, Hóa dầu và Công nghiệp kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng cao cho các sản phẩm được sản xuất. Sử dụng các chất phản ứng và tiêu chuẩn Aquastar® Karl Fischer của chúng tôi, hàm lượng nước trong các mẫu rắn, lỏng và khí có thể được xác định một cách nhanh chóng, dễ dàng và với độ chính xác cao. Dòng sản phẩm Aquastar® tiên tiến và chất lượng cao của chúng tôi bao gồm các chất phản ứng Karl Fischer theo phương pháp thể tích và coulometric, cùng với các tiêu chuẩn nước phù hợp, Vật liệu tham chiếu được chứng nhận (CRMs) theo tiêu chuẩn ISO 17034.
Sản phẩm
Thuốc thử Aquastar® cho phương pháp chuẩn độ Karl Fischer thể tích
Phương pháp titration Karl Fischer thể tích được sử dụng để xác định hàm lượng nước một cách chính xác bằng cách thêm các chất titrant chứa i-ốt vào mẫu. Mẫu cần được hòa tan trong dung môi thích hợp để giải phóng hoàn toàn nước. Phương pháp này có thể được sử dụng để xác định hàm lượng nước từ 0,01% đến 100%, và mang lại kết quả nhanh chóng, chính xác và có thể lặp lại. Với các chất phản ứng Aquastar® Karl Fischer, chúng tôi cung cấp một loạt đầy đủ các chất phản ứng Karl Fischer theo phương pháp thể tích chất lượng cao, bao gồm cả chất phản ứng một thành phần và hai thành phần, cùng một số sản phẩm chuyên dụng cho các mẫu cụ thể. Tất cả các chất chuẩn độ và dung môi đều không chứa cloroform.
- Thuốc thử thể tích Aquastar® – Ưu điểm
- Độ chính xác cao và độ chính xác tuyệt vời
- Thuốc thử cho tất cả các loại ứng dụng
- Tiêu chuẩn hóa nhanh chóng và kết quả có thể tái tạo
- Không kết tinh
- Công thức tiên tiến dành cho các ứng dụng đặc biệt
- Điều chỉnh nhanh và độ trôi ổn định
- Thuốc thử một thành phần – phương pháp chuẩn độ một thành phần có tất cả các hợp chất phản ứng như i-ốt, bazơ, lưu huỳnh đioxit và rượu thích hợp cần thiết cho phản ứng Karl Fischer trong một loại thuốc thử, đó là chất chuẩn độ. Aquastar® CombiTitrants có sẵn ở các nồng độ khác nhau để xác định chính xác hàm lượng nước cao hơn và thấp hơn. Aquastar® CombiMethanol và Aquastar® CombiSolvent là các dung môi thường được sử dụng cùng với chất chuẩn độ một thành phần để hòa tan mẫu. Aquastar® CombiMethanol được thiết kế hoàn hảo cho phản ứng Karl Fischer, có hàm lượng nước thấp chỉ 0,01% và không chứa tạp chất để tránh các phản ứng phụ. Aquastar® CombiSolvent là dung môi không chứa methanol và có thể sử dụng cho tất cả các mẫu hòa tan trong ethanol. Phương pháp titration một thành phần có thể áp dụng cho mọi loại mẫu nhưng được ưu tiên cho việc titration các ma trận mẫu thay đổi thường xuyên và các mẫu yêu cầu thêm chất hòa tan.
- Dung dịch hai thành phần – trong hệ thống hai thành phần, dung dịch titrant bao gồm i-ốt và cồn, trong khi dioxit lưu huỳnh và bazơ được hòa tan trong dung môi. Dung dịch titrant hai thành phần Aquastar® phải được sử dụng cùng với dung môi hai thành phần Aquastar®. Có sẵn hai nồng độ chất chuẩn khác nhau cho hàm lượng nước cao và thấp. Phương pháp thể tích Karl Fischer hai thành phần cho thấy khả năng đệm được cải thiện, tốc độ chuẩn độ nhanh hơn và độ ổn định của giá trị chuẩn độ tốt hơn một chút. Chúng thường được sử dụng cho các loạt mẫu từ cùng một ma trận mẫu hoặc cho các mẫu có tính axit hoặc kiềm mạnh.
- Dung dịch cho aldehyde và ketone – Dung dịch Aquastar® CombiTitrant 5 Keto và Aquastar® CombiSolvent Keto là cần thiết khi thực hiện titration Karl Fischer để phân tích nước trong các mẫu ketone và aldehyde. Chúng gây ra phản ứng phụ khi sử dụng các dung dịch tiêu chuẩn với methanol làm dung môi. Do đó, chúng không chứa methanol để ngăn chặn phản ứng phụ và điểm kết thúc không đáng tin cậy.
- Thuốc thử chuyên dụng cho dầu và mỡ – dầu, mỡ và hydrocacbon chuỗi dài thường không tan trong methanol. Cần thêm chất hòa tan để làm tan các mẫu này nhằm giải phóng hoàn toàn nước. Hãy chọn các chất phản ứng Aquastar® CombiSolvent Oil, CombiSolvent Fats hoặc Solvent Oils & Fats của chúng tôi cho các mẫu này để xác định chính xác hàm lượng nước. Chúng đi kèm với chất hòa tan bổ sung để hòa tan các mẫu như dầu khoáng, dầu hỏa, nhiên liệu, dầu thực vật, chất béo, kem hoặc thuốc mỡ cho phép định lượng Karl Fischer.
Thuốc thử Aquastar® cho phương pháp chuẩn độ Karl Fischer coulometric
Phương pháp chuẩn độ Karl Fischer coulometric được ưa chuộng cho các mẫu lỏng có hàm lượng nước rất thấp, thường trong khoảng từ 10 ppm đến 10.000 ppm. Đây là phương pháp trực tiếp, và i-ốt cần thiết được tạo ra trong quá trình chuẩn độ. Dòng sản phẩm Aquastar® nổi bật của chúng tôi về các chất phản ứng chuẩn độ Karl Fischer coulometric có sẵn cho các buồng chuẩn độ có và không có màng ngăn. Tất cả các chất phản ứng coulometric của chúng tôi đều không chứa cloroform.
- Thuốc thử Coulometric Aquastar® – Ưu điểm
- Độ chính xác cao và độ chính xác tuyệt vời
- Tiêu chuẩn hóa nhanh chóng và kết quả lặp lại được
- Điều chỉnh nhanh và độ trôi ổn định
- Chỉ cần một loại thuốc thử cho buồng cực dương
và cực âm
- Thuốc thử coulometric cho các tế bào không có màng ngăn – Các thuốc thử coulometric Aquastar® CombiCoulomat fritless và Aquastar® Anolyte của chúng tôi có thể được sử dụng cho phép đo coulometric Karl Fischer đối với các tế bào không có màng ngăn.
- Dung dịch coulometric cho tế bào có màng ngăn – Dung dịch Aquastar® CombiCoulomat frit được thiết kế cho tế bào có màng ngăn, trong khi dung dịch Aquastar® CombiCoulomat fritless có thể sử dụng cho cả tế bào có và không có màng ngăn. Cả hai dung dịch đều chứa tất cả thành phần phản ứng trong một dung dịch duy nhất và có thể thêm vào buồng anot và catot. Lợi ích là chỉ cần một loại dung dịch.
- Dung dịch coulometric cho aldehyde và ketone – chúng tôi cũng cung cấp các dung dịch đặc biệt không chứa methanol dành cho mẫu aldehyde và ketone. Các dung dịch Aquastar® Anolyte K và Aquastar® Catholyte K của chúng tôi có thể được sử dụng để xác định chính xác hàm lượng nước trong mẫu aldehyde và ketone.
Tiêu chuẩn nước Aquastar®
Dòng sản phẩm Aquastar® bao gồm một loạt các tiêu chuẩn nước chất lượng cao dành cho việc xác định nồng độ, giám sát thiết bị Karl Fischer và xác minh kết quả đo lường. Các tiêu chuẩn nước Aquastar® của chúng tôi là Vật liệu tham chiếu được chứng nhận (CRMs) theo tiêu chuẩn ISO 17034 và được đo lường bằng các quy trình đã được xác nhận tại phòng thí nghiệm của chúng tôi được công nhận theo tiêu chuẩn DIN EN ISO/IEC 17025. Để đảm bảo tính minh bạch, chúng tôi cung cấp chứng chỉ phân tích riêng cho từng lô sản phẩm nhằm phục vụ cho việc quản lý chất lượng (QM).
- Các tiêu chuẩn có sẵn ở dạng rắn và lỏng. Các tiêu chuẩn nước Aquastar® trong ống ampoule với các nồng độ khác nhau được sử dụng cho việc xác định nồng độ hàng ngày và kiểm tra thiết bị. Các tiêu chuẩn đặc biệt cho phương pháp lò Karl Fischer, tiêu chuẩn dầu, cũng như tiêu chuẩn lactose cho ngành dược phẩm hoàn thiện dòng sản phẩm.
SmartChemicals cho phép định lượng và phương pháp định lượng Karl Fischer
Dòng sản phẩm SmartChemical sáng tạo của chúng tôi cho phép kết nối giữa các chất phản ứng, tiêu chuẩn và máy chuẩn độ. Các chất chuẩn độ Karl Fischer Aquastar® và tiêu chuẩn nước Aquastar®, cũng như các dung dịch đo thể tích Titripur® và tiêu chuẩn đo thể tích Certipur® của chúng tôi truyền dữ liệu không dây đến máy chuẩn độ. Chỉ cần chạm nhẹ vào thẻ RFID (Nhận dạng tần số vô tuyến) SmartChemical, được tích hợp trong nhãn, là có thể loại bỏ lỗi truyền tải, tiết kiệm thời gian, bảo vệ dữ liệu và tăng hiệu quả.
Lợi ích của việc sử dụng SmartChemicals
- Truyền dữ liệu nhanh chóng và an toàn
- Nâng cao hiệu quả
- Dễ sử dụng, dễ triển khai
- Quản lý chất lượng được mở rộng
Tài nguyên liên quan
- Article: Determination of Water in Cannabis & Hemp by Karl Fischer Titration
Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.
- Article: Supelco® SmartChemicals for Titration
For volumetric and Karl Fischer titration, with our new SmartChemicals you can eliminate time-consuming steps and errors by transferring data wirelessly and instantly to your titrator.
- Brochure: Accurate Water Determination – Aquastar® Reagents and Standards for precises Karl Fischer results
Karl Fischer titration using our Aquastar® reagents and standards allows for easy and highly accurate water content determination in gases, liquids and solids. It is not without reason that no other method is as widespread as this one: determination of water content according to Karl Fischer is rapid, accurate and reliable; it is therefore the method of choice for quality and in-process control, production, and research and development.
- Brochure: DEA Requirement to Purchase Karl Fischer Reagents (Only for North America)
The United States Drug Enforcement Administration (DEA) controls specific chemicals under the Domestic Chemical Diversion Control Act of 1993. SigmaAldrich requires customers to complete a Sigma-Aldrich DEA List I and II Chemical Authorized Purchaser form for specific transactions before selling DEA regulated chemicals.
- Tips & Tricks: Karl Fischer Titration - Measuring Water Content of Samples that do not Easily Release Water
Các phương pháp bao gồm chiết xuất bên trong, chiết xuất bên ngoài, và Karl Fischer Oven đảm bảo xác định hàm lượng nước chính xác bằng chuẩn độ.
- Flyer: Coulometric Anolyte Reagent
Method designed to determine very low levels of water in samples.
- Flyer: Coulometric Reagents for Aldehyde & Ketone Samples
Accurate water determination results with the Karl Fischer method in samples containing aldehydes or ketones
- Flyer: Smart Chemicals
Supelco® SmartTitrants and SmartStandards provide instant and seamless data transfer via RFID tags.