Thanh lọc và bẫy
Kỹ thuật tẩy rửa và bẫy tẩy sạch khí trơ thông qua mẫu có chứa các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) vào một bẫy hấp phụ. Các VOC sau đó được loại bỏ khỏi bẫy bằng cách nung nóng và chuyển chất được phân tích đến cột GC. Với khả năng xử lý mẫu tối thiểu, kỹ thuật này đảm bảo kết quả đáng tin cậy và có thể tái tạo.
Phương pháp tẩy rửa và bẫy là lý tưởng để chiết xuất và tập trung VOC từ nước, đất và bùn. Bẫy chứa đầy chất hấp phụ (bẫy tẩy rửa) cho phép các VOC từ mẫu được tập trung trong khi quản lý hơi nước trong bước lọc hoặc bước khử cặn (phụ thuộc vào thiết bị) đạt được giới hạn phát hiện ppb thấp (phần tỷ).
Kỹ thuật này thường được sử dụng để theo dõi môi trường, phân tích hương vị trong thực phẩm và các hợp chất độc hại trong chất lỏng cơ thể.
Products
Related Product Resources
- Brochure: Gas Chromatography - Tools for Your Workflow
We provide a comprehensive range of high quality tools for each step of the GC workflow ensuring accuracy, precision and consistency of your analysis.
Bộ bẫy và thổi khí
Để phân tích thanh lọc và bẫy, các ống thường được đóng gói với nhiều lớp vật liệu hấp phụ để bẫy một loạt các hợp chất phân tử cực, không phân cực, cao và thấp trong một ống duy nhất. Mỗi lớp trong bẫy bảo vệ lớp hoạt động thành công bằng cách ngăn chặn sự hấp thụ mạnh mẽ của các hợp chất.
Đồ thủy tinh và Phụ kiện cho Phân tích tẩy rửa và bẫy
Chúng tôi cung cấp nhiều phụ kiện và dụng cụ thủy tinh để phân tích chất tẩy rửa và bẫy, bao gồm đầu nối khóa Luer cái, máy lấy mẫu chất tẩy rửa không có lớp mỏng, van mẫu, ống tiêm Hamilton ®, Thermogreen ® LB-1 septa, đầu nối khóa nam, bóng đèn lấy mẫu khí, phích cắm khóa PTFE, dụng cụ chống kim và ống xả kim.