Que thử pH, giấy pH, đầu đọc & phụ kiện
Giá trị pH đóng một vai trò quan trọng trong hóa sinh, hóa học và công nghệ vì nó ảnh hưởng đến nhiều quá trình hóa học. Kết quả của nhiều phương pháp phân tích cũng bị ảnh hưởng bởi độ pH của dung môi hoặc bộ đệm. Chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm để đo pH nhanh chóng với các phương pháp hoạt động khác nhau như giấy chỉ thị pH, dải thử pH và bộ dụng cụ kiểm tra pH.
Sản phẩm
Tài nguyên liên quan
- Protocols and Application Notes
- Catalog: Water, Environmental, and Food & Beverage Analysis
We created an easy-to-navigate catalog to help you quickly find everything required for your measurements.
- White paper: Beverage Testing with the MQuant® StripScan Mobile App
This article examines the use and efficiency of the MQuant® StripScan mobile app to measure the pH of orange juice samples and nitrate concentration of mineral water samples.
Không chảy máu dây kiểm tra pH
Các dải chỉ số pH MQuant ® không chảy máu được làm bằng thuốc nhuộm chỉ thị đặc biệt được liên kết cộng hóa trị với hậu phương cellulose. Điều này mang lại lợi thế là có thể để lại dải chỉ số pH trong môi trường thử nghiệm trong một thời gian không xác định, cho phép đo chính xác ngay cả với các mẫu đệm yếu. Dải chỉ số pH MQuant ® bao gồm các phạm vi pH khác nhau từ phạm vi phổ quát từ 0 đến 14 hoặc phạm vi cụ thể hơn tùy thuộc vào ứng dụng. Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi cung cấp các dải thử nghiệm một bịt kín, ống 100 dải làm đơn vị tiêu chuẩn, cũng như bao bì tùy chỉnh.
Xét nghiệm pH trong dung dịch đục và màu
Các dải đo pH MQuant ® và Reflectoquant ® được sử dụng để đo pH trong các dung dịch màu và/hoặc nhiều mây, trong đó dải chỉ số pH thông thường có thể dẫn đến kết quả sai lệch. Trong những dải này, vùng phản ứng pH được hỗ trợ bởi một màng mang trong suốt, cho phép người dùng chỉ đánh giá màu sắc từ phía sau. Các hạt từ mẫu đục và chất tạo màu nằm trên bề mặt của miếng thử nghiệm và không gây cản trở việc đọc kết quả. Các dải thử nghiệm pH được thiết kế đặc biệt để mang lại kết quả đáng tin cậy trong các dung dịch mẫu đục hoặc màu mà không cần chuẩn bị thêm mẫu.
Đầu đọc kiểm tra pH
Đo pH bằng ứng dụng di động MQuant ® StripScan miễn phí của chúng tôi, đọc kỹ thuật số dải kiểm tra MQuant ® pH 0-14 trong vài giây. Ứng dụng phân tích dải thử nghiệm bằng camera điện thoại cùng với thẻ tham chiếu màu. Các kết quả được tạo có thể được quản lý, trực quan hóa và chia sẻ dễ dàng với ứng dụng bảng điều khiển Web StripScan.
Ngoài ra, chúng tôi cung cấp dải thử nghiệm với hiệu chỉnh theo từng đợt cụ thể có thể được sử dụng vớimáy đo phản xạ Reflectoquant ® RQflex ® 20 di động, dễ sử dụng để đo pH định lượng trong phòng thí nghiệm của bạn.
PH Test Papers & Kits (bằng tiếng Anh)
Chúng tôi có một loạt các loại giấy chỉ số pH cổ điển được làm bằng giấy lọc chất lượng cao thấm bằng chỉ số hoặc dung dịch có chỉ số hỗn hợp. Xem danh mục các loại giấy chỉ số pH MQuant ® khác nhau để tìm sản phẩm hoàn hảo cho ứng dụng của bạn.
Đối với các mẫu có màu sắc rõ ràng, chúng tôi cung cấp bộ kiểm tra chỉ số pH lỏng MQuant ® phù hợp với các phép đo trong nước uống, nước nồi hơi, nước thải, nước mặt, nước hồ cá, nước hồ bơi, và thử nghiệm mẫu đất. Hơn nữa, trong trường hợp các dung dịch màu đục mạnh hoặc màu, các mẫu có thể được làm không màu và rõ ràng bằng cách lọc hoặc xử lý bằng than hoạt tính để đo pH.